Hazardous Materials Identification
Verbesserte Reaktionszeiten bei Gefahrgutvorfällen durch flexible Analysemöglichkeiten in der Gefahrenzone
Die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von Gefahrgut stellt weltweit eine wachsende Herausforderung dar. Fachkräfte für Gefahrgut, Feuerwehrleute und Einsatzleiter müssen eine schnelle Analyse und Identifizierung des Inhalts von nicht gekennzeichneten verschütteten Materialien und illegal entsorgten Fässern vornehmen. Zunehmend komplexere industrielle Prozesse bedeuten auch neue toxische Chemikalien, die spezielle Entsorgungs- und Abfallaufbereitungsanlagen erfordern, in denen die eingegangenen Produkte getestet und nachgewiesen werden müssen.
Herkömmliche Gefahrgutanalysen in einem entfernt liegenden Labor bedeuten einen enormen zusätzlichen Aufwand an Zeit und Kosten. Thermo Scientific™ FirstDefender™ und Thermo Scientific™ TruDefender™ tragbare Analysatoren nutzen die Leistungsfähigkeit der Raman- oder FTIR-Spektroskopie, um den Inhalt von Fässern, Beuteln, Flaschen und vielem mehr direkt im Gefahrenbereich zu überprüfen.
Aufbauend auf dem Branchenerfolg der Geräte FirstDefender und TruDefender bietet Thermo Fisher Scientific jetzt den Thermo Scientific™ Gemini™ Analysator, das erste chemische Analysegerät, das sowohl FTIR- als auch Raman-Technologie in einer einzigen portablen Lösung vereint. Der Gemini Analysator beurteilt ein breiteres Spektrum an Probenarten für umfassendere Ergebnisse, wodurch er dazu beiträgt, die Helfer selbst und ihre Umgebung zu schützen.
Demo anfordern
Tragbare Analysatoren für Sprengstoff, Chemikalien und Narkotika
Videoempfehlungen zum Gefahrgutanalysator
Treffen Sie vertrauensvoll schnelle, gut informierte Entscheidungen
Betrachten Sie die Ergebnisse jahrelanger Zusammenarbeit mit unseren Anwendern und dem US-Militär. Der Gemini Analysator wurde für Bedingungen entwickelt, mit denen sich Ersthelfer konfrontiert sehen, und denen ihre Ausrüstung ausgesetzt ist.
Der Gemini Analysator kombiniert FTIR- und Raman-Technologie für militärische, Sprengstoff- und Gefahrgutanwendungen
Der Thermo Scientific Gemini Analysator kombiniert FTIR- und Raman-Spektroskopie in einem leichten, robusten, tragbaren Gerät für den schnellen und sicheren Einsatz im Ernstfall.