Portable Precious Metal Testing & Jewelry Analysis
Zuverlässige Edelmetallprüfung
Bei dem stark schwankenden hohen Preis für Gold und andere Edelmetalle sollten Sie keine Zeit verlieren und auch nicht die potenziellen Ungenauigkeiten herkömmlicher Verfahren zur Prüfung von Edelmetallen und Wertbestimmung für An- und Verkauf oder Recycling in Kauf nehmen. Präzise und zuverlässige Prüfergebnisse bei der Messung des Wertes von Edelmetallen vermeiden Variabilität und Subjektivität und sorgen für ein faires Geschäft. Viele Unternehmen verlassen sich bereits auf Thermo Scientific™ Niton™ RFA-Handgeräte zur Durchführung schneller, präziser und vor allem zerstörungsfreier Analysen von Edelmetallen direkt im Geschäft. Mit Niton Analysatoren erfahren Sie schnell das genaue Karatgewicht und die prozentualen Anteile aller Elemente eines Objektes und erkennen sofort nicht normgemäßes, unterkaratiges und sogar geschickt gefälschtes Gold mit einer der Feuerprobe vergleichbaren Genauigkeit.
Niton DXL und Niton XL2 Edelmetallanalysatoren sind mit der firmeneigenen Thermo Scientific™ AuDIT™ Erkennungstechnologie für Vergoldungen ausgestattet. Diverse unabhängige, sich ergänzende Methoden der AuDIT-Software (Au/Gold Detection & Identification Technology) werden nacheinander eingesetzt, um Sie unabhängig vom Goldgehalt der Vergoldung vor der Möglichkeit zu warnen, dass ein Objekt nur vergoldet ist. Die AuDIT-Technologie funktioniert für Vermeil (vergoldetes Silber) sowie für vergoldetes Kupfer, Stahl, Wolfram und jedes andere Nicht-Gold-Trägermaterial.
Niton DXL XRF analyzer for precious metal testing
  • Der Gehalt aller Gold- und Edelmetalle kann gleichzeitig gemessen werden, ohne dass Sie hierfür manuell die Kalibrierung auf das zu analysierende Metall anpassen müssen. 
  • Die Anwesenheit und der Gehalt anderer in Spuren vorkommender Legierungselemente einschließlich Blei können genau bestimmt werden.
  • Vermeiden Sie die giftigen Nebenwirkungen, wie sie bei Prüfungen mit Salpetersäure vorkommen.
  • Mit der integrierten Kamera und der Small-Spot-Funktion können Sie Ihren Blick auf kleine Bereiche fokussieren (modellabhängig).
Erfahren Sie mehr über die zerstörungsfreie Edelmetallreinheitsanalyse.
Demo anfordern
Empfohlene Produkte für die Edelmetallprüfung
Videoempfehlungen zu tragbaren Geräten zur Edelmetallprüfung
American Jewelry and Loan
Seth Gold von American Jewelry and Loan (NPA-Pfandleiher des Jahres 2013 und eine aus dem Reality TV bekannte Persönlichkeit) erläutert, warum RFA-Handgeräte für Pfandleiher unverzichtbar sind. 
Präzise Reinheitsanalyse vereint mit Anwenderfreundlichkeit
Sehen Sie, wie einfach die Goldprüfung sein kann. Nur ein Knopfdruck oder ein einfaches Betätigen eines Auslösers liefert eine genaue Reinheitsanalyse für die Vor-Ort-Sortierung und Bewertung von Gold und aller anderen Edelmetalle.