Transmission
Wie funktioniert das?
Das Transmissionsverfahren erfordert kein separates Zubehör. Der Anwender platziert eine Probe direkt in den Infrarotstrahl (IR). Der IR-Strahl durchdringt die Probe, die übertragene Energie wird gemessen und ein Spektrum wird erzeugt. Der Analytiker muss jedoch die Probe häufig in einem Pellet, in Mull, Folie usw. vorbereiten, bevor die Übertragungsmessung vorgenommen werden kann. Dies erfordert Geschick und kann viel Zeit in Anspruch nehmen.
Videoserie ansehen
Welche Arten von Proben können Sie analysieren?
Mithilfe der Transmission können Spektren von hervorragender Qualität für viele unterschiedliche Proben erzielt werden. Die Transmissionsanalyse kann ausschliesslich eingesetzt werden, oder in Kombination mit Mikroskopen, und flüssigen oder gasförmigen Zellen, um folgendes zu untersuchen:
  • organische Pulver in Pellet- oder Mullform
  • thermoplastische Pulver
  • wasserlösliche Polymere
  • dünne Polymerfilme
  • regelmäßig geformte Polymere (mit Vorbereitung)
  • unregelmäßig geformte Polymere (mit Vorbereitung)
  • dunkle Polymerfilme (nicht karbongefüllt)
  • Flüssigkeiten (frei fließend oder viskos)
  • Gase (hohe Konzentrationen zum Anteilnachweis)
Welche Vorteile hat die Transmission?
  • Kostengünstig – Zellen und Befestigungen sind im Allgemeinen preiswert
  • Gut etabliert – die traditionellste Form der Probenmessung
  • Hervorragende Spektraldaten – ideal für qualitative Messungen
  • Hervorragend geeignet für die quantitative Arbeit – viele Standardarbeitsanweisungen basieren auf dem Transmissionsverfahren
Transmission – Schulungsvideos
Grundlagen
Probenvorbereitung
Datenerfassung
Probenvorbereitung
Datenerfassung
Probenvorbereitung
Datenerfassung
HDI-Michael-Bradley-230x195
Introducing Mike
Dr. Michael Bradley received his BS degree in chemistry from the University of South Carolina and his PhD in physical chemistry from the University of Illinois, and also completed his MBA in management. He taught graduate and undergraduate chemistry for 15 years, prior to becoming a field applications scientist with Thermo Nicolet, subsequently Thermo Fisher Scientific, in 2002. He is the Global Training Manager for FTIR products.
Support
  • Knowledge Base
    Thermo Scientific Knowledge Base for Molecular Spectroscopy offers a web-based, self-help option for answering product questions, accessing documentation and resolving issues.
Share