Oberflächenanalyse
Erhalten Sie eine zuverlässige Antwort
Mit den Thermo Scientific™ XPS-Spektrometern sind die anspruchsvollsten Aufgaben und Fragen zu Oberflächen, Dünnfilmen und Grenzflächen kein Problem mehr für Sie. Unsere Innovationen auf dem Gebiet der Analytik unterstützen Wissenschaftler bei Ihren unglaublichen Fortschritten in den Materialwissenschaften zur Entwicklung ultradünner Filme und der Nanotechnologie. Konkurrenzlose Anwenderfreundlichkeit, erstklassige Software und hoher Probendurchsatz liefern überragende Ergebnisse für Produktions- und Analytiklabore. Wann immer neue Fragestellungen auftauchen, bietet Ihnen unser umfassendes Angebot an XPS-Spektrometern die erforderliche Leistungsfähigkeit und Flexibilität zur Erarbeitung einer zuverlässigen Antwort.
Wenden Sie sich an einen Vertriebsmitarbeiter ›
Empfohlene XPS-Systeme
Das Thermo Scientific Nexsa XPS-System ermöglicht eine vollautomatische Analyse im Hochdurchsatz, ohne Abstriche bei der Forschungsqualität der Ergebnisse zu machen. Die Integration zahlreicher Analyseverfahren wie ISS, UV, UPS, REELS und Raman ermöglicht den Anwendern die Analyse wahrer Korrelationen und dadurch die Erschließung des Potenzials fuer weitere Fortschritte bei Mikroelektronik, ultradünnen Filmen, der Entwicklung der Nanotechnologie und vielen anderen Anwendungen.
Nexsa XPS system
HDI-K-Alpha-XRay-Photoelectron-Spectrometer-System-230x195
Erzielen Sie präzise Ergebnisse, schnell und effizient. Das kompakte Thermo Scientific K-Alpha baut eine Brücke zwischen den XPS-Anforderungen für die Forschung sowie für Routineanalysen mit hohem Probendurchsatz und erweiterten Funktionen. Die intuitive Bedienung, geleitet durch das Thermo Scientific Avantage-Datensystem, macht das K-Alpha XPS für Einrichtungen mit mehreren Anwendern ideal.
HDI-ESCALAB-250Xi-XRay-Photoelectron-Spectrometer-230x195
Mit der Thermo Scientific ESCALAB XI+ Röntgen-Photoelektronenspektrometer(XPS)-Mikrosonde erleben Sie hohe analytische Leistung und Flexibilität. Dieses System vereint hohe Empfindlichkeit mit hochauflösender quantitativer Bildgebung und Mehrmethodenfähigkeit für hochwertige Umgebungsscans in Sekundenschnelle. 
HDI-Theta-Probe-230x195
Das Thermo Scientific Theta Probe winkelaufgelöste Röntgen-Photoelektronenspektrometer(ARXPS)-System ermöglicht Ihnen die zerstörungsfreie Charakterisierung ultradünner Filme. Theta Probe sammelt winkelaufgelöste Spektren ohne eine sonst übliche Neigung der Probe, wodurch komplexe Messungen dünner Filme einfach und intuitiv sind.
HDI-MAGCIS-POSITION-A-230x195
Sichern Sie beste Leistung für Ihre nächste Oberflächenanalyse. Die Thermo Scientific MAGCIS Zweistrahl-Ionenquelle ermöglicht die Tiefenprofilierung und Oberflächenreinigung von weichen und harten Materialien am selben XPS-Instrument. Das Umschalten zwischen dem Verdampfen von Gasclustern zum Verdampfen einzelner Atome wird vollständig über die Avantage Software geregelt und kann innerhalb von wenigen Sekunden durchgeführt werden.
HDI - Avantage Data System 230 x 195
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Elektronenspektrometers mit dem Thermo Scientific Avantage-Datensystem für die Oberflächenanalyse. Dieses erstklassige Datensystem integriert Gerätesteuerung, Datenerfassung, Datenverarbeitung und Berichterstellung und bietet so die präzise, genaue und zuverlässige Steuerung des Geräts.
XPS-Videoempfehlung – MAGCIS von innen nach außen
Diese Zweistrahl-Ionenquelle ermöglicht die Tiefenprofilierung und Oberflächenreinigung von weichen und harten Materialien mit demselben XPS-Gerät.
Kostenlose Broschüre: X-ray Photoelectron Spectroscopy
Holen Sie sich Ihre 30-seitige XPS-Broschüre aus der Wiley Essential Knowledge Briefing Serie. Erfahren Sie mehr über:
  • Geschichte und Hintergrund
  • Praktische Fragen
  • Lösungen
  • Fallstudien
Die ideale Broschüre zur Funktionsweise der XPS.
Rufen Sie Ihr Exemplar ab