Durchflusszytometer
Unsere Attune Durchflusszytometer enthalten eine revolutionäre Technologie – die akustisch unterstützte hydrodynamische Fokussierung – zur Ausrichtung von Zellen vor der Untersuchung mit einem Laser in der Analyse mit Mehrfarben-Durchflusszytometrie. So erhalten Sie präzise Daten, selbst, wenn der Probendurchsatz zehnmal höher ist als bei traditionellen Zytometern. Dieses Tischinstrument ist einfach anzuwenden und zu pflegen, und weist geringe Betriebskosten auf.
- Erfahren Sie mehr über das Attune NxT Durchflusszytometer
- Erfahren Sie mehr über die Vorteile der akustisch unterstützten Fokussierungstechnologie