Bessere Durchflusszytometrie durch neue Fokussierungstechnik
Durch die Verwendung einer revolutionären Technologie, nämlich der akustikunterstützten, hydrodynamischen Fokussierung, können unsere Invitrogen™ Attune™ Durchflusszytometer unabhängig von der Probendurchflussrate einen sehr dünnen Probenstrahl und eine höchst gleichmäßige Laserbeleuchtung für eine akkurate Zellanalyse erzeugen. So erhalten Sie präzise Daten, selbst wenn der Probendurchsatz zehnmal höher ist als bei traditionellen Zytometern. Dieses Tischinstrument ist einfach anzuwenden und zu pflegen und verursacht nur geringe Betriebskosten.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der akustischen Fokussierung