Unserer Beads zur Ausrichtung, zellsortierende Beads zum Aufbau und unsere Kits zur Größenkalibrierung und -referenz stellen sicher, dass Ihr Durchflusszytometer und Ihr experimentelles Design für die maximale Leistungsfähigkeit eingestellt sind, um eine akkurate Datensammlung und -analyse zu gewährleisten.
Gerätekontrollen und -standards für die Durchflusszytometrie
Geräteaufbau und -kalibrierung
- Hilft bei der Sicherstellung der Zuverlässigkeit der optimalen, täglichen Geräteleistungsfähigkeit
- Sorgt durch minimale Variationen für eine konsistente Datengewinnung
- Kompatibel mit allen Geräten
Durchflusszytometer wurden für quantitative Messungen mit hoher Präzision, Geschwindigkeit und Genauigkeit an einzelnen Zellen und anderen Partikeln entwickelt. Wie alle Hochleistungsgeräte müssen Durchflusszytometer regelmäßig kalibriert werden, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Die Stabilität, Einheitlichkeit und Reproduzierbarkeit von Molecular Probes™ Mikrosphärenprodukten machen sie zu ausgezeichneten Hilfsmitteln beim Aufbau und der Kalibrierung von Durchflusszytometern.