Vorgefertigte Klone/Klonsammlungen
Dadurch, dass wir die Anleitungen zu den Klonen online zur Verfügung stellen und nicht mehr mit jeder Bestellung ausliefern, erreichen wir eine deutliche Reduzierung des Papierverbrauchs. Sie können auf die benötigten Informationen zu Klonen nun bequem und jederzeit an einem zentralen Ort zugreifen. Für den Zugriff auf die Anleitungen zu Klonen hier klicken.
- Wenn Sie Informationen über die Forschungsanwendung zu den einzelnen Klontypen suchen, sehen Sie in der Auswahlhilfe zur Klonsammlungnach.
Ausgewählte Kategorien von Klonsammlungen
Ultimate™ ORF-Klone
Human- und Mausklone mit vollständiger Insert-Sequenzierung und offenen Leserahmen (ORFs) in einem Gateway® Entry-Vektor. Ultimate™ ORF-Klone bieten den höchsten Nutzen im Hinblick auf die Anforderungen nachfolgender Analysen mit Mikrotiterplatten oder Röhrchen sowie mit verschiedenen GC-Stufen passend zu Ihren Anforderungen.
- Nach dem interessierenden Gensuchen
- Weitere Informationen zu Ultimate™ ORF-Klonen
- Weitere Informationen zu Ultimate™ ORF-Klonen LITE
Klone in voller Länge – MGC-Klone
Eine einzigartige Sammlung von cDNA-Klonen, angereichert für Inserts in voller Länge. Unser Angebot an Klonen in voller Länge leitet sich sowohl aus öffentlichen (Mammalian Gene Collection, MGC) als auch aus unternehmenseigenen Quellen ab. Die angebotenen Spezies sind Mensch, Maus und Ratte.
- Nach einem Klon in voller Längesuchen
- Weitere Informationen zu Klonen in voller Länge
BAC/PAC-Klone
Eine Sammlung von Klonen aus Genom-Bibliotheken, die DNA-Inserts mit mehr als 100 bis 300 kb enthalten. Die BAC-Klone werden aus Human- und Mausgewebe gewonnen. Die PAC-Klone werden aus Human-, Maus- und Rattengewebe gewonnen.
- Nach einem BAC/PAC-Klonsuchen
- Weitere Informationen zu BAC/PAC-Klonen
Hefe-Deletionsklone
Eine Sammlung von Klonen, bei der jede Hefe-Deletion einem eindeutigen Gen-Knockout des S. cerevisiae -Genoms entspricht. Die Hefe-Deletionsstämme sind in den Formen Mat-a haploid, Mat-alpha haploid, heterozygot diploid und homozygot diploid erhältlich.
- Nach einem Hefe-Deletionsklonsuchen
- Weitere Informationen zu Hefe-Deletionsklonen
Hefe-GFP-Klone
Eine Sammlung von S. cerevisiae -Klonen mit GFP-Markierung und offenem Leserahmen.
- Nach einem Hefe-GFP-Klonsuchen
- Weitere Informationen zu Hefe-GFP-Klonen
Ressourcen
Support
Support-Center bei Fragen zur Klonierung
Hier finden Sie Ratschläge, Hilfe bei der Fehlerbehebung und Ressourcen für Ihre Klonierungsanwendungen.