Gateway Klonierung
Die anwenderfreundliche Lösung für tägliches Klonieren
Die Invitrogen™ Gateway™ Rekombinations-Klonierungstechnologie umgeht die Einschränkungen, die mit dem traditionellen Klonieren auf Basis von Restriktionsenzymen verbunden sind, und ermöglicht Ihnen, mit nur wenigen einfachen Schritten, auf praktisch jedes Expressionssystem zuzugreifen. Von der Proteinexpression bis zur Funktionsanalyse ist die Gateway Klonierungstechnologie auf eine Vielzahl von Forschungsbereichen anwendbar, so dass multidisziplinäre wissenschaftliche Studien durchgeführt werden können.
Umgehen Sie die Nachteile des traditionellen Klonierens mit Restriktionsenzymen – Ligase und Subklonierungsschritte können entfallen – oder die vielen Stunden, die Sie sonst beim Screening unzähliger Kolonien verbringen. Lernen Sie die Gateway Klonierungstechnologie kennen.
- Schnelle Reaktionen – Klonierungsreaktionen in 1 Stunde bei Raumtemperatur
- Exakte Ergebnisse – die Klonierungsreaktionen liefern den gewünschten Klon mit einer Effizienz von >95 %
- Vielseitige Technologie – einfaches Transferieren von DNA-Material/Insert von Vektor zu Vektor
- Optimiertes Protokoll – keine Resequenzierung erforderlich; verwenden Sie denselben Klon von der Target-Identifikation bis zur Validierung (siehe die Grundlagen der Gateway Klonierungsreaktionen)
BP/LR Clonase Reaktionsprotokoll in einem Schritt
DNA-Fragemente können in einer nur einen Schritt umfassenden Reaktion in Zielvektoren geklont werden. Das spart Ihnen Zeit und Geld.
- Reduzieren Sie den Gesamtzeitbedarf bis zur Gewinnung eines Expressionsklons von drei Tagen auf einen
- Senken Sie die Kosten durch Verwendung von weniger BP Clonase™ Enzym
Dieses Protokoll wurde in BioTechniquesveröffentlicht. Laden Sie die PDF-Datei herunter. Laden Sie Zusatzmaterial und das Protokollherunter.