Ein Portfolio an Laborprodukten, die automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung durchführen
  • KingFisher™ Aufreinigungssysteme ermöglichen eine automatisierte Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellen mittels Magnetic Beads mit hohem und mittlerem Durchsatz
  • MagMAX™ Express Partikelprozessoren bieten wie die KingFisher Systeme eine zuverlässige Magnetic-Bead-Aufreinigung von Nukleinsäuren und wurden zusammen mit den MagMAX Kits entwickelt
  • DasBenchPro™ 2100 Plasmidaufreinigungssystem, der jüngste Zuwachs in unserer Produktpalette für die automatisierte Aufreinigung, ermöglicht eine großvolumige Plasmidaufreinigung auf Transfektionsniveau
KingFisher™ Aufreinigungssysteme
Invitrogen™ MagMAX™ Kits und Thermo Scientific™ KingFisher™ Aufreinigungssysteme zur Optimierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen für die Nukleinsäure-Aufreinigung. Die KingFisher™ Flex und KingFisher™ Duo Prime Geräte basieren auf einer revolutionären Technologie zur Partikeltrennung: permanent magnetische Stäbe und Einweg-Spitzenkämme mit unabhängiger Bewegungssteuerung.
Weitere Infos
MagMAX™ Express Partikelprozessoren
Diese kostengünstigen und flexiblen Magnetpartikelprozessoren bieten folgende Vorteile:
  • Zwei Durchsatzoptionen: 24- und 96-Well-Format
  • Kompatibel mit MagMAX™ Kits
  • Flexibilität, eigene Puffer und Medien hinzuzufügen
Ihre Lösung für die Nukleinsäure-Aufreinigung mit mittlerem und hohem Durchsatz
Weitere Infos
BenchPro™ 2100 Plasmidaufreinigungssystem
Dieses freihändig bedienbare und anwenderfreundliche System bietet folgende Vorteile:
  • Großvolumige Plasmidaufreinigung auf Transfektionsniveau
  • Klare Abläufe von der Kultur bis zur Probe
  • Zentrifugation, Pipettierung, Aufbringung von Puffer, Timer und der Einsatz von Ethanol entfallen vollständig
Ihre Lösung für die automatisierte großvolumige Plasmidaufreinigung auf Transfektionsniveau per Knopfdruck
Weitere Infos
Ressourcen
NEU   Support Center für Nukleinsäure-Aufreinigung und -Analyse
Finden Sie Tipps, Hilfe zur Fehlerbehebung und Ressourcen für Ihre Applikationen zur Nukleinsäure-Aufreinigung & und -Analyse.