Optimieren und automatisieren Sie mit Hilfe von Thermo Scientific™ KingFisher™ Systemen Ihre Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit Nukleinsäuren und Aufreinigungen. Mit KingFisher Geräten reduzieren Sie manuelle Vorgänge auf ein Minimum, und erzielen gleichzeitig dauerhaft hohe Durchsätze und eine exzellente Wiederholbarkeit. Zudem werden optimierte Protokolle für Nukleinsäuren (wie MagMax Kits), Immunpräzipitation und Proteinaufreinigung (wie Dynabeads und Pierce Magnet-Beads) zur Verfügung gestellt. Mit der Thermo Scientific™ BindIt™ Software können Sie unsere Protokolle an Ihre konkreten Anforderungen anpassen, oder Ihre eigenen Protokolle erstellen, um möglichst viele Anwendungen abzudecken. 
So funktioniert das KingFisher Verfahren
Die KingFisher Aufreinigungssysteme nutzen Permanentmagnetstäbe und Einweg-Spitzenkämme. Bei Eintauchen des Magnetstabs mit aufgestecktem Spitzenkamm in die Lösung lagern sich an der Unterseite des Spitzenkamms magnetische Beads an. Dann wird der Spitzenkamm in eine Zeile oder Platte gegeben und der Magnetstab wird entnommen. Dadurch werden die Beads freigegeben. Durch eine Auf- und Ab-Bewegung des Spitzenkamms wird gleichzeitig für eine Vermischung der Reagenzien mit den Beads gesorgt.
Video zum ausführlichen Arbeitsablauf herunterladen:
Select the KingFisher tool for your needs
  KingFisher KingFisher mL KingFisher Duo Prime KingFisher Flex KingFisher Presto (New)
Max sample number/run 24 15 12/24 per load 96 96
Volume range 20-200 µl 50-1000 µl 30-5000 µl 20-5000 µl 50-5000 µl
Plate formats strip plate tube strips of 5 24DW, 96DW, elution strip 96, 96DW, 24DW, PCR 96, 96DW, 24DW
Heating No No Yes Yes Yes
Cooling No No Yes No No
Bar code reader With BindIt Sofware With BindIt Sofware With BindIt Sofware; as stand alone With BindIt Sofware Part of the system
UV Decontamination No No Yes No No
Number of user selectable magnetic heads 1 1 2 4 2
Works with Bindit Software Yes Yes Yes Yes Yes
Stand alone use Yes Yes Yes Yes No*
Automation compatible No No No Yes Yes, optimized
* Protocol test run capability through BindIt Software
BindIt Software
Zum Lieferumfang aller KingFisher Geräte gehört die eigens entwickelte, äußerst anwenderfreundliche BindIt PC-Software. Mit dieser Software erhalten Sie für eine Vielzahl von Invitrogen™ und Thermo Scientific™ Aufreinigungskits und Reagenzien optimierte Protokolle. Sobald neue Protokolle zur Verfügung stehen, können Anwender auf die Protokolle zugreifen und sich diese herunterladen. Mit der BindIt Software können Anwender auch ihre eigenen Protokolle erstellen und optimieren. Dies ist ein weiteres Kennzeichen für die Flexibilität der offenen KingFisher Plattform.
Protokolle herunterladen 
Ressourcen zu Anwendungen und Technik
Mit einer Kombination aus KingFisher Geräten und MagMAX™ Kits verfügen Sie über ein bewährtes und anwenderfreundliches System zur Aufreinigung von Nukleinsäuren zwecks Weiterverarbeitung in Prozessen wie real-time PCR und Next-Generation Sequenzierung. Für MagMax optimierte Protokolle können einfach von der BindIt Softwareseite heruntergeladen werden.
  • Konsistente, qualitativ hochwertige Gewinnung von Nukleinsäuren aus einer großen Bandbreite an Probenarten
  • Eindämmung der Kreuzkontamination durch Bead-Transfer-Verfahren
  • Beachtliche Zeiteinsparungen bei der Aufreinigung von Proben durch eine geringere Anzahl an manuellen Arbeitsschritten
Wählen Sie die für Ihren Bedarf optimal geeigneten MagMAX™ Kits
Mit einer Kombination aus KingFisher Geräten und Dynabeads™ Produkten können Sie sämtliche Vorzüge der wegweisenden biomagnetischen Verfahren nutzen, und dabei durch die Reduzierung der Anzahl manueller Arbeitsschritte den Probendurchsatz deutlich erhöhen.  Mit Dynabeds erreichen Sie den optimalen Abgleich zwischen hohem Durchsatz bei guter Wiederholbarkeit aufgrund einer nur geringen Anzahl nichtspezifischer Bindungen und niedrigen Kosten. Das ist einer der Gründe dafür, dass Dynabeds bei der Immunpräzipitation mit magnetischen Beads zum Goldstandard geworden ist.  Für Dynabeds optimierte Protokolle können einfach von der BindIt Softwareseite heruntergeladen werden.
  • Minimale unerwünschte Wechselwirkungen – wenige bis gar keine unspezifischen Bindungen, kein Vorklären und hoher Störabstand
  • Hohe Reproduzierbarkeit – homogene Beads tragen zum Erreichen konsistenter Ergebnisse bei
  • Flexibilität – Produkte für IP-, Co-IP-, Pulldown- und ChIP-Assays, ideal für manuelle und automatisierte Abläufe
  • Geringer Verbrauch von Antikörper-Reagenzien – Alle Bindungen erfolgen an der glatten Außenfläche der Beads. Das spart teure Antikörper-Reagenzien, und der Aufwand je Probe ist somit auch wirtschaftlich sinnvoll.
  • Hohe Empfindlichkeit – Dynabeds Technologie ist das meistgenannte Verfahren im Zusammenhang mit heiklen Anwendungen wie ChIP und IP von leicht-abundanten Proteinen.
Erfahren Sie mehr über Dynabeds Lösungen für die Immunpräzipitation
Laden Sie sich die neuesten Protokolle für automatisierte IP von der KingFisher Plattform herunter
Mit einer Kombination aus KingFisher Systemen und Thermo Scientific™ Pierce™ Magnet-Beads verfügen Sie über eine solide Basis für eine Vielzahl an Assays und Verfahren mit einer Aufreinigung, die auf Affinitätseffekten beruht.  Mit diesen Geräten und durch die paramagnetischen Partikel kann der Anwender die Partikel problemlos in 96-Well-Platten mischen, inkubieren und trennen, ganz ohne Säulentrennung oder Zentrifugierung. Bei einer derart einfachen Handhabung kann eine Vielzahl an Proben in kürzester Zeit verarbeitet werden, ist mit Gesamtarbeitsabläufen kompatibel, und läßt sich nahtlos in diese integrieren.
Erfahren Sie mehr über die automatisierungstauglichen Pierce Magnet-Beads