miRNA-Mimics und -Inhibitoren
MicroRNAs (miRNAs) sind kurze, hoch konservierte kleine Moleküle nichtcodierender RNA, die natürlich in den Genomen von Pflanzen und Tieren vorkommen. Sie sind 17 bis 27 Nukleotide lang und regulieren die mRNA-Expression auf der post-transkriptionalen Ebene typischerweise, indem sie sich an den 3′ untranslatierten Bereich (3′ UTR) der komplementären mRNA-Sequenz binden, was zu einer translationalen Repression und Gen-Silencing führt. Studien haben gezeigt, dass Tausende menschlicher proteincodierender Gene durch miRNAs reguliert werden, was darauf hindeutet, dass miRNAs die „Hauptregulatoren“ zahlreicher bedeutender biologischer Prozesse sind.
Schauen Sie sich unsere mehr als 2000 Invitrogen miRNA-Mimics und -Inhibitoren an
Schauen Sie sich unsere mehr als 2000 Invitrogen™ miRNA-Mimics und -Inhibitoren an
Search for Pre-Designed miRNA's
Which Invitrogen miRNA Mimic or Inhibitor is right for you?
| Novel design to minimize off-target effects | Next generation chemistries for lowest off-target effects | Chemically modified for good efficacy | Next generation chemistries for highest efficacy | |
|---|---|---|---|---|
| Order now | Order now | Order now | Order now | |
| Pre-miR Precursors | mirVana miRNA Mimics | Anti-miR Inhibitors | mirVana miRNA Inhibitors | |
| Function | Mimic endogenous miRNAs | Mimic endogenous miRNAs | Inhibit endogenous miRNAs | Inhibit endogenous miRNAs |
| Content Database | 100% Coverage of miRBase v 15* | 100% Coverage of miRBase v 21** | 100% Coverage of miRBase v 15* | 100% Coverage of miRBase v 21** |
| Model System | In Vitro | In Vitro & In Vivo | In Vitro | In Vitro & In Vivo |
| Species Covered | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) |
| Custom Design Tool | Design your custom miRNAs mimics | Design your custom miRNAs mimics | Design your custom miRNA inhibitors | Design your custom miRNA inhibitors |
| miRNA Libraries | Pre-Designed or Custom Libraries | Designed or Custom Libraries | Designed or Custom Libraries | Designed or Custom Libraries |
| Recommended Catalog # | AM17100: Pre-miR miRNA Precursor 5 nM | 4464066: mirVana™ miRNA Mimic 5 nM | AM17000: Anti-miR Inhibitor 5 nM | 4464084: mirVana™ miRNA Inhibitor 5 nM |
Weitere Produkte für die miRNA-Forschung
Für eine präzise und sensitive miRNA-Analyse sind spezielle Hilfsmittel erforderlich. Wir haben ein umfangreiches Angebot an Produkten, die einen kompletten Lösungsansatz für die Erstellung von miRNA-Expressionsprofilen oder für eine zielgerichtete Quantifizierung/Zielvalidierung bereitstellen.
| miRNA-Kontrollen, kundenspezifische miRNA-Produkte & Bibliotheken | Isolierung von miRNA & Small RNAs | Real-Time PCR-basierte miRNA-Analyse | Microarrays für miRNA & nichtcodierende RNA |
|---|---|---|---|
Videoempfehlungen
miRNA-Ressourcen
Planung & Gestaltung von miRNA-Experimenten
Web-Seminare
Literatur
Wenig Erfahrung mit der miRNA-Forschung?
Erfahren Sie mehr über miRNAs und ihre Bedeutung für die aktuelle Forschung.
Kundenspezifische Dienstleistungen
Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer miRNA-Forschung? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf für ein Beratungsgespräch und Angebot
Fragen
Bei Fragen zu Produkten oder Bestellungen wenden Sie sich bitte an RNAiresearcher@lifetech.com.