Verfahren der Laser-Capture-Mikrodissektion (LCM)
Die Laser-Capture-Mikrodissektion (LCM) ist ein Verfahren zur automatisierten Probenvorbereitung, das die Isolierung spezieller Zellen aus einer gemischten Population unter mikroskopischer Visualisierung ermöglicht. Durch Isolieren einer reinen Probe aus einem heterogenen Gemisch sorgt das Verfahren für effizientere und genauere Ergebnisse in nachfolgenden Mikrogenomik-Anwendungen wie dem Next Generation Sequencing, der Sanger-Sequenzierung, der PCR und in der Proteomik.
Die Isolierung und Charakterisierung spezifischer Zellen aus einer heterogenen Zellpopulation ist wichtig für die Analyse der Genexpression, da sich Unterschiede zwischen verschiedenen Zelltypen in normalen Gewebeproben signifikant auf die Genexpression auswirken. Die LCM erzielt aus einer einzelnen Zelle aufschlussreiche Ergebnisse, die man in einem Gesamtgewebeausstrich mit heterogener Mischung aus gesunden, Stroma- und Krebszellen vielleicht übersehen hätte.
Das LCM-Verfahren kann eingesetzt werden, um je nach Anwendung, nur wenige Zellen oder auch nur eine Zelle aus Gewebe-, Blut- oder sogar Samenproben zu isolieren. Die Zellen können anhand ihrer Morphologie, ihres immunhistochemischen Phänotyps oder selbst ihres Genotyps mithilfe von Methoden der In situ -Hybridisierung ausgewählt werden.
LCM ist präzise, kontaktfrei, minimiert die Kontamination und ermöglicht Erkenntnisse, die ohne Mikrodissektion aufgrund der geringen Größe oder der Homogenität der Probe möglicherweise übersehen worden wären. Die folgenden Abbildungen verdeutlichen die Isolierung einer Zielpopulation mittels LCM-Technik.
Laser-Capture-Mikrodissektion (LCD) und Laser-Mikrodissektion (LMD) im Vergleich
Laser-Capture-Mikrodissektion
Abbildung 1A zeigt die Gesamtgewebeprobe vor der Laser-Capture-Mikrodissektion. 
Laser-Capture-Mikrodissektion
Abbildung 1B zeigt die Probe ohne das bereits entfernte spezifische Zielareal. 
Laser-Capture-Mikrodissektion
Abbildung 1C zeigt die isolierte Zielregion.
Produkte für die Laser-Capture-Mikrodissektion
Diese Kombination aus sanftem Infrarot-Laser und leistungsstarkem UV-Laser ermöglicht eine effiziente Isolierung von Zellen ohne Änderung der Morphologie oder der biologischen Integrität.
Reagenzien und Kits für den gesamten LCM-Prozess im Forschungslabor – von der Identifizierung und Selektion der Zellen bis zur Isolierung und Reinigung von RNA und DNA.
Verschiedenste Objektträger und Zubehörteile für die Erforschung lebender Zellen mit dem ArcturusXT™ LCM System.
Anwendungen der Laser-Capture-Mikrodissektion
Die Laser-Capture-Mikrodissektion ist ein leistungsstarkes Verfahren, mit dem Onkologen die molekularen Profile von Tumorgewebe und angrenzenden gesunden Zellen vergleichen können.
Die Laser-Capture-Mikrodissektion ermöglicht die sanfte und selektive Isolierung von spezifischen Zellen aus heterogenem Gewebe. Das Verfahren schützt die biomolekulare Integrität und bewahrt Profile komplexer Proben, so dass präzisere nachfolgende Ergebnisse erzielt werden können.
ArcturusXT™ LCM System
  • Konsolidiertes Design: Präzise IR-Laser-Capture-Mikrodissektion und UV-Laser-Schnittfunktion in einem Gerät
  • Zeitsparende Funktionsweise: Schnelle Isolierung spezifischer Zellen in vier einfachen Schritten
  • Offene, modulare Plattform: Flexibler Aufbau erfüllt zahlreiche Forschungsanforderungen
  • Leichte, intuitive Bedienung: Vereinfachte Arbeitsabläufe durch übersichtliche Benutzeroberfläche
  • Flexible Probenvorbereitung: breites Angebot an Objektträgern und Probenpräparationen
Weitere Informationen zum ArcturusXT™ LCM System