Ultra-low freezer
Die passende Lösung. Der richtige Partner. Die richtige Wahl.
Thermo Scientific -80 °C Labortiefkühlgeräte, auch als Ultratiefkühlgeräte (ULT) bezeichnet, sind in erster Linie für den Schutz von Proben konzipiert. Außerdem wurden sie so entwickelt, dass die Lagerungskapazität maximiert werden kann. Hierfür bieten wir eine Reihe von Schrank- und Truhenmodellen an, um einer Vielzahl von Anforderungen an den Platzbedarf im Labor gerecht zu werden. Energiesparmodelle bieten zusätzliche Funktionen, die den heutigen Anforderungen an die Nachhaltigkeit gerecht werden. Schützen Sie Ihre Proben mit den richtigen, energieeffizienten Ultratiefkühlgeräten. Wählen Sie zwischen verschiedenen Leistungsklassen - unsere premium TSX Ausführung, unsere erweiterte oder standardmäßige Ausführung .
Verwenden Sie unseren Leitfaden zur Auswahl von ULT-Geräten, durchsuchen Sie weiter unten unser Portfolio oder fragen Sie einen unserer Experten, um eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anforderungen zu erhalten.
Leitfaden zur Auswahl von ULT-Geräten   Fragen Sie einen Experten
Kurzlinks
Welche Art von ULT-Gerät passt am besten zu Ihren Anforderungen?
Ultratiefkühlgeräte mit Standardleistung
Erweiterte Ultratiefkühlgeräte
Premium (TSX) Ultratiefkühlgeräte
   erweitertes ult-gerät
  Zuverlässige Probenlagerung ist unser Standard. Entscheiden Sie sich für ein Ultratiefkühlgerät, das speziell für Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Herausragende Leistung für die alltägliche Lagerung. Schützen Sie Ihre wertvollen Proben und senken Sie Ihre Energiekosten mit einem strapazierfähigen Ultratiefkühlgerät. Zuverlässiger Schutz für wertvolle Proben. Damit Sie sich auf Ihre wissenschaftliche Arbeit konzentrieren können. Unser Fokus liegt auf der Sicherheit Ihrer Proben. Unsere TSX Ultratiefkühlgeräte bieten hervorragenden Schutz, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Täglicher Energieverbrauch  Nur 12,0 kWh/Tag Nur 9,1 kWh/Tag Nur 7,9 kWh/Tag
Erholzeit nach Türöffnung Nur 19 min Nur 11 min Nur 17 min
Wärmeabfuhr (HLK-Belastung) Mittel Niedrig Am niedrigsten
Geräuschpegel Normal Niedrig Am niedrigsten
Kühltechnologie 2-stufiger Kaskadenkompressor 2-stufiger Kaskadenkompressor 2-stufiger Kompressor mit variabler Drehzahl 
Mit V-Drive
Kältemittel FKW1 Natürliche KW2 Natürliche KW2
Kapazität des ULT-Geräts 240 bis 600 Boxen3 300 bis 600 Boxen3 400 bis 700 Boxen3
Benutzeroberfläche Mikroprozessorsteuerung Touchscreen Touchscreen
Zertifizierungen UL, cUL, CE, RoHS, xFDA4 UL, cUL, CE, RoHS UL, cUL, CE, RoHS
Außentüren Einzeln und doppelt Einzeln Einzeln
Konformität mit EPA und SNAP (USA)  
Konformität mit F-Gas (EU)  
Tiefkühltruhen    
Weicher Griff    
Dünne Wände mit hoher Dichte  
Integrierte Aufzeichnung von Ereignissen und Temperatur  
Verbindung zur Cloud  
Mit Fernüberwachung kompatibel
Steuerung von Zugriff / Einstellung durch Anwender
USB-Anschluss zum Herunterladen von Daten  
Sichere Sollwerte
Optionen für Zugriffschlüssel/Karten  
  Erfahren Sie mehr über Standard-ULT-Geräte Entdecken Sie die erweiterten ULT-Geräte Entdecken Sie die premium TSX ULT-Geräte
  1. Fluorkohlenwasserstoff(FKW)-Kältemittel: ältere Generation, höheres Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP)
  2. Kältemittel aus natürlichem Kohlenwasserstoff (KW): umweltfreundlich, geringes Treibhauspotential (GWP), SNAP-Zulassung.
  3. Boxen mit 5 cm Höhe (2 in)
  4. xFDA-Zertifizierung in verschiedenen Ländern. Beispiel: FDA Class 1-US, CFDA-China
Nach oben
Vorgestellte mechanische Tiefkühltruhen für die Kryolagerung
Mechanische Tiefkühltruhen für die langfristige Kryolagerung biologischer Proben
Thermo Scientific Mechanische Tiefkühltruhen sind auf die langfristige Kryolagerung von biologischen Proben (-140 bis -150 °C) ohne LN2 als Kältemittel ausgelegt. Bei dieser Gefriertruhenkonfiguration können 100 % des Innenraums des Gefriergeräts zur Probenlagerung verwendet werden.
Angebot anfordern
Nach oben
Unterbrechungsfreie Überwachung der Probenlagerungsbedingungen
Smart-vue-monitor-mobile-application-278x195
Im Falle eines Stromausfalls oder eines mechanischen Problems müssen Sie sofort benachrichtigt werden. Unsere drahtlosen Überwachungssysteme sind für die Überwachung der Leistung Ihres Ultratiefkühlgeräts sowie die Berichterstattung, Fernalarmbenachrichtigungen und fortlaufende Datenerfassung konzipiert.
Sehen Sie sich unsere drahtlosen Überwachungslösungen an ›
Kryolagerung
Matrixlagerung (Röhrchen mit Barcode)
Cryo extra sample prep
Matrix Tubes
Standard-Lagerungsröhrchen
Gestelle, Boxen und Zubehör
Externally threaded universal tubes
Freezer racks and boxes
Videoanleitungen zu Gefriergeräten
Nach oben