Zuverlässige Daten mit Lesegeräten für Mikrotiterplatten – im Handumdrehen
Unsere Spezial- und Multifunktionslesegeräte bieten Flexibilität, Leistungsstärke und Anwenderfreundlichkeit für eine Vielzahl von Mikrotiterplatten-Assays. Ob Messungen in der Photometrie, Fluorimetrie, Luminometrie, zeitaufgelösten Fluorimetrie oder in AlphaScreen auszuführen sind, wir haben das passende Lesegrät für die Mikrotiterplatten Ihres Labors.
Alle Ressourcen anzeigen
Ausgewählte Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Watch the video to learn more!
Der modulare, erweiterungsfähige Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktionslesegerät unterstützt bis zu fünf Messtechnologien: Absorptions-, Fluoreszenzintensitäts-, Lumineszenz- und AlphaScreen-Messungen sowie Messungen der zeitaufgelösten Fluoreszenz. Dieses Gerät bietet zeitsparende Funktionen zur Verringerung häufig auftretender Fehler im Labor. Dazu gehören auch die Funktion zur automatischen dynamischen Bereichsauswahl, durch die der am besten geeignete Messbereich auf Basis der Signalintensitäten festgelegt wird. Weiterhin gibt es integrierte Sicherheitsfunktionen, die Sie auf mögliche Fehler aufmerksam machen, bevor sie auftreten.
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Multiskan™ GO Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, um photometrische Forschungsarbeiten wie DNA-, RNA- und Proteinanalysen schnell und einfach durchzuführen. Dieses Gerät unterstützt einen breiten Wellenlängenbereich (einschließlich UV), Schichtdickenkorrektur und eine hohe Messgeschwindigkeit. Sie können Schnellmessungen unmittelbar mit diesem Gerät ausführen oder die SkanIt-Software für komplexere Assays verwenden.
Messen Sie mit dem anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Mikrotiterplatten-Photometer die Absorption in zahlreichen Applikationen in der Forschung wie auch im klinischen Alltag. Die integrierten Selbstdiagnosefunktionen sowie IQ/OQ-Protokolle und Verifikationswerkzeuge sorgen für bewährte Leistung und liefern zuverlässige Ergebnisse. Das Multiskan FC (IVD-Modell) mit interner Software entspricht der europäischen IVD-Richtlinie für medizinische In vitro Geräte, wodurch es sich für qualitative und quantitative ELISA-Applikationen in klinischen Laboren bestens eignet.
Videoempfehlung: Thermo Scientific SkanIt-Software für Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Unsere Mikrotiterplatten-Lesegeräte verfügen über die spezielle Thermo Scientific™ SkanIt™ Software. Diese Software ermöglicht Überschaubarkeit und Flexibilität, die Sie zur Einrichtung der Assays und zur wirksamen Analyse der Daten benötigen. Die SkanIt-Software ist für Anwender konzipiert, die besonders breitgefächerte Anforderungen haben und unterschiedliche Kompetenzniveaus aufweisen. Die Anwendung ist so einfach, dass nur minimale oder gar keine Schulungen erforderlich sind. Darüber hinaus gibt es keine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl der Softwarelizenzen, die Sie erhalten, sodass Sie die Software auf beliebig vielen PCs installieren können.
Interaktiver Produktleitfaden
Für einen schnellen und einfachen Zugriff auf detaillierte Produktinformationen, Videos, Anwendungshinweise und Smart Notes für unsere Mikrotiterplatten-Photometer und Multifunktionslesegeräte nutzen Sie unsere Online-Hilfsmittel.
Erleben Sie unsere Mikrotiterplatten-Messgeräte › 