SNP-Genotypisierung mittels Real-Time PCR
Wir haben unsere Applied Biosystems TaqMan SNP-Genotypisierungsassays erweitert und haben jetzt mehr als 17 Mio. Assays für Sie zur Auswahl. Dadurch, dass wir unsere Sammlung mehr als verdoppelt haben, ist der Sie interessierende SNP jetzt mit größerer Wahrscheinlichkeit als vorgefertigte Option erhältlich. Gewinnen Sie die erforderliche Sicherheit mit dieser aktualisierten TaqMan Sammlung, der Goldstandard-Technologie für die Genotypisierung und die Analyse genetischer Variation.
TaqMan SNP-Genotypisierungsassays verwenden die TaqMan 5'-Nuklease-Assaychemie, um spezifische SNP-Allele in gereinigten Proben genomischer DNA zu amplifizieren und nachzuweisen. Jeder vorgefertigte TaqMan SNP-Genotypisierungsassay in unserer Sammlung umfasst zwei Allel-spezifische TaqMan MGB-Sonden mit unterschiedlichen fluoreszierenden Farbstoffen und ein PCR-Primerpaar zum Nachweis spezifischer SNP-Ziele mit 48-, 96- und 384-Well-Geräten für die Real-Time PCR. Diese TaqMan Sonden- und Primersets (Assays) richten sich auf einmalige Weise am Genom aus und bieten so eine unerreichte Spezifität für das interessierende Allel.
Ablauf der SNP-Genotypisierung (für humane und tierische Proben)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schritt 1 Proben vorbereiten |
Schritt 2 Assays auswählen |
Schritt 3 Reaktionen einrichten |
Schritt 4 PCR ausführen |
Schritt 5 Daten analysieren |
Wir bieten verschiedene Lösungen zur Isolierung und Reinigung der DNA an.
Kits für die Extraktion genomischer DNA
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Kits zur Aufreinigung genomischer DNA aus einer Vielzahl von Proben, einschließlich Gewebe, Zellen, Blut, Serum, Pflanzen, forensischer Proben und vielem mehr.
DNA Extract All Reagents Kit
Gewinnen Sie PCR-bereite DNA aus einer großen Auswahl von Probentypen, angefangen von Blut über Wangenabstriche bis hin zu Pflanzengewebe in fünf Minuten.
Wir bieten eine Vielzahl von TaqMan Genotypisierungsassays für eine Reihe von Analyseanwendungen für die Real-Time PCR.
TaqMan SNP-Genotypisierungsassays Assay finden ›
Die Sammlung vorgefertigter TaqMan SNP-Genotypisierungsassays enthält Millionen von genomweiten humanen Assays, einschließlich häufiger SNPs des 1.000-Genome-Projekts, SNPs des HapMap-Projekts und Assays für codierende SNPs.
Kundenspezifische TaqMan SNP-Genotypisierungsassays Assay designen ›
Erstellen Sie kundenspezifische Assays, indem Sie vertrauliche Zielsequenzen an unsere sichere Assaydesign-Pipeline übermitteln.
TaqMan Assays für Arzneimittel-metabolisierende Enzyme Assay finden ›
Eine umfassende Sammlung von inventarisierten Assays, die für Genotypisierung von SNPs, Insertionen und Deletionen (Indels) und Multinukleotid-Polymorphismen (MNPs) in Genen optimiert sind, die mit dem Arzneimittel-Metabolismus assoziiert sind.
Bereiten Sie eine Reaktionsplatte mit TaqMan Assays und TaqMan Mastermix zusammen mit Ihren DNA-Proben vor. Es sind keine zusätzlichen Reagenzien erforderlich.
TaqPath ProAmp Master Mix
Liefert exakte Genotypisierungsergebnisse, selbst bei Proben, die einen PCR-Inhibitor enthalten. ROX passiver Referenzfarbstoff im Lieferumfang enthalten.
Amplifizieren Sie DNA und erzielen Sie allelische Diskriminierung durch die Durchführung der PCR-Reaktion auf einem Applied Biosystems Real-Time-PCR-System und/oder einem Thermocycler. Führen Sie zur besseren Beurteilung der Genauigkeit der Genotypbestimmung eine Real-Time PCR durch, mit der Sie bei jedem Zyklus Genotypisierungsdaten erhalten. Oder lassen Sie die PCR für einen höheren Durchsatz auf einem Thermocycler laufen und führen Sie dann eine Endpunktbestimmung mit einem Echtzeitgerät durch.
Thermocycler-Geräte
ProFlex PCR-System
Die austauschbaren Blockformate des ProFlex PCR-Systems ermöglichen es Ihnen, Ihren Durchsatz zu maximieren oder unabhängige Experimente gleichzeitig auszuführen.
SimpliAmp Thermocycler
Der SimpliAmp Thermocycler ist ein anwenderfreundlicher, kompakter und genauer Thermocycler, der speziell für den grundlegenden PCR-Arbeitsablauf in jedem Labor entwickelt wurde.
Geräte für die Real-Time PCR
QuantStudio 3 Real-Time-PCR-System
Einfache Anwendung für alle Erfahrungsstufen
QuantStudio 5 Real-Time-PCR-System
Einfache Steuerung für optimierte Experimente
QuantStudio 6 Flex Real-Time-PCR-System
Hohe Flexibilität und intuitives Design
QuantStudio 7 Flex Real-Time-PCR-System
Hohe Vielseitigkeit und intuitives Design
QuantStudio 12k Flex Real-Time-PCR-System
Maximaler Durchsatz, maximale Flexibilität und Skalierbarkeit
Bearbeiten und interpretieren Sie qPCR-Daten mit intuitiven Software-Tools zur Datenanalyse für eine Vielzahl von Anwendungen.
Applied Biosystems qPCR-Analysemodule Weitere Informationen ›
Unsere Cloud-basierten Anwendungen können mehrere Datensätze zusammenführen, wobei die Analysegeschwindigkeiten bis zu zehnmal schneller sind als unsere Desktop-Software. Die App für die Genotypisierung umfasst eine verbesserte Optik und integrierte Spuren der grafischen Darstellung allelischer Diskriminierung, um eine gründliche Qualitätskontrolle von SNP-Assays zu ermöglichen und so die tatsächlichen Signale im Vergleich zum Hintergrundrauschen genau wiederzugeben.
TaqMan Genotyper Software
TaqMan Genotyper Software ist für die Verwendung mit TaqMan SNP-Genotypisierungsassays (vorgefertigt, kundenspezifisch und DME) in Kombination mit 48-, 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten oder OpenArray Genotypisierungsplatten konzipiert und bietet einen hochmodernen Genotyp-Calling-Algorithmus, eine intuitive Benutzeroberfläche und erweiterte Multiplatten-Analysefunktionen.
Wir bieten verschiedene Lösungen zur Isolierung und Reinigung der DNA an.
Kits für die Extraktion genomischer DNA
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Kits zur Aufreinigung genomischer DNA aus einer Vielzahl von Proben, einschließlich Gewebe, Zellen, Blut, Serum, Pflanzen, forensischer Proben und vielem mehr.
DNA Extract All Reagents Kit
Gewinnen Sie PCR-bereite DNA aus einer großen Auswahl von Probentypen, angefangen von Blut über Wangenabstriche bis hin zu Pflanzengewebe in fünf Minuten.
Wir bieten eine Vielzahl von TaqMan Genotypisierungsassays für eine Reihe von Analyseanwendungen für die Real-Time PCR.
TaqMan SNP-Genotypisierungsassays Assay finden ›
Die Sammlung vorgefertigter TaqMan SNP-Genotypisierungsassays enthält Millionen von genomweiten humanen Assays, einschließlich häufiger SNPs des 1.000-Genome-Projekts, SNPs des HapMap-Projekts und Assays für codierende SNPs.
Kundenspezifische TaqMan SNP-Genotypisierungsassays Assay designen ›
Erstellen Sie kundenspezifische Assays, indem Sie vertrauliche Zielsequenzen an unsere sichere Assaydesign-Pipeline übermitteln.
TaqMan Assays für Arzneimittel-metabolisierende Enzyme Assay finden ›
Eine umfassende Sammlung von inventarisierten Assays, die für Genotypisierung von SNPs, Insertionen und Deletionen (Indels) und Multinukleotid-Polymorphismen (MNPs) in Genen optimiert sind, die mit dem Arzneimittel-Metabolismus assoziiert sind.
Bereiten Sie eine Reaktionsplatte mit TaqMan Assays und TaqMan Mastermix zusammen mit Ihren DNA-Proben vor. Es sind keine zusätzlichen Reagenzien erforderlich.
TaqPath ProAmp Master Mix
Liefert exakte Genotypisierungsergebnisse, selbst bei Proben, die einen PCR-Inhibitor enthalten. ROX passiver Referenzfarbstoff im Lieferumfang enthalten.
Amplifizieren Sie DNA und erzielen Sie allelische Diskriminierung durch die Durchführung der PCR-Reaktion auf einem Applied Biosystems Real-Time-PCR-System und/oder einem Thermocycler. Führen Sie zur besseren Beurteilung der Genauigkeit der Genotypbestimmung eine Real-Time PCR durch, mit der Sie bei jedem Zyklus Genotypisierungsdaten erhalten. Oder lassen Sie die PCR für einen höheren Durchsatz auf einem Thermocycler laufen und führen Sie dann eine Endpunktbestimmung mit einem Echtzeitgerät durch.
Thermocycler-Geräte
ProFlex PCR-System
Die austauschbaren Blockformate des ProFlex PCR-Systems ermöglichen es Ihnen, Ihren Durchsatz zu maximieren oder unabhängige Experimente gleichzeitig auszuführen.
SimpliAmp Thermocycler
Der SimpliAmp Thermocycler ist ein anwenderfreundlicher, kompakter und genauer Thermocycler, der speziell für den grundlegenden PCR-Arbeitsablauf in jedem Labor entwickelt wurde.
Geräte für die Real-Time PCR
QuantStudio 3 Real-Time-PCR-System
Einfache Anwendung für alle Erfahrungsstufen
QuantStudio 5 Real-Time-PCR-System
Einfache Steuerung für optimierte Experimente
QuantStudio 6 Flex Real-Time-PCR-System
Hohe Flexibilität und intuitives Design
QuantStudio 7 Flex Real-Time-PCR-System
Hohe Vielseitigkeit und intuitives Design
QuantStudio 12k Flex Real-Time-PCR-System
Maximaler Durchsatz, maximale Flexibilität und Skalierbarkeit
Bearbeiten und interpretieren Sie qPCR-Daten mit intuitiven Software-Tools zur Datenanalyse für eine Vielzahl von Anwendungen.
Applied Biosystems qPCR-Analysemodule Weitere Informationen ›
Unsere Cloud-basierten Anwendungen können mehrere Datensätze zusammenführen, wobei die Analysegeschwindigkeiten bis zu zehnmal schneller sind als unsere Desktop-Software. Die App für die Genotypisierung umfasst eine verbesserte Optik und integrierte Spuren der grafischen Darstellung allelischer Diskriminierung, um eine gründliche Qualitätskontrolle von SNP-Assays zu ermöglichen und so die tatsächlichen Signale im Vergleich zum Hintergrundrauschen genau wiederzugeben.
TaqMan Genotyper Software
TaqMan Genotyper Software ist für die Verwendung mit TaqMan SNP-Genotypisierungsassays (vorgefertigt, kundenspezifisch und DME) in Kombination mit 48-, 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten oder OpenArray Genotypisierungsplatten konzipiert und bietet einen hochmodernen Genotyp-Calling-Algorithmus, eine intuitive Benutzeroberfläche und erweiterte Multiplatten-Analysefunktionen.