Real-Time PCR-Assays
TaqMan Assays für alle qPCR-Anforderungen
Mit über 8 Millionen vorgefertigten TaqMan™ Assays bieten wir die umfangreichste Palette an Real-Time-PCR (qPCR) Assays. TaqMan Assays sind zuverlässig und leistungsfähig und für Ihre gesamten Real-Time-PCR-Anwendungen geeignet.
Diese Assays unterstützen die beiden häufigsten Methoden für die Markierung und Detektion von qPCR-Produkten: TaqMan Assay fluorogene 5’-Nuklease-Chemie und SYBR™ Green Farbstoffchemie.
Assay-Suche: Suchen und kaufen Sie einzelne TaqMan Assays:
Alle Formate und speziell gefertigte Assays
TaqMan Genexpressions-Assays und Array-Karten und -Platten stellen mit über 1,3 Million vorgefertigter Primer/Sonden-Sets für 23 Spezies den umfangreichsten Satz an quantitativen Genexpressions-Assays auf dem Markt dar. Sie können auch Ihre eigenen TaqMan Genexpressions-Assays zusammenstellen.
Innovative TaqMan Assays für microRNA und andere kleine RNAs sowie auch für längere nicht-codierende RNA-Transkripte wie pri-miRNAs und lange nicht-codierende RNA. Wir bieten Produkte für die Erkennung, Profilerstellung, Quantifizierung, Validierung und funktionale Analyse von nicht-codierender RNA.
Die Präzision von TaqMan sondenbasierter Chemie macht SNP-Genotypisierungsstudien genauer als je zuvor. Wählen Sie unter den 4,5 Millionen humanen und murinen TaqMan SNP-Genotypisierungsassays oder entwickeln Sie eigene spezifische TaqMan SNP-Genotypisierungsassays.
Für die Analyse biologisch wichtiger Polymorphismen im Arzneimittelmetabolismus bieten wir 2.700 spezifische TaqMan DME-Assays für die Detektion von Polymorphismen in regulatorischen Elementen und Kodierungsregionen in 221 Genen von Arzneimittelmetabolismus-Enzymen (DME) und für den Arzneimitteltransport.
Die revolutionären TaqMan Proteinassays ermöglichen die schnelle und einfache Identifizierung und relative Quantifizierung von Proteinmarkern in begrenzten Mengen kultivierter Zellen. Wählen Sie unter den vorgefertigten Assays für Pluripotenzmarker in menschlichen Stammzellen und Kontrollproteinen oder entwickeln Sie eigene Assays aus Ihren biotinylierten Antikörpern.
Unsere SYBR™ Green Mixe bieten eine hervorragende Leistungsfähigkeit und lassen Flexibilität bei der Wahl Ihrer Genexpressionsanwendungen für die Real-Time-PCR.
Die Competitive Allele-Specific TaqMan PCR (castPCR™) Technologie erkennt und quantifiziert seltene Sequenzen vor einem Hintergrund häufiger Sequenzen, indem sie die Amplifikation aller außer den seltenen Sequenzvarianten blockiert. Damit hat sie ein großes Potenzial für den Nachweis seltener Mutationen beispielsweise in zirkulierenden Tumorzellen.
Für Studien zur Kopienzahlvariation bieten wir über 1,6 Millionen vorgefertigte TaqMan Kopienzahl-Assays mit genomweiter Abdeckung beim Menschen sowie auch Maus- und Marker/Reporterassays. Wenn für ein bestimmtes Target ein vorgefertigter Assay nicht verfügbar ist, sind die kundenspezifischen Optionen (Custom und Custom Plus TaqMan Copy Number Assay) die ideale Alternative.