Applied Biosystems Real-Time PCR-Geräte
Mehr als 20 Jahre Innovation in der Real-Time PCR
Als führendes und innovatives Unternehmen im PCR-Bereich setzen wir den Goldstandard für Real-Time PCR-Geräte. Mit unseren Applied Biosystems™ Real-Time PCR-Plattformen erhalten Sie wahren Wert, ausgezeichnete Leistung, hohe Zuverlässigkeit und erstklassigen Support. Dank der Kompatibilität mit TaqMan™ Assays und der Flexibilität von uneingeschränkten Chemieoptionen in Echtzeit können Sie sofort mit Ihren Experimenten beginnen. Mit der QuantStudio™ Gerätefamilie können Sie die benötigten Ergebnisse erzielen, den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Kollegen in die Wege leiten und Ihre Forschungsziele erreichen.
Welches Real-Time PCR-System ist für Sie das richtige?
| Einfache Anwendung für Anfänger und Experten | Leichte Bedienelemente für optimale Experimente | Hohe Flexibilität und intuitives Design | Vielseitiger Einsatz und intuitives Design | Maximaler Durchsatz, höchste Flexibilität und Skalierbarkeit | |
|
|
|
|
|
|
|
| Angebot anfordern › |
Angebot anfordern › |
Angebot anfordern › |
Angebot anfordern › |
Angebot anfordern › |
|
| Reaktionen pro Lauf | 96 | 96 oder 384 | 96 oder 384 | 96 oder 384 | 96, 384 oder 12.228 |
| Blockformat | 96-Well 0,2 ml oder 96-Well Fast 0,1 ml | 96-Well 0,2 ml, 96-Well Fast 0,1 ml oder 384-Well | 96, 96 Fast, 384, aufrüstbar auf TaqMan® Array (austauschbar) | 96, 96 Fast, 384, TaqMan® Array (austauschbar) | 96, 96 Fast, 384, TaqMan® Array, OpenArray® (austauschbar) |
| Farbkombinationen (Multiplexing) | Max. 4 | 96-Well max. 21 384-Well max. 5 |
Max. 5 | Max. 21 | Max. 21* |
| Laufzeit | Ab 30 min. | Ab 30 min. | Ab 30 min. | Ab 30 min. | Ab 30 min. |
| Programmierbares Volumen | 1 – 200 μl | 1 – 200 μl | 1 – 200 μl | 1 – 200 μl | 1 – 200 μl |
| Validiertes Volumen | 10 - 100 µl (96-Well 0,2 mL) 10 - 30 µl (96-Well 0,1 mL) |
10 - 100 µl (96-Well 0,2 mL) 10 - 30 µl (96-Well 0,1 mL) 5 - 20 µl (384-Well) |
5 – 100 μl | 1 – 100 μl | 33 nl – 200 μl |
| Automatisierungskompatibel | Nein | Nein | Nachrüstbare Automatisierungsfunktion | Ja | Ja |
| Fernüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| On-Board-Speicher | Ja, > 2.000 Läufe | Ja, > 2.000 Läufe | Ja, > 100 Läufe | Ja, > 100 Läufe | Ja, > 100 Läufe |
| E-Mail-Benachrichtigungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützung der 21 CFR Part 11-Konformität | Sicherheit | Paket mit Sicherheit, Auditing, e-Signature enthalten | Paket mit Sicherheit, Auditing, e-Signature separat erhältlich | ||
| Sensitivität | Bis auf 1 Kopie | ||||
| Dynamikbereich | Bis 10 Protokolle** | ||||
| Chemie | Alle Real-Time-PCR-basierten Chemien. Kompatibel mit Chemien mit oder ohne passiven Referenzfarbstoff. | ||||
| Verfügbare Anwendungen | Genexpression, Genotypisierung, Kopienzahlvariation, Proteinnachweis, MicroRNA, Pathogennachweis | Genexpression, Genotypisierung, Kopienzahlvariation, Proteinnachweis, MicroRNA, Pathogennachweis | Genexpression, miRNA, Genotypisierung, Kopienzahlvariation, Proteinnachweis, MicroRNA, Protein Thermal Shift, HRM, Pathogennachweis | Genexpression, Genotypisierung, Kopienzahlvariation, HRM, Protein Thermal Shift, Proteinnachweis, MicroRNA, Pathogennachweis | Genexpression, Genotypisierung, Kopienzahlvariation, HRM, Protein Thermal Shift, Proteinnachweis, MicroRNA, Pathogennachweis, Digitale PCR |
| IVD-Plattform | Nein | Nein | Nein | In einigen Ländern erhältlich | Nein |
| Temperaturgleichförmigkeit | ± 0,4 °C | ± 0,4 °C | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C |
| Anregungsquelle | OptiFlex™ System mit weißem LED-Licht | OptiFlex™ System mit weißem LED-Licht | OptiFlex™ System mit Halogenlampe | OptiFlex™ System mit Halogenlampe | OptiFlex™ System mit weißem LED-Licht |
| Filter/Farben | 4 Anregungsfilter (450 – 600 nm) 4 Emissionsfilter (500 – 640 nm) |
96-Well: 6 Anregungsfilter (450 – 670 nm) 6 Emissionsfilter (500 – 720 nm) 384-Well: 5 Anregungsfilter (450 – 650 nm) 5 Emissionsfilter (500 – 700 nm) |
5 Anregungsfilter (450 – 650 nm) 5 Emissionsfilter (500 – 700 nm) |
6 Anregungsfilter (450 – 670 nm) 6 Emissionsfilter (500 – 720 nm) |
6 Anregungsfilter (450 – 670 nm) 6 Emissionsfilter (500 – 720 nm) |
| Thermo Fisher Cloud | Direktverbindung | Direktverbindung | Verbindung zur Cloud über Computer | Verbindung zur Cloud über Computer | Verbindung zur Cloud über Computer |
| WLAN-Konnektivität | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Größe | B 27 cm T 50 cm H 40 cm |
B 27 cm T 50 cm H 40 cm |
B 50,5 cm T 67,2 cm H 73,8 cm |
B 50,5 cm T 67,2 cm H 73,8 cm |
B 50,5 cm T 67,2 cm H 73,8 cm |
| Angebot anfordern › |
Angebot anfordern › |
Angebot anfordern › |
Angebot anfordern › |
Angebot anfordern › |
|
| *Duplex-Funktionalität mit OpenArray® und Multiplex-Funktionalität für andere Formate. **Bis zu 7 Protokolle mit OpenArray®. |
|||||
Hier finden Sie Ersatzteile und Artikelnummern für unsere älteren Real-Time PCR-Systeme.
Reaktionsgefäße, 96-Well- und 384-Well-Platten und Klebefolien für die Real-Time PCR.
Sie suchen einen Thermocycler für die Endpunkt-PCR?
Eine breite Palette an Softwareanwendungen helfen Ihnen, den größten Nutzen aus Ihrem Applied Biosystems™ Real-Time PCR-System zu ziehen.
Mit den Applied Biosystems Spectral Calibration Kits und den TaqMan RNase P Instrument Verification Plates können Sie Ihr Real-Time PCR-System kalibrieren und die Ergebnisse überprüfen.