Search
Nuestra amplia gama de columnas para cromatografía iónica (IC, por sus siglas en inglés) ofrece toda una variedad de características, de un reducido tamaño de partículas a una alta capacidad, además de la capacidad para alojar generadores de eluyente duales y realizar un seguimiento a través de nuestro monitor de dispositivos consumibles. La mayoría de nuestras columnas de IC están disponibles para su compra práctica en línea.
Cuando se instalan en un sistema de HPIC Thermo Scientific Dionex Integrion o en un sistema de HPIC Thermo Scientific Dionex ICS-6000, el usuario puede realizar el seguimiento de las columnas con etiquetas RFID. Cuando se coloca la columna en el sistema por primera vez, la fecha y la hora actuales se escriben en la etiqueta, de modo que el controlador del instrumento pueda determinar exactamente cuánto tiempo ha estado en uso la columna. Además, el controlador del instrumento escribe métricas clave de rendimiento en la etiqueta a medida que se recopilan, incluidos los recuentos de las métricas clave, los tipos de eluyente y el número de inyecciones. La etiqueta también ayuda al sistema a detectar si hay un desajuste de tamaño (como la combinación de consumibles de 2 mm y 4 mm) o desajustes de química, como desajustes de aniones y cationes.
Varias de nuestras columnas de intercambio iónico están disponibles envasadas con partículas de resina de 4 µm. Este tamaño de partículas más pequeño ofrece una mejor resolución, acelera los tiempos de ejecución y aumenta la fiabilidad de los resultados. La longitud de la columna se puede optimizar para obtener los resultados deseados. Las columnas más cortas se pueden utilizar con caudales más altos para aumentar la productividad sin sacrificar el rendimiento; mientras que, las columnas más largas se pueden utilizar para separaciones de mayor resolución de matrices de muestras complejas. Estas opciones le permiten optimizar la resolución y el rendimiento de su aplicación.
Nuestras resinas de columna altamente porosas ofrecen más área de superficie por partícula, lo que brinda más oportunidades para que los analitos se unan a la superficie de la resina. Esta alta capacidad permite que las columnas gestionen altas concentraciones de analitos, proporcionen buena resolución de iones de retención débil, permitan el análisis de muestras de alta fuerza iónica y carguen un volumen de muestra mayor sin sobrecarga ni ensanchamiento de picos.
Nuestra selección de columnas para cromatografía iónica Thermo Scientific Dionex garantiza que disponemos de las columnas idóneas para casi cualquier tipo de análisis. Ofrecemos columnas que se pueden utilizar con eluyentes de hidróxido, carbonato y ácido metanosulfónico (MSA). Además de nuestras columnas para IC Thermo Scientific Dionex IonPac, ofrecemos una química de columna única para el análisis de alta resolución y alta eficacia de moléculas biológicas, como los aminoácidos y los carbohidratos.
Nuestra gama de columnas para IC incluye columnas para nuestro sistema de HPIC Thermo Scientific Dionex ICS-6000 que admiten la ejecución del sistema en modo EGC dual. Este modo utiliza tecnología de generación de eluyente electrolítico para crear gradientes de eluyente KOH/KMSA precisos y altamente reproducibles que resuelven monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos y ácidos siálicos.
Ofrecemos en línea nuestras columnas para cromatografía iónica Dionex, con acceso disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, para realizar un seguimiento del estado de sus pedidos, comprobar el historial de pedidos y ver las facturas en línea. Regístrese para aprovechar los precios específicos para su cuenta y las promociones de precios disponibles solo en la web.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.