Search
タンパク質サンプルの定量は、ゲル電気泳動やウエスタンブロット解析を行う前や、タンパク質結合アッセイにより結合タンパク質と遊離タンパク質のレベルを比較する測定にとって重要なステップです。アッセイフォーマットの選択は、多くの場合、サンプル混合物中の他の構成要素を基にします。NanoOrange®は、還元剤と共存でき、感度が十分に高いため、多くの夾雑物を閾値レベル未満に希釈できます。CBQCAは、リポタンパク質、または脂質とタンパク質の混合物との適応性を有しています。
CBQCAタンパク質検出キットは、100~200 µL中10 ng~150 mgのタンパク質、リポタンパク質、または脂質とタンパク質の混合物を正確に検出します。この試薬は、基本的に水溶液中では無蛍光ですが、タンパク質と反応することで非常に蛍光の強い誘導体を生成します。
Quan-iT™タンパク質アッセイキットは、容易かつ正確なタンパク質定量を可能にし、また、タンパク質に対して非常に選択的であるため、タンパク質間におけるデータのばらつきがほとんどありません。塩類、溶媒またはDNAといった界面活性剤以外の一般的なコンタミネーションが生じたとしても、室温で実施されるアッセイでは特に問題はなく、シグナルは3時間安定しています。
NanoOrange®タンパク質定量キットは、単一濃度の色素を用いて溶液中の100 ng/mL~10 mg/mL濃度のタンパク質を正確に検出できる、超高感度アッセイをもたらします。このアッセイは還元剤および核酸に対する適応性を有するため、タンパク質定量を妨げることはありません。アッセイの感度が高いため、塩類および界面活性剤などの一般的な夾雑物は、慨して干渉する閾値未満に希薄化できます。
選択ガイド
| CBQCA Protein Quantitation Kit | Quant-iT™ Protein Assay Kit | NanoOrange® Protein Quantitation Kit, 200–2000 Assays | |
|---|---|---|---|
| ターゲット | タンパク質 | タンパク質 | タンパク質 |
| レポーター | CBQCA | Quant-iT™ Protein Reagent | NanoOrange® |
| Ex/Em (nm) | 465/550 | 470/570 | 485/590 |
| アッセイ | 脂質、膜画分または界面活性剤の存在下でのタンパク質定量 | 溶液中のタンパク質の定量 | 溶液中のタンパク質の定量 |
| 用法 | アッセイ容量200 µL中、10 ng/mL~150 ng/mLの濃度で検出 | アッセイ容量200 µL中、0.25~500 µgの範囲内のタンパク質を検出 | アッセイ容量200 µL中、10 ng/mL~10 µg/mLの濃度で検出 |
| 構成 | ストック溶液を調製するためのすべての試薬を含む。 | アッセイバッファーおよびコントロールを含む。 | アッセイバッファーおよびコントロールを含む。 |
| フォーマット | 300~800アッセイ(1アッセイにつき100~200 µLで) | アッセイ容量200 µLで1,000アッセイ | アッセイ容量200 µLで2,000アッセイ |
| プロトコール概要 |
|
|
|
| カタログ 番号 | C6667 | Q33210 | N6666 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.