Element Crystal orth
Neptunium • Actinide Rare Earth
Symbol: Np
Date of discovery: 1940
Name origin: planet Neptune
Appearance: silver
Discoverer: E.M. McMillan
Obtained from: man-made
Melting point: 910 K
Boiling point: 4273 K
Density[kg/m3]: 20450
Molar volume: 11.59 × 10-6 m3/mol
Protons/Electrons: 93
Neutrons: 144
Shell structure: 2,8,18,32,22,9,2
Electron configuration: [Rn]5f46d17s2
Oxidation state: 3,4,5,6
Crystal structure: orthorhombic
Neptunium is a silvery metallic element named after the planet Neptune. The first synthetic transuranium element of the actinide series, neptunium was discovered by E. McMillan and P.H. Abelson in 1940 by bombarding uranium with slow-moving neutrons. While neptunium is naturally found in only minute quantities as decay products of transmutation reactions in uranium ores, this ductile element can be extracted in kilogram quantities from nuclear reactors. 237Np, the most stable of 17 isotopic forms, can be used as a component in neutron detection instruments.
Neptunium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de inclinação para medições ARXPS
  • Fonte de íons de modo duplo para recursos de perfil de profundidade expandida
  • Análise de isolantes
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
K-Alpha XPS
  • Espectroscopia de área selecionável
  • Monocromador microfocalizado
  • Espectroscopia de estado químico de alta resolução
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopia de alta sensibilidade
  • XPS com raios X não monocromáticos
  • Analisador de energia hemisférica de 180 graus
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Fix for left nav
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
a ciência dos materiais
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.