Search
內建 GPS
The Thermo Scientific™ Niton™ XL5 和 Thermo Scientific™ Niton™ XL3 分析儀提供具備 GPS 功能的嵌入式晶片,相當於現有移動式外部 GPS 遺棄的地理 GPS 系統或 Bluetooth™ (Thermo Scientific™ Niton™ XL2 分析儀)。
行動 GIS 硬體
我們與外部 GPS 市場領導者 Trimble 合作,為您提供將精確地質化學資料精確地點座標、行動 GIS 以及工作流程解決方案結合成單一程序的套裝產品,不但可確保資料完整性,也可為您省下寶貴的時間。
行動 GIS 軟體
使用 Discover Mobile™ (來自 Pitney Bowes) 或 ArcPad (或 Esri) 行動 GIS 軟體套件,立即將重要的地質化學資料轉譯成地圖或日誌,讓您能夠以視覺化方式檢視樣本填充、鑽探或更進行詳細的調查。
其他全功能 PC 型 GIS 軟體亦可使用。地質化學資料與對應的 GPS 座標可透過專有的 Thermo Scientific™ NDT™ 轉譯程式匯出並轉換成多種不同格式 (CSV、TAB、SHP、GMT、GML、KML) 並傳輸至市售的行動 GIS 軟體平台,或完整版 PC 型 GIS 軟體解決方案。此外,利用 NDT 轉譯程式將資料存為 KML 檔,即可從 Google Earth 開啟以檢視分析點的位置與分析資料。
資料管理
整合 XRF 資料與四周環境中的所有其他探勘資料對於在具備充足資訊的條件下做決策極為關鍵。我們正致力於與軟體提供者整合 (例如 Geosoft、 Maxwell, 等) 以進行探勘資料的後處理。
使用 Niton XL5 XRF 分析儀上的 WiFi 節省時間與簡化流程。讓使用者能自動從分析儀將資料傳至指定網路資料夾,WiFi 擴充了您企業的連線能力。
新上市的 Thermo Scientific™ NitonConnect PC 軟體僅於 Niton XL5 XRF 分析儀提供。建置於 NDT 套裝軟體所立下的產業標準 (於 Niton 儀器上提供) 的 NitonConnect 讓您能夠進行遠端操作、無線資料傳輸,以及透過客戶支援入口網站進行軟體更新。
NitonConnect 提供三個可最佳化 Niton XL5 分析儀操作的模組:
NitonConnect 資料 – 透過 USB 連接線或藍芽配接卡和程式連接分析器與 PC。
NitonConnect 遠端 – 透過序號選取連線的分析儀,透過 PC 以桌上模式操作儀器。
NitonConnect 同步管理員 – 將分析儀與客戶支援入口網站同步,進行更新軟體、啟用校準與接受遠端故障排除。
Niton 資料傳輸 (NDT) 套裝軟體提供完善的資料管理工具以符合不同測試應用的需求,包含適用製造業與廢金屬回收的金屬合金分析;RoHS、WEEE 和其他相容性測試;礦物探勘與採礦;環境礦場評鑑;以及鉛塗漆檢測。
NDT 提供下列三個不同的資料管理工作模組:
Thermo Scientific™ GOLDD 技術提供優越的效能,適合用於輕分析元素,提供市面上最低的偵測限制,以及最快速的量測時間 - 比傳統 Si-PIN 偵測器快 10 倍,且精密度比傳統較小的矽偏移偵測器高 3 倍 。GOLDD 技術讓 Niton 分析儀能夠有效量測最低如 Mg 的元素,無需使用氦氣淨化或真空幫浦。
基本上,相較於傳統上用於手持式與現場行動 XRF 分析儀的 Si-PIN 偵測器,矽偏移偵測具備處理更多計數事件的能力。除非儀器的設計能夠善用這些計數事件,這個功能反而浪費了大幅提升分析效能的機會。具備 GOLDD 幾何模型最佳化功能的 Niton 分析儀運用了現今市面上用於移動式 XRF 分析儀面積最大的偏移偵測器,使其能收集多達 2.5 倍的訊號,且每秒可處理超過 180,000 個偵測器事件。
將矽偏移偵測器 (SDD) 引進手持式 XRF 儀器使其具備遠優於傳統 XRF 處理能力的效能。SDD 為高解析度偵測器,可用於高計數應用。偵測器有效面積越大,收集與處理 x-設線技術的效率越高。運用 SDD 的 XRF 儀器可用在需要極端敏感的應用,例如,偵測合金中可能降低材料 表現的異物元素。殘留元素現在可使用僅實驗室才做得到的信賴水準進行量測。此外,量測如鎂 (Mg)、鋁 (Al)、矽 (Si)、磷 (P) 和硫 (S) 等輕元素,也需要 SDD。
大部分 Niton XRF 分析儀加入高效能整合式相機成為標準配備。相機讓航太、石油然企業和運輸業使用者能夠識別分析金屬的正確位置,包含特定焊接點或合金接合處。需使用 X-射線螢光 (XRF) 進行元素與合金分析廢料場、金屬製造和非破壞性測試人員,現可以更精確地將儀器定位在採樣區,並且能夠擷取與儲存影像供後續審查或納入報告中。如需異質樣本的分析,定位必須要精確,才能確保採樣區的元素組成已經過徹底分析。