Interact Reference Component
Lidere el camino hacia la oncología de precisión: desde el diagnóstico preclínico al diagnóstico de acompañamiento
El descubrimiento de los biomarcadores genéticos y su posterior aplicación en la investigación oncológica está abriendo el camino para el desarrollo y la selección de terapias dirigidas, asociando genes a determinados estados y prognosis de la enfermedad y, en última instancia, a tratamientos más efectivos. Descubra cómo nuestro flujo de trabajo y el panel de secuenciación de última generación, así como nuestra base de datos y servicios bioinformáticos expertamente depurados, le permiten ofrecer soluciones eficaces para el desarrollo de fármacos y diagnósticos de acompañamiento.
Obtenga más información de un miembro de nuestro equipo de desarrollo clínico:
Contacto
Ensayo de enfoque Oncomine™
El ensayo de enfoque Oncomine™ es un ensayo oncológico de secuenciación de última generación de varios biomarcadores diseñado para analizar 52 genes relacionados con los tumores sólidos. Este ensayo permite el análisis simultáneo de ADN y ARN en un único flujo de trabajo y requiere una cantidad inicial mínima de material de ácidos nucleicos extraídos por FFPE para detectar áreas activas, variantes de un solo nucleótido (SNV), indeles, variaciones del número de copias (CNV) y fusiones de genes. El ensayo está diseñado para la investigación clínica y traslacional e incluye genes dirigidos por fármacos oncológicos del mercado y pruebas publicadas.
Ensayo integral Oncomine™
El ensayo integral Oncomine™* es un ensayo de secuenciación de última generación de varios biomarcadores que proporciona análisis de 143 genes relevantes para ensayos clínicos y fármacos objetivo en investigación, así como pruebas publicadas.  Este ensayo permite el análisis simultáneo de ADN y ARN en un único flujo de trabajo y requiere una cantidad inicial mínima de material de ácidos nucleicos extraídos por FFPE.  Este ensayo está diseñado para proporcionar una visión completa de las mutaciones más comunes y aquellas que se están investigando.
Servicios de bioinformática de Compendia Bioscience™
El equipo de doctores científicos ampliamente experimentados de los servicios de bioinformática de Compendia Bioscience™ le ayudará a aplicar la informática del cáncer al proceso de desarrollo e investigación de fármacos. Descubra cómo nuestro equipo de expertos en bioinformática traslacional es capaz de aprovechar los datos genómicos y la biología computacional del cáncer para facilitar su trabajo de desarrollo de fármacos oncológicos.
*Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Noticias
Eventos/seminarios web