Enfermedades de animales: acuicultura/peces
- Enfermedades de los camarones
- Virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (VNHHI)
- Virus de la mionecrosis infecciosa (VMNI)
- Virus del síndrome de Taura (VST)
- Virus del síndrome de las manchas blancas (VSMB)
- Virus de la cabeza amarilla (VCA)
- Enfermedades de los peces
- Virus de la anemia infecciosa del salmón (VAIS)
- Herpesvirus KOI (HVK)
- Necrosis hematopoyética infecciosa (NHI)
- Necrosis pancreática infecciosa (NPI)
- Viremia primaveral de la carpa (VPC)
- Virus de la septicemia hemorrágica viral (VSHV)
- Virus de la necrosis nerviosa vírica (VNNV)
Enfermedades de los camarones
Virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (VNHHI)Arriba
Epidemiología
El VNHHI es un ADN monocatenario lineal con un tamaño estimado de 4,1 kb. El VNHHI se considera un miembro de la familia Parvoviridae, del género Brevidensovirus. La mayoría de las especies de peneidos pueden infectarse con VNHHI, incluidas las principales especies cultivadas, P. monodon (camarón/gamba tigre negro), P. vannamei (camarón blanco del Pacífico) y P. stylirostris (camarón azul de Pacífico).
Una parte importante del genoma del VNHHI se ha hallado insertado en el genoma de algunas líneas genéticas del P. monodon. No hay pruebas de que esta variante del VNHHI sea contagiosa.
Síntomas
El VNHHI provoca la enfermedad crónica del síndrome de deformidad y enanismo (RDS) en el P. vannamei, cuyos efectos principales son un crecimiento irregular y deformidades cuticulares que no causan mortalidad. Por lo general, la infección por VNHHI en el P. monodon es de carácter subclínico, pero el RDS, la disminución de la tasa de crecimiento y la reducción en el rendimiento del cultivo son habituales entre las poblaciones infectadas por VNHHI.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486974 | NECROSIS HIPODÉRMICA Y HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA& Kit de detección del VIRUS (VNHHI) |
100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Virus de la mionecrosis infecciosa (VMNI)Arriba
Epidemiología
El VMNI es un totivirus y está estrechamente relacionado con el virus giardia lamblia, un miembro de la familia Totiviridae. El genoma del VMNI consta de una única molécula de ARN bicatenario de 7560 bp. La especie anfitriona en la que el VMNI causa más brotes significativos de la enfermedad y casos de mortalidad entre las poblaciones de cultivo es el P. vannamei.
Síntomas
Un camarón en la fase aguda del VMNI presentará áreas necróticas blancas focales o extensivas en el músculo estriado (esquelético), específicamente en los segmentos abdominales distales y el abanico caudal, que pueden volverse necróticos y enrojecerse en algunos ejemplares. Un camarón gravemente afectado puede volverse moribundo y la mortalidad puede ser alta inmediatamente después de una situación de «estrés» y continuar durante varios días.“”
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486968 | Kit de detección del VIRUS DE MIONECROSIS INFECCIOSA (VMNI) | 100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Virus del síndrome de Taura (VST)Arriba
Epidemiología
El genoma del VST consta de un ARN monocatenario lineal positivo de 10.205 nucleótidos. En el informe más reciente del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, el VST está catalogado como especie sin asignar de la familia Dicistroviridae.
Las principales especies anfitrionas en las que el VST puede provocar brotes de la enfermedad y tasas de mortalidad significativas son Penaeus vannamei y P. stylirostris.
Síntomas
Los camarones infectados presentan anorexia, letargo y un comportamiento natatorio errático. También presentan opacificación en la musculatura de la cola, una cutícula suave y, en infecciones que suceden de forma natural, una cola roja debido a la expansión de los cromatóforos rojos. La mortalidad durante esta fase puede alcanzar el 95 %.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486962 | Kit de detección del VIRUS DEL SÍNDROME DE TAURA (VST) | 100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Virus de la cabeza amarilla (VCA)Arriba
Epidemiología
El Comité Internacional de Taxonomía de Virus clasifica al virus de la cabeza amarilla (VCA) y otros genotipos del complejo de la cabeza amarilla como una sola especie (virus asociado a las branquias) del género Okavirus, familia Roniviridae, orden Nidovirales. El VCA (genotipo 1) es uno de los seis genotipos conocidos del complejo de virus de la cabeza amarilla y es el único agente conocido de la enfermedad de la cabeza amarilla.
El VCA es altamente infeccioso para la mayoría de las especies conocidas de camarones peneidos de cultivo. Se han registrado infecciones naturales en el camarón tigre negro (P. monodon) y P. setiferus.
Síntomas
Los síntomas más relevantes en camarones con VCA son:
- Un período inicial de un consumo de alimento excepcionalmente alto seguido de una interrupción repentina de la alimentación y un aumento de la mortalidad en la población (no siempre evidente).
- Acumulación de camarones letárgicos o moribundos en el fondo o las orillas del estanque y un comportamiento natatorio lento o errático.
- La región del cefalotórax puede ser amarillento debido al color amarillo claro del hepatopáncreas subyacente y anormalmente blando (no siempre evidente).
- El color general del cuerpo presenta siempre un tono anormalmente claro o blanquecino.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486967 | Kit de detección del VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE LA CABEZA AMARILLA (VCA) | 100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Síndrome viral de las manchas blancas (VSMB)
Epidemiología
El virus del síndrome de las manchas blancas (VSMB) es un virus DE ADN bicatenario con forma de varilla que pertenece a la familia Nimaviridae, género Whispovirus. El VSMB puede contagiar a una variedad de anfitriones extremadamente amplia. El virus puede infectar a gran diversidad de crustáceos acuáticos, especialmente a los decápodos, incluidos camarones, langostinos, cangrejos y langostas marinos, de agua salobre o de agua dulce.
Síntomas
Los síntomas clínicos en los camarones peneidos infectados son:
- Reducción repentina de la alimentación acompañada de un comportamiento letárgico
- Decoloración rojiza en el P. monodon, L. vannamei y el L. stylirostris.
- Conchas blandas y frágiles
- Manchas blancas de 0,5 a 2 mm por debajo de la cutícula (menos común en los peneidos del hemisferio occidental)
- Hasta un 100 % de mortalidad en los 3 días siguientes a la aparición de los síntomas de enfermedad.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486964 | Kit de detección del SÍNDROME VIRAL DE LAS MANCHAS BLANCAS (VSMB) | 100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Enfermedades de los peces
Virus de la anemia infecciosa del salmón (VAIS)Arriba
Epidemiología
El VAIS es un virus envuelto cuyo genoma está compuesto por ocho segmentos de ARN monocatenario con polaridad negativa. Las características morfológicas, físicoquímicas y genéticas del VAIS son similares a las de los Orthomyxoviridae y está clasificado como especie tipo del género Isavirus dentro de esta familia de virus.
Solo se han registrado brotes naturales del VAIS en el salmón del Atlántico de piscifactoría y el salmón coho (Oncorhynchus kisutch) en Chile. En el caso del salmón del Atlántico, los brotes de la enfermedad se registran principalmente en jaulas de agua salada y solo se conocen unos pocos casos en la etapa de agua dulce, incluido un caso de infección en el saco vitelino.
Síntomas
Los síntomas clínicos del VAIS son:
- Aumento de la mortalidad
- Letargia
- Palidez de las branquias debido a la anemia
- Hemorragia en la cámara anterior del ojo
- Exoftalmia
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486956 | Kit de detección del VIRUS DE LA ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN | 100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Herpesvirus KOI (HVK)Arriba
Epidemiología
La enfermedad del herpesvirus KOI (EHVK) es una infección provocada por un herpesvirus capaz de inducir una viremia contagiosa y aguda en la carpa común (Cyprinus carpio) y en variedades como la carpa koi y la carpa fantasma. El virus es altamente contagioso y puede causar hasta un 100 % de mortalidad.
El HVK es un virus DNA bicatenario con un tamaño de 295 kb, que pertenece a la familia Herpesviridae y su género está sin clasificar.
Síntomas
Los síntomas clínicos del HVK son:
- Letargo o comportamiento errático
- Pérdida de equilibrio
- Pérdida de mucosa que resulta en parches secos y ásperos
- Desprendimiento de mucosa y ojos hundidos
- Manchas necróticas de tejido muerto en las branquias
- En ocasiones, infecciones secundarias de bacterias y hongos
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486957 | Kit de detección del HERPEVIRUS KOI | 100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Necrosis hematopoyética infecciosa (NHI)Arriba
Descripción general
La enfermedad NHI pertenece a la familia Rhabdoviridae y es una enfermedad de declaración obligatoria según la OIE. Es predominante entre la población de salmónidos del Pacífico noroccidental y Alaska y también se han dado casos en Asia y Europa. La mayoría de las epizootias se atribuyen a la importación de huevos o alevines infectados.
Aunque la trucha ártica y la trucha de lago parecen ser resistentes a la NHI, se han hallado casos de la enfermedad en diferentes subespecies de la trucha (degollada, cabeza de acero y arco iris) y el salmón (rojo, real, kokanee y del Atlántico).
Los brotes de NHI aparecen típicamente en aguas con temperaturas entre los 10 y los 12 °C y suelen afectar a los alevines (peces de < 2 meses de edad). Estos pueden sufrir una tasa de mortalidad del > 90 % si contraen una versión aguda de la enfermedad. Además de la edad, la densidad, la temperatura del agua y las condiciones de hacinamiento del transporte son factores de riesgo adicionales.
Síntomas
Los animales enfermos pueden mostrar una gran variedad de síntomas: desde branquias pálidas, coloración oscura, heces con mucosidad y abdómenes distendidos hasta letargia con hiperexcitabilidad esporádica.
Riesgos para la salud humana
La NHI no parece presentar ningún riesgo zoonótico.
Impacto económico
Los brotes agudos pueden llegar a producir altas tasas de mortalidad, lo cual puede ocasionar un impacto económico significativo en los entornos donde se crían las truchas arco iris. Además, el salmón del Atlántico y del Pacífico pueden verse afectados negativamente por los brotes agudos de NHI.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486954 | Kit de detección del VIRUS DE LA NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA | 100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Necrosis pancreática infecciosa (NPI)Arriba
Descripción general
El agente causante de la NPI es un birnavirus y se trata de una enfermedad sistémica y contagiosa que afecta a los alevines y a las crías recién nacidas de los salmónidos. Se han registrado casos de NPI en todo el mundo, con excepción de Islandia y Australia, y es una enfermedad que se transmite tanto vertical como horizontalmente.
Existe una variedad de especies altamente susceptibles a la NPI, entre las que se incluyen la trucha arco iris, la trucha de arroyo, la lubina, la perca plateada, el jurel, el rodaballo, las anguilas de agua dulce y los invertebrados acuáticos (moluscos y crustáceos). La morbilidad y la mortalidad se produce normalmente en animales jóvenes (< 3 gramos).
Síntomas
Los animales enfermos pueden mostrar varios signos visibles entre los que se incluyen patrones natatorios en forma de espiral, coloración oscura, exoftalmia y petequias externas. Los peces afectados también pueden ser atáxicos y anoréxicos.
Riesgos para la salud humana
La NPI no parece presentar ningún riesgo zoonótico.
Impacto económico
La NPI puede provocar un efecto económico devastador sobre el cultivo de peces, especialmente de salmónidos. En estos casos, los costes pueden atribuirse a las elevadas tasas de mortalidad de los peces jóvenes contagiados por la enfermedad o a la destrucción de las poblaciones infectadas, incluso aunque la enfermedad no se haya presentado. Además, los acuicultores pueden enfrentarse a dificultades económicas como consecuencia de las normativas que restringen el transporte de peces portadores del VNPI entre diferentes comarcas, regiones, y/o países. Por lo general, las restricciones de transporte o la destrucción de los peces infectados pueden ser más dañinos económicamente que las pérdidas asociadas con la mortalidad directa.
Viremia primaveral de la carpa (VPC)Arriba
Descripción general
El agente causante de la VPC es el Rhabdovirus carpio y se trata de una enfermedad aguda y virulenta de declaración obligatoria según la OIE que afecta a la carpa de piscifactoría. Esta enfermedad afecta a diversas especies de carpa (común, koi, carpín, cabezona, plateada y herbívora) y se han registrado casos en la antigua URSS, Europa y EE. UU.
Los peces infectados esparcen los virus a través de las heces, la orina y la mucosa de sus branquias, así como a través del exudado de ampollas en la piel. La transmisión se efectúa a través del agua o por contacto directo.
La VPC infecciosa puede desarrollarse en el agua durante > 4 semanas a temperaturas de 10 °C y perdurar en el lodo durante > 6 semanas a temperaturas de 4 °C. Se conocen varios portadores de la enfermedad, como los artrópodos acuáticos (piojos de mar o sanguijuelas) y aves que se alimentan de pescado.
Síntomas
Los animales enfermos pueden mostrar una variedad de signos que incluyen, entre otros, coloración oscura, branquias pálidas, hemorragia, agrandamiento de los ojos e hinchazón del abdomen. Los peces infectados pueden también desarrollar un orificio urogenital saliente junto con gruesas deposiciones fecales con mucosas.
Riesgos para la salud humana
La VPC no parece presentar ningún riesgo zoonótico.
Impacto económico
Dada la naturaleza altamente contagiosa de esta enfermedad viral entre las carpas de piscifactoría y una tasa de mortalidad del 90 % relacionada con la enfermedad en los peces jóvenes, los brotes de VPC pueden suponer importantes pérdidas económicas.
Virus de la septicemia hemorrágica viral (VSHV)Arriba
Epidemiología
La SHV es una enfermedad que afecta a la trucha arco iris, el rodaballo y la platija japonesa de piscifactoría, así como a una amplia variedad de especies silvestres marinas y de agua dulce (como el salmón del Atlántico) y cuyo agente causante es el VSHV, un virus perteneciente al género Novirhabdovirus, de la familia Rhabdoviridae.
Existen diferentes cepas del VSHV que pueden afectar a las especies de forma diferente. Los viriones tienen forma de proyectil y contienen un genoma de ARN monocatenario negativo de aproximadamente 11.000 nucleótidos.
Síntomas
Los síntomas de la enfermedad pueden incluir:
- Comportamiento inactivo o hiperactivo
- Branquias y órganos internos pálidos
- Abdomen hinchado
- Ojos saltones
- Cuerpo de color oscuro
- Líquido en la cavidad corporal
Por otra parte, es probable que los peces infectados con el VSHV no muestren los síntomas externos de la infección. Sin embargo, internamente, el hígado, el bazo y los intestinos pueden estar congestionados con hemorragias. Esto es generalmente cierto en los peces en una fase crónica de la infección.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486963 | Kit de detección de la SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL | 100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Virus de la necrosis nerviosa vírica (VNNV)Arriba
Epidemiología
La encefalopatía y retinopatía viral (ERV), o necrosis nerviosa viral (NNV), es una enfermedad grave que se presenta en larvas y alevines de peces marinos y, en ocasiones, en ejemplares de edad más avanzada. Se produce en todo el mundo, excepto en África. Hasta la fecha, la enfermedad se ha registrado en al menos 30 especies de peces, con una mayor incidencia en lubinas, meros, lucios, peces loro, peces globo y lenguados.
El VNNV pertenece a la familia Nodaviridae, género Betanodavirus. El virión consiste en un virus icosaédrico desnudo cuyo diámetro oscila entre los 20 y los 34 nm. Su genoma está compuestos de un ARN monocatenario positivo de dos segmentos.
Síntomas
Todas las enfermedades se caracterizan por diversas anomalías neurológicas como, por ejemplo, un movimiento natatorio errático (en espiral, dando giros o con el abdomen hacia arriba en reposo) y la vacuolación de los tejidos nerviosos centrales. También es habitual que se produzca vacuolación de las capas nucleares de la retina. Por lo general, los peces más jóvenes sufren lesiones más graves y mayor mortalidad.
| Producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486971 | Kit de detección de la NECROSIS NERVIOSA VIRAL | 100 reacciones | PCR en tiempo real | Pedir ahora |
Solo para uso veterinario.