Monitorización de partículas en ambiente
Garantice un aire limpio y seguro libre de partículas nocivas
Monitorice de manera ininterrumpida y fiable las partículas en el aire ambiental mediante tecnologías avanzadas.   Mida parámetros reguladores críticos incluidas concentraciones de masa de partículas PM-10 y PM-2.5 que existen en el aire ambiente. Ofrece un sistema de medición dinámica del filtro (FDMS) y sensor de masa de microbalanza oscilante de elemento cónico (TEOM), así como muchos instrumentos están alojados en un solo armario, están preparados para su conexión a una red e incluyen una interfaz de usuario de pantalla táctil.  Nuestros instrumentos portátiles ofrecen tecnología de nefelometría de doble longitud de onda que permite la monitorización y el registro de concentraciones y mediana de tamaños de partículas en tiempo real de polvo, humo, niebla y humo. 
Póngase en contacto con un especialista en la aplicación
Categorías populares de control de partículas en ambiente
Ofrecemos sistemas de monitorización continua de partículas suspendidas en el aire que permiten tomar las mediciones de masa directa continuas de partículas, a la vez que miden concentraciones de masa de partículas finas, gruesas y PM-10 y miden las concentraciones atmosféricas de carbono negro, entre otras aplicaciones.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones para la recogida simultánea de muestras de alta calidad partículas (PM) en ambiente finas y gruesas, incluidos los sistemas que le permiten cubrir los requisitos de control (es decir, PM-2.5, PM-10 y otros métodos de muestreo de partículas) y un sistema que permite hasta dos semanas de muestreo diario sin intervención directa de un operario.
Nuestra gama de sistemas de monitorización de partículas portátiles y personales incluye sistemas para el muestreo de partículas húmedas o secas, para el análisis de los aerosoles biológicos y para la monitorización de polvo personal para aplicaciones mineras.
Obtenga más información acerca de cómo la monitorización exacta y en tiempo real de polvo en la mina de carbón proporcionada por el instrumento Thermo Scientific™ PDM3700 permite que los mineros tomen las medidas adecuadas para minimizar su exposición al polvo del carbón.
Reciba respuestas de los expertos
Reciba respuestas de los expertos
Nuestro exclusivo equipo de asistencia técnica orientado al cliente resuelve los problemas con los clientes todos los días. Nos complace hacerle llegar información directamente a través de Talk Tech, preguntas y respuestas sobre soluciones para partículas ambientales. 
Infórmese sobre Tech Talk y suscríbase
Vídeo: Monitor de polvo personal PDM3700 y tecnología TEOM
Recursos
Servicios y asistencia de productos
Las soluciones de servicios Thermo Scientific™ son un componente vital del ciclo de vida de su producto. Estas soluciones integrales se han concebido exclusivamente para obtener el máximo rendimiento de los instrumentos críticos para su tiempo de productividad.
Cuando se convierte en socio de Thermo Scientific, obtiene acceso a ingenieros formados dentro de las mismas instalaciones donde se fabrican sus instrumentos.  Enviamos solamente las piezas de repuesto que se han diseñado específicamente para su instrumento. Nuestro equipo de servicio experto es realmente una parte integral del ciclo de vida de su producto.
Explore las ofertas de servicios