Tarros de salsa listos para el control de peso
Impulse la eficacia de los procesos sin perder el ritmo.
Peso, recuento y rechazo en una única solución de control de peso continua. Pese paquetes grandes y pesados sin detener o recalibrar la cinta transportadora. Con una controladora de peso Thermo Scientific™ personalizada según sus especificaciones, puede estar seguro de disponer de un control preciso del peso, de una eficacia maximizada y de un rendimiento uniforme del producto, incluso en los entornos industriales más difíciles. Desde materias primas o productos congelados, pasando por bolsas, cajas o toneles para servicios de mensajería, hasta contenedores y cajas, con nuestras controladoras de peso de gran velocidad la línea seguirá en movimiento para garantizar la máxima productividad en todo momento.
Póngase en contacto con un especialista en la aplicación ›    Únase a nuestra lista de correo ›
Productos de control de peso populares
Controladora de peso Versa Flex
Controladora de peso Global Versa GP
Controladora de peso para enlatado Versa Teorema
Otras controladoras de peso y básculas en línea
Reduzca el coste total de propiedad en aplicaciones de pesaje de paquetes secos con la controladora de peso de altura fija Thermo Scientific™ Versa Flex. Esta unidad de uso general pesa alimentos envasados, productos farmacéuticos y de higiene personal ligeros y de gran peso. 
Mejore la precisión y reduzca los tiempos de mantenimiento y la pérdida de producto con la controladora de peso Thermo Scientific™ Versa Flex GP. Esta unidad en voladizo de altura regulable pesa una gran variedad de alimentos envasados, productos de higiene personal y farmacéuticos en entornos secos.
Cumpla las estrictas normas de rendimiento del sector farmacéutico con la controladora de peso de verificación y marcado para el sector farmacéutico Thermo Scientific™ Versa RxV para aplicaciones de seguimiento y trazabilidad y la controladora de peso Versa Rx para el sector farmacéutico. 
Mejore el rendimiento con la controladora de peso con cadena Thermo Scientific™ Versa 8120. Con velocidades de línea de hasta 700 paquetes por minuto, la controladora de peso con cadena Versa 8120 proporciona un seguro pesaje a gran velocidad, control y funciones de rechazo para cajas de cartón, latas, botellas y bolsas en entornos de trabajo secos o húmedos.
Maximice su productividad con el duradero y fiable bastidor de pesaje de alta resistencia Thermo Scientific™ Versa Frame 44HB, diseñado para entornos industriales difíciles con una velocidad de línea de hasta 100 paquetes por minuto (hasta 300 fpm, dependiendo de la longitud del paquete).
Realice pesajes en línea precisos y fiables de cajas, bolsas y grandes paquetes de hasta de 50 kg (110 lb) con la controladora de peso para bolsas y cajas grandes Thermo Scientific™ Versa Frame 44 y serie Box.
Mejore la eficacia y la rentabilidad con una controladora de peso diseñada para ofrecer más precisión y trabajar a mayor velocidad. La controladora de peso Thermo Scientific™ Global Versa GP es una unidad versátil y de uso general que funciona con velocidades de línea de hasta 350 paquetes por minuto sin perder por ello la precisión.
Maximice los beneficios y minimice la pérdida de producto con la controladora de peso Thermo Scientific™ Global VersaWeigh™. Este versátil y ampliable sistema es fácil de utilizar y requiere un escaso mantenimiento. Además, ahora cuenta con más de 10 mejoras de funcionalidad e ingeniería.
Experimente una precisión y velocidad sin parangón en las exigentes líneas de enlatado de gran velocidad actuales con la controladora de peso Thermo Scientific™ Versa Teorema. Gracias a la combinación de resistencia y precisión, la controladora de peso Versa Teorema establece un nuevo estándar en el pesaje de gran velocidad de latas.
Elimine el gasto que supone usar dos máquinas. La combinación de controladora de peso y detector de metales Thermo Scientific™ le ofrece un preciso control del peso y la seguridad de que su producto no contiene sustancias contaminantes metálicas: todo en un único instrumento que le hará ahorrar espacio.
checkweighing and checkweigher ebook
Una guía práctica para las controladoras de peso y el control del peso
Para proteger su marca y sus resultados finales, es esencial ofrecer productos con una calidad homogénea. Esto significa saber que el peso de todos los productos empaquetados que se envían coincide con el peso indicado en las etiquetas. ¿Cuenta con el equipo adecuado para proporcionar un control del peso fiable? Para averiguar cómo funcionan las controladoras de peso y para saber cuál se adapta mejor a sus necesidades, lea Una guía práctica para las controladoras de peso y el control del peso.
Descargue el libro electrónico gratuito
Vea las controladoras Global Versa y Versa Flex en funcionamiento
¿Su controladora de peso es un millennial o pertenece a la generación del baby boom?
¿Está al día su controladora de peso? Si tiene una controladora de peso desde hace bastante tiempo, puede que sea el momento de evaluarla mediante estos 10 criterios.
Descargar infográfico › 
¡Evite los cuellos de botella!
Minimice los errores y asegúrese de que todos los productos cumplen la información nutricional y de peso que se indica en la etiqueta. Para descubrir cómo, vea el infográfico 10 consejos para obtener un rendimiento máximo de su controladora de peso.
Descargar infográfico ›