EPM_Level_Application_Shot-showcase-image-230x195
Las aplicaciones más exigentes requieren tecnología probada
La exactitud de la medición de nivel de material de procesos es necesaria para maximizar la eficacia de los procesos industriales. Para las aplicaciones más exigentes, confíe en indicadores de nivel de procesos continuos sin contacto y fáciles de usar con una fuente nuclear. Los indicadores nucleares ofrecen mediciones precisas del nivel de material de procesos con una estabilidad probada en el más amplio rango de temperatura y están diseñados para cumplir los estándares de choque y vibración. Estos indicadores están montados fuera del vaso y la energía gamma emitida por la fuente de energía se transmite a través de las paredes de los vasos. Los componentes electrónicos dentro del indicador LevelPRO convierten la energía en una medición de nivel exacta y precisa.
Póngase en contacto con un especialista en la aplicación
Productos populares de medición de nivel
Productos destacados de medición de nivel
Optimice las operaciones de coquificación retardada con el equipo de detección de nivel y de interfase de espuma por retrodispersión neutrónica KRILPRO Thermo Scientific™. Robusto y compacto, este equipo sin contacto permite a las refinerías maximizar la producción por ciclo de los tambores de coque reduciendo de manera importante el uso de antiespumantes.
Interruptor de nivel de punto PNF
Monte el interruptor de nivel de punto Thermo Scientific™ PNF en tanques, tolvas, tuberías, conductos y otros recipientes para detectar el nivel de líquidos, pulpas y sólidos. Se trata de un interruptor de nivel de punto no invasivo y sin contacto para indicación de nivel alto o bajo.
Artículos de blog destacados
A Hybrid Approach to the Delayed Coking Process (Un enfoque híbrido para el proceso de coquificación retardada)
El procesamiento de hidrocarburos en la industria petroquímica actual exige un mayor control del proceso, así como un aumento de la eficacia y la seguridad en los procesos. La coquificación es una operación de las unidades de refinería que produce el coque de petróleo. Cuando se combinan los métodos de transmisión de gamma y la retrodispersión de neutrones, lo que se denomina "nivel de coquificación híbrida", pueden ofrecer un mejor reconocimiento de los cambios del proceso que si se hubiera utilizado solo un método.
Vídeos destacados de medición de nivel
Solución híbrida de control del coquizador
El equipo de detección de nivel y de interfase de espuma por retrodispersión neutrónica KRILPRO Thermo Scientific™ le ayuda a monitorizar eficazmente el proceso de coquificación y mejorar su rentabilidad.