Dosimetría y monitorización de radiación personal
Protección de la cabeza a los pies
Proteja sus activos más valiosos con un conjunto completo de placas de dosímetros, lectores y otros productos que le permitirán monitorizar la radiación personal o ambiental de forma fiable y precisa. Gracias a su experiencia de décadas en el desarrollo de tecnología de detección de radiación moderna, Thermo Fisher Scientific ofrece soluciones de dosimetría exhaustivas y probadas para comunicar con eficacia información fundamental sobre la dosis en cualquier entorno de trabajo. Le ofrecemos una amplia cobertura: desde dosímetros de radiación personal electrónicos hasta sistemas individuales que controlan la exposición acumulativa y los lectores de dosimetría que funcionan con cualquier dosímetro para extremidades o cuerpo.
Póngase en contacto con un representante de ventas ›    Únase a nuestra lista de correo ›
Centro de recursos de dosimetría ›
Productos de dosimetría y de vigilancia de radiación personal populares
Instrumento de lectura automatizada Harshaw TLD™ modelo 6600 Plus
Dosímetro para extremidades DXT-RAD
Kit de soluciones de dosimetría
Categorías destacadas de dosimetría y de vigilancia de radiación personal
Logre una vigilancia de dosis eficaz cuando y donde lo necesite. Ofrecemos una gran variedad de dosímetros de radiación personal electrónicos, dosímetros para extremidades y sistemas de gestión de dosimetría integral para vigilar su exposición a la radiación ionizante en cualquier entorno de trabajo.
Garantice una vigilancia precisa de la exposición a la radiación. Los lectores de dosimetría termoluminiscente (TLD) Thermo Scientific™ proporcionan mediciones rentables de la dosis de radiación absorbida por elementos de TLD individuales para aplicaciones médicas, nucleares, de investigación y de protección radiológica. Los sistemas manuales y automatizados para la vigilancia del cuerpo entero, las extremidades, neutrones y medio ambiente son fáciles de manejar, reparar y mantener.
El material de TLD de Thermo Scientific es adecuado para aplicaciones de protección radiológica y médica, gamma, beta, neutrones, medioambientales, de dosimetría de altas dosis, según el tipo de material.
Recursos
Support
We provide a single source for global integrated service, support and parts supply for all your radiation, measurement and security products. 
Request service ›