HDI-FTIR-Accessories-230x195
Aumente la claridad de la muestra
Los avances en los instrumentos de FTIR y en las técnicas de manipulación de muestras han dado lugar al desarrollo de accesorios nuevos que simplifican o eliminan la tediosa preparación de las muestras. Ofrecemos una completa gama de accesorios estándar e inteligentes que satisfacen los requisitos de sus aplicaciones. Asimismo, tenemos una selección de objetivos para microscopio que facilitan los análisis de las muestras pequeñas.
Accesorios populares de FTIR
Accesorio Smart iTX para el espectrómetro Nicolet iS10
Accesorio de ATR iD7 para el espectrómetro Nicolet iS5
Accesorio del espectrómetro para el adaptador iD Base
Accesorios de FTIR destacados
Accesorios de FTIR para gases
Diseñadas para satisfacer las necesidades de los clientes industriales, las celdas de gas de IGS Thermo Scientific™ Antaris™ son celdas multipaso que ofrecen una amplia variedad de sensibilidades y compatibilidades químicas para cumplir los requisitos de las exigentes aplicaciones de gases de hoy en día.
Accesorios para microscopios de FTIR
Los accesorios para microscopios Thermo Scientific le permiten obtener espectros de una calidad excelente. Nuestros objetivos y condensadores de compensación fijos mejoran las mediciones de la transmisión y la reflectancia, mientras que los objetivos y los condensadores de compensación variables corrigen las aberraciones esféricas causadas por las ventanas de infrarrojos situadas encima y debajo de la muestra.
Suministros y accesorios generales para FTIR
Ofrecemos una amplia variedad de accesorios que le ayudarán a obtener los mejores datos espectrales posibles con independencia de las técnicas de manipulación de muestras. En función del tipo de muestra, algunos de estos accesorios pueden ser más eficaces que otros.
Accesorios de FTIR para análisis de muestras sólidas
Los accesorios de reflexión total atenuada (ATR) Thermo Scientific son idóneos para analizar muestras sólidas homogéneas, las capas superficiales de los sólidos con varias capas o los recubrimientos de los sólidos. Incluso los sólidos duros y con una forma irregular pueden analizarse con un material de cristal de ATR duro, como el diamante. El accesorio de reflectancia difusa inteligente permite analizar una amplia variedad de muestras sin apenas dedicar tiempo a prepararlas.
Accesorios de FTIR para análisis de muestras de líquidos
La reflexión total atenuada (ATR) suele ser el método preferido para el análisis de líquidos, ya que solo es necesario verter una gota de líquido sobre un cristal. Nuestros accesorios de ATR optimizan las capacidades de identificación y verificación de materiales de los espectrómetros de FTIR Thermo Scientific para una amplia variedad de muestras líquidas, y producen datos espectrales de gran calidad en segundos.
Novedad: microscopio de FTIR
Ver. Escanear. Resolver.
El nuevo microscopio de FTIR Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™5 FTIR, que le permite simplemente apuntar y disparar, ofrece una identificación rápida y sencilla de contaminantes y defectos que afectan a la calidad de los productos.  Su funcionamiento, que le permite simplemente acercarse a él y usarlo, le ofrece respuestas en cuestión de minutos. 
  • Sencillo: tan simple de usar como un estereomicroscopio
  • Rápido: funcionamiento de «apuntar y disparar» para obtener respuestas rápidas
  • Fiable: diseñado para durar años sin que haya que preocuparse por su buen funcionamiento
Ideal para hacer frente a las demandas de cualquier laboratorio de aseguramiento y control de la calidad con un alto volumen de trabajo, el microscopio Nicolet iN5 ofrecerá un funcionamiento fiable durante años, para varios usuarios y productos.
Más información ›
Microscopio FTIR iN5
Recursos
Follow us