X-ray diffraction
Satisfaga la demanda de análisis químicos de alta precisión
Obtenga de forma rápida información estructural y de fase detallada de materiales mediante la difracción de rayos X (XRD), una técnica analítica versátil y no destructiva. Los análisis de XRD ofrecen resultados de alto rendimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales y de investigación, incluidos la investigación académica, los productos químicos, los productos farmacéuticos, los polímeros, los semiconductores, las películas finas, los metales y los minerales.
Si desea obtener más información, solicite hablar con un representante ahora.
Solicite más información ›
Sistemas XRD destacados para el estudio de materiales
Consiga un sistema XRD especializado para aplicaciones de control y aseguramiento de calidad, académicas y rutinarias con el difractómetro de rayos X compacto y asequible Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 100. Este instrumento de sobremesa portátil ofrece verdadera flexibilidad.
Realice mediciones en tiempo real con un potente y sencillo analizador XRD de sobremesa. El difractómetro de rayos X Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 1000 ofrece un funcionamiento simplificado que no requiere mantenimiento para los estudios de control de calidad y XRD.
Realice mediciones precisas y rápidas con el difractómetro de rayos X Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 3000. Este sistema de difracción con calidad para investigación proporciona detectores de gran resolución, un área de muestras mayor y una selección de fuentes de rayos X.
Realice análisis estructurales y de cuantificación e identificación de fases de materiales policristalinos. El difractómetro de rayos X Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 5000 se puede personalizar para aplicaciones que requieran un goniómetro de cuatro círculos.
Realice análisis avanzados y estudios combinados en tiempo real. El difractómetro de rayos X Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 6000 proporciona análisis de capa fina, de tensión residual, reflectometría y microdifracción, así como mediciones de textura.
Consiga análisis fiables con gran reproducibilidad y alto procesamiento de muestras. El analizador de rayos X Thermo Scientific™ ARL™ 9900 Pot Flux incluye XRD para analizar fases de baños típicas y XRF para determinar el contenido de calcio total en las muestras de los baños.
Realice análisis de fase y químicos en una única operación con el analizador de cemento total Thermo Scientific™ ARL™ 9900. Logre un excelente control del proceso y asegure una calidad uniforme del clínker. 
Consiga un control y una supervisión eficaces en los procesos de minería y metalurgia con las funciones XRF y XRD completas en un único y rápido proceso agilizado con Thermo Scientific™ ARL™ 9900 X-Ray WorkStation™.
Realice análisis cuantitativos y cualitativos de materiales policristalinos. El difractómetro de polvo Thermo Scientific™ ARL™ X'TRA se puede personalizar para transiciones de fase e investigaciones estructurales a temperaturas altas y bajas, entornos a temperatura no ambiente, en películas finas y muestras pequeñas.
Vídeo: Sistema de difracción de rayos X de sobremesa para análisis rápidos y dinámicos
Asistencia
Follow us