Analizadores de aleaciones metálicas para el aseguramiento y control de la calidad
Confíe en las pruebas de las materias primas y de los productos acabados
La verificación de los materiales para el aseguramiento y control de la calidad de las aleaciones es fundamental para la seguridad del producto; las aleaciones erróneas o que no cumplen las especificaciones pueden dar lugar a fallos prematuros o posiblemente catastróficos de las piezas.
Ahora que todos los tipos de operaciones de fabricación se enfrentan a penalizaciones y normativas de seguridad industrial cada vez más exigentes, en las recomendaciones actuales se incluye la comprobación del 100 % de los materiales críticos como parte de un programa de aseguramiento y control de la calidad. Los analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) Thermo Scientific™ Niton™ ofrecen la mejor solución para el aseguramiento y control de la calidad (también denominada identificación positiva de materiales o PMI). La XRF es una técnica no destructiva que puede determinar la composición elemental de una muestra en cuestión de segundos, lo que ayuda a garantizar que no existen aleaciones metálicas incorrectas o fuera de las especificaciones como consecuencia de la confusión de materiales, la pérdida de la trazabilidad, el uso de una dilución o unos procesos químicos incorrectos en la soldadura o incluso debido a la introducción de materiales falsificados en el proceso de fabricación.
Incorpore los analizadores XRF Niton a sus prácticas recomendadas.
Aplicaciones
Industria aeroespacial
Si las piezas de la industria aeroespacial no están fabricadas con la aleación precisa especificada para la aplicación, es posible que no puedan soportar el peso y las tensiones que deben aguantar. Los analizadores XRF Niton se han diseñado de forma específica para ofrecer los análisis y las verificaciones de máxima calidad necesarios para toda la gama de aleaciones aeroespaciales.
- Verifique las temperaturas elevadas, el níquel, el titanio, las aleaciones de aluminio y las superaleaciones.
- Analice elementos ligeros en aleaciones de aluminio y de titanio.
- Detecte estaño de alta pureza y prevenga los bigotes de estaño antes de que aparezcan.
- Identifique los revestimientos de selenio, cadmio y zinc en las aplicaciones aeroespaciales.
Fundición
Los analizadores Niton son las herramientas ideales para la detección de chatarra entrante. Además, ofrecen una verificación rápida y no destructiva de la calidad y los compuestos químicos de la fundición en coquilla y del producto final.
- Analice el material fundido en el momento.
- Logre una precisión y exactitud con calidad de laboratorio con análisis no destructivos.
- Pruebe los productos acabados antes de su envío.
Revestimientos
Para obtener los resultados deseados, se deben aplicar revestimientos metálicos a productos de determinados grosores. Los analizadores Niton cuentan con una tecnología muy eficaz que ofrece el análisis rápido de la composición de revestimientos de aleación en cualquier aplicación. La intensidad de una señal XRF se puede utilizar para determinar el grosor del revestimiento; con una segunda lectura se puede determinar el grosor del sustrato.
- Analice en el momento en cualquier punto de la cadena de suministro.
- Asegúrese de que no se desperdicia el costoso material del revestimiento.
- Mejore la supervisión del proceso y el control de la calidad.
Industria de la automoción
Hay nuevas calidades de aleaciones de aluminio y aceros ligeros en desarrollo para permitir que los coches reduzcan el consumo de combustible. Cada calidad o aleación contiene los porcentajes indicados de diferentes elementos y se somete a procesos de refinamiento, de forma que presente las propiedades adecuadas para los componentes de automoción específicos. Las más mínimas variaciones en la composición pueden hacer que las piezas sean defectuosas. Los analizadores Niton son esenciales para la verificación de materiales en la fabricación de estos componentes.
- Cumpla los requisitos específicos de PMI para fabricación de automóviles.
- Realice análisis elementales de aleaciones especiales.
- Pruebe el material terminado para garantizar que cumple precisas especificaciones de ingeniería.
Verificación farmacéutica
Las especificaciones de ingeniería biofarmacéutica (BPE) requieren la completa trazabilidad de los componentes críticos de acero inoxidable. La certificación Mill y los sellos por calor han resultado no ser fiables en muchos casos. Muchas instalaciones confían en los analizadores Niton para la verificación de materiales y la identificación positiva de la calidad de las aleaciones en cuestión de segundos.
- Mejore las especificaciones de ASME/BPE con una salida espectral
- Realice las cualificaciones de la instalación (IQ) y de funcionamiento (OQ) en cuestión de minutos.
- Calibrados de acuerdos con normas trazables al NIST