Positive Material Identification and Power Generation
Garantice la integridad de sus tuberías y del equipo de procesamiento crítico
En el sector internacional del petróleo y del gas, se ha realizado un esfuerzo considerable para evitar la liberación de sustancias tóxicas y productos químicos muy peligrosos. Por lo general, los accidentales mortales y las lesiones, así como las fugas, las sustituciones prematuras de tuberías, la pérdida de bienes y los cortes imprevistos en las refinerías, las plantas químicas y las instalaciones de procesamiento de gases se pueden atribuir a fallos del equipo debidos a componentes metálicos defectuosos o falsos, a la corrosión sulfúrica de las tuberías y del equipo, o a que las tuberías están hechas de un material que no cumple las especificaciones.
La sulfuración o corrosión sulfúrica afecta al equipo y las tuberías de acero, y sigue siendo una causa importante de fugas en el sector del refinamiento. En las «Guidelines for Avoiding Sulfidation (Sulfidic) Corrosion Failures in Oil Refineries» 939C ("Directrices para evitar los fallos debidos a la sulfuración o corrosión sulfúrica en las refinerías de petróleo" del American Petroleum Institute (API), se reconoce la implantación de «Retrospective PMI into a Material Verification Program» (PMI retrospectiva en un programa de verificación de materiales) (de acuerdo con API 578) como método de inspección para detectar y realizar un seguimiento de la corrosión por sulfuración. Aprenda a utilizar nuestros analizadores para evitar la corrosión por sulfuración.
La alquilación por HF es un proceso central en auge en el sector del refinamiento para la producción de productos petroquímicos. La correcta selección, aplicación y colocación de las aleaciones en las tuberías de procesos es esencial para evitar la corrosión y el deterioro imprevistos de los componentes de equipos a presión. En diferentes estudios de casos se ha demostrado que los elementos residuales (RE) del acero al carbono pueden contribuir a la corrosión por HF acelerada, principalmente de los elementos Cr, Ni, Cu. Obtenga más información sobre la identificación de elementos residuales en las tuberías de acero.
La corrosión acelerada por el flujo, FAC, es una conocida fuente de problemas en las plantas nucleares y de generación de energía con combustibles fósiles. Puesto que las normativas de seguridad industriales son cada vez más exigentes, es necesaria la identificación positiva de materiales (PMI) de las aleaciones en toda la planta. Descubra cómo nuestros analizadores realizan la verificación de materiales para la PMI en entornos de producción metalúrgica.
El análisis elemental de tuberías y equipos con el analizador de fluorescencia de rayos X (XRF) portátil Thermo Scientific™ Niton™ ofrece una solución ideal para el aseguramiento de la calidad de los componentes seleccionados o los materiales de soldadura, así como para la monitorización del contenido de trazas de aleaciones de las tuberías de acero al carbono donde la sulfuración y la corrosión por HF son un problema.
HDI-Positive-Material-Identification-XL5-230x195
  • Examine y analice materiales individuales en la inspección en el momento de la recepción, en la fabricación/soldadura durante los procesos y en los puntos de revisión de la inspección final.  
  • Verifique rápidamente las aleaciones en cuestión de segundos. 
  • Recupere la trazabilidad de materiales perdidos.
  • Aísle soldaduras terminadas para validar la composición del material de relleno y las tasas de dilución. 
  • Confirme la integridad de las tuberías de procesos, las válvulas y los tanques de reacción del proceso. 
Descubra por qué los analizadores Niton son herramientas indispensables para la PMI de las tuberías y equipos.
Solicite una demostración ›
Analizadores portátiles para aplicaciones de petróleo y gas
Analizador Niton™ XL5
Analizador Niton™ XL2
Analizador Niton™ XL3t ULTRA
Testimonios destacados de clientes de XRF portátil
El futuro de la XRF portátil
Acuren Inspection prefiere los analizadores XRF Thermo Scientific™ Niton™, principalmente el nuevo analizador Niton XL5, uno de los analizadores XRF de aleaciones más ligeros, pequeños y potentes del mercado.
Notas de aplicación sobre PMI destacadas
identificación positiva de materiales
Recursos
Asistencia
Asistencia de productos para analizadores portátiles
Follow us