Minería de roca dura portátil
Análisis geoquímicos rápidos y precisos prácticamente en cualquier sitio
Tanto si está buscando metales comunes como metales preciosos, los analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) Thermo Scientific™ Niton™ le ofrecen datos de ensayo de exploración minera en cuestión de segundos, lo que permite el modelado en tiempo real del depósito de mineral y el control del grado del mineral.
El análisis tradicional de muestras de minería a menudo incluye un proceso costoso y lento de envío de muestras a laboratorios situados fuera de las instalaciones y supone tener que esperar los resultados durante días, o incluso semanas. Los analizadores Niton pueden proporcionar análisis de muestras con calidad de laboratorio para obtener información de manera rápida durante las operaciones de perforación o para precalificar las muestras que se analizarán en laboratorios externos.
Los límites de detección bajos y el análisis de elementos ligeros, sin purga de helio ni vacío, le permite identificar las concentraciones de elementos a niveles iguales o inferiores a la media de concentración encontrada habitualmente en la corteza terrestre y detectar incluso las anomalías geoquímicas más sutiles. Nuestros analizadores pueden utilizarse prácticamente en cualquier sitio y se adaptan fácilmente a una amplia variedad de muestras con poca o ninguna preparación, ya se trate de perforaciones, muestras envasadas o muestras extraídas directamente de la mina.
Solicite una demostración
Productos relacionados
Aplicaciones
Control del grado
Control de nivelación
Los geólogos mineros realizan el control del grado de los minerales para determinar la ubicación de los yacimientos minerales más rentables en términos de localización y variabilidad de concentración del mineral. En la naturaleza, los depósitos de minerales no son uniformes, sino que tienen concentraciones mayores de mineral en unas zonas y concentraciones mucho menores en otras. Los instrumentos Niton proporcionan adquisición rápida de datos geoquímicos para el modelado del yacimiento, que determinan fácilmente los componentes elementales de la mayoría de muestras naturales de baja concentración, así como de las concentraciones mayores de mineral. La evaluación del grado del mineral se aplica a las actividades de voladura, excavación y tracción para optimizar la mezcla suministrada in situ al transformador concentrador, a la vez que se evita la pérdida de la calidad o el transporte erróneo de mineral a la escombrera.
  • Delinean rápidamente los límites del mineral e identifica con prontitud los depósitos con grados cada vez menores 
  • Indican de inmediato el grado, el subgrado y los residuos 
Asignación geoquímica
Asignación geoquímica
Los datos recogidos durante los procesos de control del grado ayudan a los geólogos mineros a realizar análisis geoquímicos cuantitativos de concentraciones de metal. Los analizadores Niton se pueden llevar a cualquier lugar de la mina para recopilar cientos, incluso miles de análisis sin coste adicional. Estos datos ayudan a crear mapas de composición de la distribución elemental dentro de una muestra y a determinar dónde se encuentran los mejores objetivos. Los mapas geoquímicos pueden utilizarse para ver anomalías o tendencias, para tomar decisiones de perforación y excavación más eficaces y económicas y para asegurar que la prospección de la mina generará una rentabilidad adecuada de la inversión. Los analizadores Niton vienen equipados con GPS y opciones de gestión de datos para evaluar en tiempo real los datos geoquímicos sobre el terreno.
  • Obtenga grandes volúmenes de datos de exploración para la asignación y los informes financieros
  • Identifique áreas para muestreo de relleno, perforación o investigación más detallada
Cumplimiento medioambiental
Cumplimiento medioambiental
Los procesos de minería producen residuos tóxicos que pueden provocar drenaje ácido de minas y contaminación de las aguas subterráneas. Los analizadores Niton realizan de forma eficaz una doble función cuando se utilizan para supervisar sustancias contaminantes elementales del suelo, sedimentos y relaves que se encuentran en la mina y en corrientes de residuos, así como en las aplicaciones de exploración y minería. 
  • Cuantifique las sustancias contaminantes con prioridad de la RCRA y la EPA, incluidos el azufre, el plomo y el arsénico, en corrientes de residuos 
  • Garantice datos a prueba de manipulaciones y legalmente defendibles para justificar la responsabilidad financiera, medioambiental y social 
  • Tome decisiones operativas justificables.