Aplicaciones de FTIR
Los espectros FTIR revelan la composición de sólidos, líquidos y gases. El uso más frecuente es la identificación de materiales desconocidos y la confirmación de materiales de producción (entrantes o salientes). El contenido informativo es muy específico en la mayoría de los casos, lo que permite la discriminación precisa de materiales similares. La velocidad del análisis FTIR lo convierte en una herramienta especialmente útil para aplicaciones de cribaje y el nivel de sensibilidad posibilita muchas aplicaciones de investigación avanzadas.
El alcance global de las aplicaciones de FTIR es muy amplio. Algunas de las aplicaciones más frecuentes son:
Solicitar consulta
  • Verificación de la calidad de los materiales entrantes y salientes
  • Análisis de la composición de polímeros, cauchos y otros materiales mediante el análisis de infrarrojos termogravimétrico (TGA-IR) o el análisis de infrarrojos de cromatografía de gases (GC-IR)
  • Microanálisis de pequeñas secciones de materiales para identificar sustancias contaminantes
  • Análisis de películas finas y revestimientos
  • Control de emisiones de vehículos y chimeneas
  • Análisis de fallos
Por ejemplo, numerosos componentes de los automóviles son perfectos para el análisis FTIR, como los epóxidos, el lubricante de las piezas, el combustible, los retenes y las juntas tóricas de caucho, los neumáticos, la pintura, los tejidos (ignífugos) y las emisiones de gases de escape entre otros.
Explore esta página para obtener más información sobre las aplicaciones de FTIR en los ámbitos del medioambiente, los alimentos, la ciencia forense, el sector farmacéutico, los polímeros y plásticos, el control de calidad y el análisis general.
Aplicaciones de FTIR
Environment
Medio ambiente
La espectroscopía de infrarrojos es una técnica muy eficaz para monitorizar la calidad del aire, determinar la calidad del agua y analizar muestras de suelo con el fin afrontar los problemas de salud y medio ambiente provocados por los niveles de contaminación en aumento. Esta técnica es un método de análisis «ecológico» para la obtención de resultados de forma rápida y exacta con la ventaja añadida que supone la reducción del gasto en consumibles.
Alimentos
Los fabricantes de alimentos pueden usar la técnica de reflectancia total atenuada (ATR) de infrarrojos para la determinación rápida del contenido de ácidos grasos trans de los productos alimenticios procesados. Este análisis es fundamental para cumplir los requisitos de etiquetado de los alimentos y fomentar hábitos de alimentación saludables.
Las empresas de los sectores alimentario y de piensos soportan cada vez más presión para fabricar productos que satisfagan las especificaciones de los clientes al mismo tiempo que aumentan la rentabilidad y la producción de la planta. La espectroscopía de infrarrojo cercano es una solución que ayuda a las empresas a optimizar su proceso de producción y garantizar que los productos cumplan las especificaciones. La espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FT-NIR) es una técnica práctica y fácil de usar que permite la obtención de resultados precisos incluso para los usuarios menos experimentados.
Food
Forensics
Estudios forenses
Los organismos internacionales de lucha contra la droga, los cuerpos de policía y los laboratorios de aduanas confían en la espectroscopía para identificar rápidamente drogas ilegales, pruebas de escenas de crímenes, materiales prohibidos y productos falsificados. Las técnicas FTIR, FT-Raman, GC-IR y de microscopía de infrarrojos facilitan el análisis exhaustivo de las muestras de pruebas y permiten a los forenses prestar declaración en los tribunales en calidad de expertos con total confianza.  Estas técnicas permiten el análisis rápido, fácil y fiable de:
  • Drogas incautadas: sustancias controladas y adulterantes
  • Laboratorios clandestinos: evaluación química
  • Crimen y fuga: pintura y materiales
  • Identificación textil: fibras, revestimientos y residuos
Forensic Analysis with FTIR Spectroscopy (Análisis forense mediante espectroscopía de FTIR)
Productos farmacéuticos
Los laboratorios farmacéuticos deben cumplir con estrictos requerimientos normativos y adecuarse a las presiones del mercado en todas las fases del proceso de desarrollo de un producto. La técnica FTIR es excelente para el análisis farmacéutico por su facilidad de uso, sensibilidad y rapidez, y porque permite garantizar la conformidad con la normativa mediante protocolos de validación.  Aplicaciones:
  • Investigación de fármacos y elucidación estructural básica
  • Desarrollo y validación de formulaciones
  • Procesos de control de calidad para materiales de salida y entrada
  • Análisis de envases
Environment
Pharmaceutical Analysis with FTIR Spectroscopy (Análisis farmacéutico mediante espectroscopía de FTIR)
Polymers & Plastics
Polímeros y plásticos
La espectroscopía de FTIR se usa para identificar de forma rápida y definitiva materiales como plásticos compuestos, mezclas, rellenos, pinturas, cauchos, revestimientos, resinas y adhesivos. Se puede aplicar a todas las fases del ciclo de vida de los productos, lo que incluye el diseño, la fabricación y el análisis de fallos. Por consiguiente, es una herramienta útil para los científicos e ingenieros que participan en el desarrollo, el control de calidad y la solución de problemas de los productos. Las áreas clave en las que el análisis de infrarrojos es un valor añadido son:
  • Identificación y verificación de materiales
  • Evaluación de copolímeros y mezclas
  • Identificación y cuantificación de aditivos
  • Identificación de sustancias contaminantes (masa y superficie)
  • Evaluación de la degradación molecular
Polymer Analysis with FT-IR Spectroscopy (Análisis de polímeros con espectroscopia FT-IR)
Control de calidad
La espectroscopía de infrarrojos es la herramienta ideal para el análisis de control de calidad sistemático para confirmar si los materiales cumplen las especificaciones y las investigaciones de análisis para identificar las causas de los fallos que se producen. La utilidad de los infrarrojos con estos fines se debe a la simplicidad del análisis de muestras y la adquisición de datos en combinación con la abundante información de los espectros generada.  Con un diseño compacto y un alto nivel de resistencia, los instrumentos de FTIR se pueden ubicar en el laboratorio de análisis o cerca de la línea de producción.  Debido a su bajo coste, velocidad y facilidad de análisis, el método FTIR es la opción perfecta para muchas aplicaciones industriales.
Quality Control
General
General
Aunque la técnica FTIR se suele usar para pruebas de polímeros y análisis farmacéuticos y forenses, se puede aplicar a prácticamente cualquier campo, ya que permite el análisis cualitativo y cuantitativo de una amplia variedad de muestras de compuestos orgánicos e inorgánicos. Tanto si es un nuevo usuario como un espectroscopista experimentado, puede obtener datos de espectros de alta calidad para agilizar su investigación, pruebas sistemáticas de aseguramiento y control de la calidad u objetivos de investigación.
Explore nuestros recursos para obtener más información.
Spectroscopy, Elemental & Isotope Analysis Resource Library
Access a targeted collection of application notes, case studies, videos, webinars and white papers covering a range of applications for Fourier Transform infrared spectroscopy, Near-infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance, Ultraviolet-Visible (UV-Vis) spectrophotometry, X-Ray Fluorescence, and more.
Resources
Support
  • Knowledge Base
    Thermo Scientific Knowledge Base for Molecular Spectroscopy offers a web-based, self-help option for answering product questions, accessing documentation and resolving issues.
Share