Mejor citometría de flujo mediante una innovadora tecnología de focalización
Mediante una tecnología revolucionaria (focalización hidrodinámica asistida por acústica), nuestros Invitrogen™ Attune™ flow cytometers ofrecen un caudal de la muestra de núcleo estrecho y una iluminación por láser de gran uniformidad para un análisis celular preciso con independencia de la velocidad de caudal de las muestras. Esto significa que puede obtener datos exactos incluso con velocidades de procesamiento de muestras 10 veces superiores a los citómetros tradicionales, todo en un instrumento de sobremesa sencillo de adquirir, utilizar y gestionar.
Obtenga más información sobre las ventajas de la focalización acústica