matraces de cultivo celular
La mejor elección para una ampliación óptima
Descubra los matraces de cultivo celular Thermo Scientific™ diseñados para mantener la uniformidad, la salud celular y la reproducibilidad con la superficie y las opciones auxiliares que busca en un matraz de cultivo de tejidos. Elija su matraz de cultivo celular entre una gran variedad de tamaños, con áreas de cultivo que oscilan entre los 25 cm2 y los 500 cm2 y una selección de productos con superficie tratada para abordar sus aplicaciones y tipos de células específicos.
Suscríbase para recibir nuestras publicaciones informativas, que incluyen blogs, seminarios web y mucho más, tan pronto como estén disponibles.
Suscribirse a actualizaciones de cultivo celular ›
Matraces de cultivo celular para células adherentes
EasYFlasks con tratamiento para cultivo celular Nunc
  • Disponibles en los siguientes tamaños: T25, T75, T175 y T225.
  • El cuello angulado de boca ancha facilita el acceso a toda la superficie de crecimiento.
  • Con tratamiento para cultivo celular y certificado de lote a lote para cultivos de adhesión a fin de garantizar la uniformidad, la reproducibilidad y la fiabilidad. Certificado incluido en cada caso.
  • El tapón se abre con 1/3 de vuelta, lo que permite la manipulación con una sola mano.
  • Posibilidad de incluir filtro y tapón de ventilación/cierre.
EasYFlasks
Matraces de cultivo celular en suspensión
Nunc non-treated EasYFlask
Estos matraces de cultivo celular sin tratamiento, fabricados con poliestireno virgen transparente de alta calidad, ofrecen un alto nivel de garantía de esterilidad idónea para el cultivo en suspensión de células no adherentes.
  • Disponibles en los siguientes tamaños: T25, T75, T175
  • El cuello angulado de boca ancha facilita el acceso a toda la superficie de crecimiento.
  • El tapón con filtro se abre con 1/3 de vuelta, lo que permite la manipulación con una sola mano.
  • Tapón blanco para facilitar la identificación
Matraces especiales de cultivo celular
Sphera flasks
Permite la formación de cultivos esferoidales reproducibles
  • Disponible en los tamaños T25 y T75
  • Diseñado para cultivos esferoides, cultivos organoides y cultivos en 3D
  • El cuello angulado de boca ancha facilita el acceso a toda la superficie de crecimiento.
  • Con tratamiento para cultivo celular y certificado de lote a lote para cultivos de adhesión.
  • El tapón se abre con 1/3 de vuelta, lo que permite la manipulación con una sola mano; disponible con tapones con filtro
Pedir ahora›
Solicite una muestra ›
PDL flasks
Para células de baja adherencia o crecimiento
  • Disponible en los tamaños T25, T75 y T175
Los matraces con revestimiento de poli-D-lisina (PDL) y colágeno I son ideales para cultivos adherentes de células primarias delicadas con dificultad para fijarse a la superficie de crecimiento.
El revestimiento uniforme crea una carga positiva en la superficie que ayuda a garantizar la diferenciación, el crecimiento y la fijación celular. Esto matraces deberían utilizarse cuando las líneas de células muestran dificultades para crecer y una adherencia baja o un crecimiento ralentizado, incluso después de optimizar las condiciones de crecimiento.
Pedir ahora›
Matraces para cultivo celular a gran escala
matraces T300
Descubra el matraz tratado para cultivo celular de una sola capa más grande del mercado, con un volumen total de 1900 ml y graduaciones impresas en negrita de 100 a 500 ml.
Pedir ahora›
Nunc TripleFlasks
Permite una ampliación y una automatización compactas
  • Proporciona un área de superficie de 500 cm2 para la fijación celular y el tamaño reducido de un matraz T175
  • Su superficie ampliada ahorra espacio en la incubadora y aumenta la productividad
  • Con tratamiento para lograr la máxima adhesión de una amplia variedad de tipos de células
  • Disponible con una superficie sin tratar para cultivos en suspensión
  • Con opción de código de barras disponible
Pedir ahora›
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ Systems
Perfeccione los procesos de sus cultivos celulares en todas sus fases: desde la investigación y el desarrollo del proceso hasta la bioproducción a gran escala. La calidad de nuestras plataformas de producción de cultivo celular, entre las que se encuentran los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ , los frascos con forma cilíndrica Nunc™ y los matraces de agitación Nalgene™ de un solo uso, son el reflejo de los rigurosos estándares que nos han convertido en el proveedor líder de productos para cultivos celulares.
Pedir ahora›
¿Qué factores debo considerar al seleccionar un matraz de cultivo celular?
  ¿Por qué EasYFlask es una elección óptima para el cultivo celular y su ampliación?
Anchura de cuello El cuello extra ancho facilita el acceso a la superficie de crecimiento con un raspador o pipeta
Apertura del tapón El tapón con 1/3 de vuelta permite manipularlo con una mano y evita realizar esfuerzos con la muñeca
Graduaciones de volumen Impresas y moldeadas para una medición rápida y sencilla de los medios de crecimiento
Nivel garantizado de esterilización (SAL) La garantía de esterilidad de  SAL 10-6 garantiza una probabilidad de que un matraz sea no estéril inferior a 1 entre un millón
Pruebas y certificaciones lote a lote en cada uno de los casos Las pruebas específicas del lote en cuatro líneas de células y células primarias garantizan una uniformidad, reproducibilidad y fiabilidad de alta calidad; se incluye el certificado en cada caso
Flujo de aire por debajo del matraz Las estrías de ventilación situadas en la parte inferior del matraz permiten un óptimo equilibrio de temperaturas
Diseño robusto Las paredes gruesas proporcionan un diseño robusto para mejorar la resistencia a la tensión mecánica
Continuidad de superficie para la ampliación Los matraces T25, T75, T175, T225 y T500 presentan la superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta, que permite una fijación y un crecimiento máximos de los cultivos adherentes y ampliar los cultivos de forma uniforme y fiable.
Related cell culture flasks categories
With more than 100 combinations of format and surface, our polystyrene cell culture plates help promote healthy cells and generate reliable results.
Maximum performance for a broad range of cell types and applications. Choose from round and flat-bottom tubes as well as conical tubes that offer a variety of sizes and features, including recyclable racks and ease-of-use designs for enhanced lab performance.
Browse a full line of dishes with various surface treatment options to promote adherent, suspension, and 3D spheriod cell cultures. Also available in glass bottom for high quality imaging applications.
Available in a wide range of surfaces and formats, choose Nunc Lab-Tek and Lab-Tek II Chamber Slides which enable seeding, incubating, fixing and staining on a single slide.
Designed and manufactured to provide the quality and consistency you need, Gibco media, sera and reagents help you achieve reproducible results and successful research outcomes—every day.
Advance your research with high-performing, proven cell culture instruments and equipment, including CO2 incubators, biological safety cabinets, general purpose centrifuges, lab refrigerators and freezers, automated cell counters, and cell imaging systems.
Thermo Scientific Multi-well plates and Microplates
Select the ideal cell culture plate for your application
Simply select your criteria from the available options; the cell culture plate guide will return all plates that match your selections.
Explore cell culture plates
Recursos relacionados sobre matraces y cultivos celulares
Surface Selection: Achieving optimal cell growth and harvesting (Selección de superficies: obtención de un crecimiento óptimo y recolección de células
Una visión general de las tecnologías que se utilizan para modificar las superficies del instrumental de cultivo que le ayudarán a seleccionar la superficie adecuada para su aplicación.
Ver ahora
Harnessing New Dimensions in Your Research: Growing 3D Cultures Consistently and Repeatedly (El uso de nuevas dimensiones en la investigación: crecimiento de cultivos en 3D de forma uniforme y repetida)
Conozca una nueva tecnología aplicada a superficies que permite el crecimiento uniforme y repetible de cultivos esferoides para muchos tipos de células.
Ver ahora
Cell culture café
Ver más seminarios web sobre cultivo celular
Regístrese en nuestro próximo seminario web previa solicitud y suscríbase para recibir todo sobre cultivos celulares.
Visite el café ›
Artículo destacado
Cell adhesion and growth on coated or modified glass or plastic surfaces (Crecimiento y adhesión celular en superficies plásticas, revestidas o de cristal modificado)
Los sustratos de crecimiento afectan a la adherencia, la morfología, el crecimiento y la diferenciación de los diversos tipos de células. Sin embargo, la respuesta a una determinada superficie depende de cada tipo de célula. La selección de la superficie de crecimiento para el cultivo celular debe basarse en el rendimiento y la aplicación del cultivo celular. En este boletín técnico, se examinó el crecimiento de diversos tipos de células en cubreobjetos de plástico, vidrio sódico-cálcico y borosilicato con superficies sin modificar, revestidas con polilisina o con superficie estable modificada con reactivos no biológicos o por descarga eléctrica. 
Descargar boletín ›
¿Se encuentra a la vanguardia en la investigación sobre el cáncer?
Surface Selection: Achieving optimal cell growth and harvesting (Selección de superficies: obtención de un crecimiento óptimo y recolección de células
Una visión general de las tecnologías que se utilizan para modificar las superficies del instrumental de cultivo que le ayudarán a seleccionar la superficie adecuada para su aplicación.
Ver ahora
Harnessing New Dimensions in Your Research: Growing 3D Cultures Consistently and Repeatedly (El uso de nuevas dimensiones en la investigación: crecimiento de cultivos en 3D de forma uniforme y repetida)
Conozca una nueva tecnología aplicada a superficies que permite el crecimiento uniforme y repetible de cultivos esferoides para muchos tipos de células.
Ver ahora
Cell culture café
Ver más seminarios web sobre cultivo celular
Regístrese en nuestro próximo seminario web previa solicitud y suscríbase para recibir todo sobre cultivos celulares.
Visite el café ›
Artículo destacado
Cell adhesion and growth on coated or modified glass or plastic surfaces (Crecimiento y adhesión celular en superficies plásticas, revestidas o de cristal modificado)
Los sustratos de crecimiento afectan a la adherencia, la morfología, el crecimiento y la diferenciación de los diversos tipos de células. Sin embargo, la respuesta a una determinada superficie depende de cada tipo de célula. La selección de la superficie de crecimiento para el cultivo celular debe basarse en el rendimiento y la aplicación del cultivo celular. En este boletín técnico, se examinó el crecimiento de diversos tipos de células en cubreobjetos de plástico, vidrio sódico-cálcico y borosilicato con superficies sin modificar, revestidas con polilisina o con superficie estable modificada con reactivos no biológicos o por descarga eléctrica. 
Descargar boletín ›
¿Se encuentra a la vanguardia en la investigación sobre el cáncer?