Mimetizadores e inhibidores de miARN
Los microARN (miARN) son moléculas de ARN cortas, altamente conservadas y no codificantes que existen de forma natural en los genomas de las plantas y los animales. Los miARN contienen entre 17 y 27 nucleótidos y regulan la expresión del ARN mensajero (ARNm) postranscripcional, normalmente mediante un enlace a la región 3' no traducida (RNT 3') de la secuencia de ARNm complementaria, lo que se refleja en una represión traduccional y una reducción génica. Los estudios han demostrado que los miARN regulan miles de genes codificadores de proteínas humanas, lo que indica que son «reguladores maestros» de muchos procesos biológicos importantes.
Busque entre más de 2000 Invitrogen miRNA Mimics e Inhibitors
Busque entre más de 2000 Invitrogen™ miRNA Mimics e Inhibitors
Search for Pre-Designed miRNA's
Which Invitrogen miRNA Mimic or Inhibitor is right for you?
| Novel design to minimize off-target effects | Next generation chemistries for lowest off-target effects | Chemically modified for good efficacy | Next generation chemistries for highest efficacy | |
|---|---|---|---|---|
| Order now | Order now | Order now | Order now | |
| Pre-miR Precursors | mirVana miRNA Mimics | Anti-miR Inhibitors | mirVana miRNA Inhibitors | |
| Function | Mimic endogenous miRNAs | Mimic endogenous miRNAs | Inhibit endogenous miRNAs | Inhibit endogenous miRNAs |
| Content Database | 100% Coverage of miRBase v 15* | 100% Coverage of miRBase v 21** | 100% Coverage of miRBase v 15* | 100% Coverage of miRBase v 21** |
| Model System | In Vitro | In Vitro & In Vivo | In Vitro | In Vitro & In Vivo |
| Species Covered | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) |
| Custom Design Tool | Design your custom miRNAs mimics | Design your custom miRNAs mimics | Design your custom miRNA inhibitors | Design your custom miRNA inhibitors |
| miRNA Libraries | Pre-Designed or Custom Libraries | Designed or Custom Libraries | Designed or Custom Libraries | Designed or Custom Libraries |
| Recommended Catalog # | AM17100: Pre-miR miRNA Precursor 5 nM | 4464066: mirVana™ miRNA Mimic 5 nM | AM17000: Anti-miR Inhibitor 5 nM | 4464084: mirVana™ miRNA Inhibitor 5 nM |
Productos adicionales para la investigación de miARN
Se requieren herramientas especiales para efectuar análisis precisos y sensibles de miARN. Ofrecemos una amplia cartera de productos con soluciones completas para realizar perfiles de expresión de miARN o una cuantificación o validación dirigida.
| Controles, personalizaciones y bibliotecas de miARN& | Aislamiento de ARN pequeño y miARN& | Análisis de miARN basado en PCR en tiempo real | Micromatrices de miARN y ARN no codificante& |
|---|---|---|---|
Vídeos destacados
Recursos para miARN
Diseño y planificación experimental de miARN&
Seminarios web
Documentación
¿No está familiarizado con la investigación de miARN?
Obtenga más información acerca de las moléculas miARN y su papel en la investigación actual.
Servicios personalizados
¿Necesita ayuda con su investigación de miARN? Póngase en contacto con nosotros para hacer una consulta o pedir un presupuesto hoy mismo.
Preguntas
Si tiene cualquier pregunta sobre productos o pedidos, póngase en contacto con nosotros en RNAiresearcher@lifetech.com