Centrífugas de sobremesa
Elija de entre la creciente familia de centrífugas de sobremesa diseñadas para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones específicas. Con especial atención a sus requisitos de espacio, procesos y protocolos, nuestra gama de centrífugas destacan por su rendimiento, fiabilidad, uniformidad y seguridad. Con independencia de que se utilicen para protocolos clínicos, procedimientos de cultivo celular, procesamiento de microplacas u otra aplicación intermedia, las centrífugas de Thermo Scientific satisfacen una gran variedad de necesidades de separación.
Explore los productos siguientes o deje que uno de nuestros expertos le ayude a hacer una selección.
Browse products below or let one of our experts help you make a selection.
Enlaces rápidos
¿Qué tipo de centrífuga de sobremesa se adapta mejor a su aplicación?
Compacta |
Rutina |
Alto rendimiento |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuestras centrífugas de sobremesa de tamaño pequeño ofrecen mayor capacidad en un tamaño compacto y albergan configuraciones de diferentes laboratorios con la flexibilidad necesaria para adaptarse a sus necesidades cambiantes. Gran seguridad, fiabilidad absoluta y resultados uniformes. |
Nuestras centrífugas de sobremesa de rutina están diseñadas para las necesidades de rendimiento medio de las aplicaciones clínicas y de investigación clínica que, a menudo, requieren protocolos repetitivos y coherentes. Con el enfoque puesto en la calidad, el rendimiento y la fiabilidad, ofrecen una sólida solución para las aplicaciones menos técnicas. Funcionamiento seguro, sencillo y cómodo con un rendimiento optimizado. |
Nuestras centrífugas de sobremesa de alto rendimiento son idóneas para las aplicaciones que requieren mayor flexibilidad, velocidad y programación. La amplia gama de opciones de rotor, las velocidades más altas y la capacidad de almacenamiento de hasta 99 programas garantizan la compatibilidad con una gran variedad de protocolos, incluso en múltiples aplicaciones. Versatilidad y rendimiento de procesamiento sin precedentes con la misma seguridad y durabilidad. |
|
Capacidad máxima | 4 x 145 ml |
4 x 400 ml (1,6 l) 4 x 1000 ml (4 l) |
4 x 400 ml (1,6 l) 4 x 1000 ml (4 l) |
Velocidad máxima | 17.850 rpm | 15.200 rpm | 15.200 rpm |
RFC máx. | 30.279 x g | 25.830 x g | 25.830 x g |
Número de rotores | 14 rotores opcionales | 10 rotores opcionales (1,6 l) 12 rotores opcionales (4 l) |
14 rotores opcionales (1,6 l) 17 rotores opcionales (4 l) |
Dimensiones (Al x An x Pr) | Con ventilación: 12,2 x 14,6 x 18,9 pulg (31 x 37 x 48 cm) Con refrigeración: 12,6 x 18,1 x 26,4 pulg (32 x 46 x 67 cm) |
1,6 l: Con ventilación: 14,2 x 17,3 x 23,8 pulg (36 x 44 x 60,5 cm) Con refrigeración: 14,2 x 24,5 x 23,8 pulg (36 x 62,3 x 60,5 cm) 4 l: Con ventilación: 14,2 x 22,2 x 26,4 pulg (36 x 56,5 x 67 cm) Con refrigeración: 14,2 x 29,3 x 26,4 pulg (36 x 74,5 x 67 cm) |
X1 (1,6 l): Con ventilación: 14,2 x 17,3 x 23,8 pulg (36 x 44 x 60,5 cm) Con refrigeración: 14,2 x 24,5 x 23,8 pulg (36 x 62,3 x 60,5 cm) XT/XF/X3 (4 l): Con ventilación: 14,2 x 22,2 x 26,4 pulg (36 x 56,5 x 67 cm) Con refrigeración: 14,2 x 29,3 x 26,4 pulg (36 x 74,5 x 67 cm) Con soporte de suelo: 33,2 x 22,2 x 26,4 pulg (84 x 56,5 x 67 cm) |
Tipo de pantalla | LCD | LCD | LCD |
Más información | Más información |
Más información |
¿Busca una ultracentrífuga de sobremesa?
También tenemos la microultracentrífuga de sobremesa Sorvall MTX 150 para aplicaciones de procesamiento rápido de pequeños volúmenes con ritmos de aceleración que alcanzan la velocidad máxima en tan solo 80 segundos.
¿En qué medida mejora la seguridad y facilita la colocación del rotor el sistema de intercambio de rotores Auto-Lock en comparación con los sistemas tradicionales de colocación de rotor?
El sistema de intercambio de rotores Auto-Lock le garantiza que su rotor esté fijado en su lugar de forma segura y le ofrece la flexibilidad de cambiar rotores y aplicaciones con tan solo pulsar un botón.
- Sin herramientas
- Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
- Cambio instantáneo entre protocolos
- Limpieza rápida y eficaz
Categorías de centrífugas relacionadas
- Unity Lab Services
acceda a nuestro equipo de expertos en servicios, información sobre planes de servicio de asistencia, recursos de piezas y consumibles, así como otros servicios de instrumentos.