Sistemas centrales grandes de purificación de agua
Soluciones personalizadas para requisitos de agua pura de gran volumen
Garantice resultados uniformes en sus aplicaciones críticas y cotidianas. Los sistemas centrales grandes de purificación de agua Thermo Scientific están diseñados para producir agua pura altamente fiable de conformidad con la norma ISO 285, la normativa ASTM de Tipo 2, las especificaciones relativas al agua para uso con reactivos de laboratorio clínico (CLRW) y de la Farmacopea Europea.
Los sistemas centrales pueden sustituir a numerosos sistemas individuales y permiten eliminar los costes de regeneración del intercambiador iónico. Cumplen los requisitos de volumen diario de 300 a > 100.000 l/día y son compatibles con numerosas aplicaciones.
Sistemas centrales grandes de purificación de agua más populares
Categorías destacadas de sistemas de purificación de agua
Asistencia
Unity Lab Services: acceda a nuestro equipo de expertos en servicios, información sobre planes de apoyo, recursos de piezas y consumibles y otros servicios de instrumentos.