Sondas de conductividad
Efectúe su mediciones de conductividad con confianza
Nuestras sondas de conductividad incluyen compensación de temperatura integrada; intervalos de medición de la conductividad alto, medio y bajo; constantes de celdas desde 0,1 hasta 10 cm-1 y están disponibles en una gran variedad de materiales. Nuestras soluciones estándar de conductividad son trazables al NIST™ y están disponibles en bolsas o en frascos.
Productos de sondas de conductividad más populares
Celda de conductividad de 4 electrodos Orion™ DuraProbe™
Celda de conductividad de tres electrodos Orion
Dispositivos de protección Orion para celdas de conductividad y sondas de oxígeno disuelto
Categorías destacadas de sondas de conductividad
Ofrecemos una completa gama de electrodos de conductividad fáciles de usar para prácticamente cualquier laboratorio. Busque sondas de dos, tres y cuatro electrodos para satisfacer sus necesidades específicas.
Efectúe sus mediciones de conductividad de la forma más sencilla y fiable con estos innovadores accesorios de alta calidad.
Recursos