ph-buffers-water-230x195
Tenga siempre a mano soluciones frescas
Contamos con soluciones tamponadas de calibración de pH, soluciones de almacenamiento de electrodos de pH, soluciones de limpieza de electrodos, kits de tampones de laboratorio y soluciones de llenado de electrodos para prácticamente cualquier aplicación. Todos los tampones de laboratorio y las soluciones de pH Thermo Scientific™ Orion™ son trazables con los materiales de referencia de la norma NIST.  
Nuestras soluciones tamponadas de calibración de pH se presentan en una amplia variedad de tamaños para coincidir con todas las aplicaciones y usos. Elija desde bolsas de un solo uso de 15 ml hasta frascos estándar de 475 ml (1 pinta) o cubitainers de gran volumen de 19 l.
Descargar el manual de pH ›    Valores del tampón de pH en función de la temperatura ›
Tampones y soluciones de pH más populares
Kit de tampones de pH Orion™ ROSS™ All-in-One
Cubitainers™ de tampones de pH Orion™
Soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Orion™
Categorías destacadas de tampones y soluciones de pH
orion-ph-buffer-bottles-230x195
Nuestros kits de prueba y soluciones tamponadas de calibración de pH incluyen frascos de tampón de pH, cubitainers de tampón de pH, bolsas individuales, kits de pruebas de alcalinidad y kits de tampones de pH, entre otros.
Nuestras soluciones de llenado de electrodos de pH de alta calidad funcionan conjuntamente con los electrodos Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™, ROSS™ Ultra™ y otros electrodos de pH Orion™.
orion-ph-electrode-filling-solution-230x195
orion-ph-electrode-cleaning-storage-solutions-230x195
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida mediante las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™.
Elimine todos los problemas relacionados con la mezcla de reactivos, la exposición a sustancias químicas peligrosas o la eliminación. Nuestras soluciones de ORP están premezcladas, sin poner en riesgo la estabilidad. 
orion-orp-standards-redox-orp-electrodes-230x195
Resources
Support
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate and AquaSensors products.