Search
La extracción acelerada con disolventes (o ASE) es una técnica de preparación de muestras que ayuda a generar resultados cromatográficos de alta calidad mediante el uso de disolventes orgánicos a temperaturas y presiones elevadas para eliminar rápida y eficazmente los componentes de la matriz no deseados de la muestra. La temperatura elevada aumenta la eficacia de la extracción de analitos de la matriz. El aumento de la presión mantiene el disolvente en estado líquido, incluso cuando la temperatura supera el punto de ebullición. La menor viscosidad del disolvente mejora la difusión del analito en él, lo que hace que la extracción sea más rápida y eficaz. En definitiva, esta técnica proporciona muestras más limpias para su subsiguiente separación y detección de componentes durante el análisis cromatográfico, lo que proporciona resultados más exactos.
La ASE está aceptada en el método 3454A de la EPA estadounidense para la extracción de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y compuestos semivolátiles, bifenilos policlorados (PCB), dioxinas, furanos, hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y compuestos explosivos. También está aceptada en el CLP OLM 04.2A para compuestos semivolátiles y pesticidas.
Esta técnica se puede utilizar para analizar residuos de pesticidas, lípidos tras hidrólisis ácida, contenido de grasa y aditivos y perfiles de sabor en productos alimenticios. También se puede utilizar para ayudar a verificar que los suplementos como la hierba de San Juan, la equinácea y el Ginkgo biloba cumplen con las directrices del sector.
Los instrumentos se pueden utilizar para automatizar el proceso de ASE, mitigar la variabilidad inherente a la preparación manual de las muestras y garantizar la obtención de resultados reproducibles. La automatización hace que la ASE sea un proceso rápido, seguro y sencillo. Mientras que las técnicas tradicionales como Soxhlet y los ultrasonidos tardan entre 8 y 10 horas y requieren cientos de mililitros de disolvente, la ASE automatizada se realiza en tan solo 15-30 minutos y utiliza 10-30 ml de disolvente (en función de la aplicación), además de permitir la extracción de muestras durante la noche.
El extractor acelerado con disolvente Thermo Scientific EXTREVA ASE aumenta su eficacia y productividad mediante la combinación de nuestra extracción paralela asistida por gas inerte patentada, la evaporación de muestras y el seguimiento de muestras con código de barras en un único sistema fácil de usar que no requiere intervención manual.
La automatización de la extracción de muestras elimina prácticamente toda la variabilidad derivada de la preparación manual de las muestras, lo que garantiza la obtención de resultados uniformes y reproducibles de sus análisis cromatográficos. El extractor para extracción acelerada con disolventes Dionex ASE 350 automatiza la extracción, filtración y limpieza de compuestos de las muestras sólidas y semisólidas.
Realice nuestro recorrido autoguiado en 3D del producto para ver las características del extractor acelerado con disolvente EXTREVA ASE que lo convierten en el mejor compañero para sus análisis cromatográficos.
Elija entre una gran variedad de celdas de extracción Thermo Scientific Dionium o de acero inoxidable en diferentes tamaños
Incluyen cuerpos de celdas de extracción, cierres PEEK, anillos de retención y mucho más
Disponibles en fibra de vidrio o celulosa de alta calidad
Los productos Dionex ASE Prep dispersan la matriz de la muestra, eliminan la humedad y limpian los extractos tras la extracción
Descubra cómo la combinación de la extracción y la evaporación de muestras automatizada puede ahorrar tiempo y dinero en el laboratorio, además de reducir la necesidad de disolventes.
La automatización de la preparación de muestras en los laboratorios de control de calidad ya establecidos puede aumentar su capacidad de procesamiento y reducir los errores humanos.
Revisión por parte del Dr. Davide Mariani de la extracción automatizada de surfactantes para el análisis y la cuantificación de algunos de los compuestos ambientales más complejos.
Características destacadas del sistema de extracción acelerada con disolventes Thermo Scientific Dionex ASE 350
La extracción acelerada con disolventes es un potente sistema automatizado de preparación de muestras sólidas para el análisis de contaminantes orgánicos.
Descubra cómo la extracción acelerada con disolventes de polímeros absorbentes de humedad (MAP) puede mejorar la eficacia durante la extracción de pesticidas a partir de muestras con alto contenido de agua.
* Campo obligatorio