Search
Les plaques de stockage en polypropylène Thermo Scientific Abgene sont fabriquées en salle blanche de classe 8 et sans ADN humain afin d’assurer l’absence de contamination pour les applications de biologie moléculaire. Les plaques de stockage Thermo Scientific Nunc sont le fruit de plus de 40 ans d’expérience dans la qualité de la fabrication des plastiques, offrant l’un des plus hauts niveaux garantis de stérilité de l’industrie pour les applications cellulaires (SAL 10-6).
Guide de sélection des plaques de stockage Essayer une plaque de stockage gratuite
Les microplaques de stockage en polypropylène 48, 96 et 384 puits et les plaques DeepWell Thermo Scientific sont une solution économique et fiable pour le stockage d’échantillons, le criblage à haut débit et les tests à faible liaison dans les applications de recherche pharmaceutique, de biologie moléculaire et les applications génomiques. Elles sont fabriquées avec une résine de polypropylène vierge de qualité médicale pour réduire les substances extractibles et lixiviables qui interagissent avec les échantillons.
Pour sélectionner la meilleure plaque de stockage pour votre application, tenez compte des éléments suivants : compatibilité de l’équipement, volume de votre échantillon et exigences spécifiques à l’application.
Besoin d’aide pour choisir la meilleure plaque ? Utilisez notre outil complet pour vous aider à sélectionner les plaques qui fonctionnent avec votre application.
| Rond |
|
| Carré |
|
Fond en U |
|
Fond conique en V, pyramidal |
|
Broche en V |
|
Puits carré | Puits carré![]() Fond conique en V | Puits carré | Puits rond |
Puits à fond rond
![]() Broche en V |
Puits à fond rond
![]() Fond conique en V |
Le scellage des plaques est important pour les chercheurs qui souhaitent en protéger le contenu, soit temporairement, soit à plus long terme, pour éviter la contamination et / ou l’évaporation.
Les codes-barres personnalisés sont disponibles pour les plaques de stockage Abgene et Nunc afin d’améliorer le suivi des échantillons et des groupes d’échantillons.
Need technical support? Contactez notre équipe d’experts pour obtenir une assistance technique et relative aux applications sur les produits de laboratoire.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.