Technologie des particules
Faites confiance aux solutions à microbilles Thermo Scientific™ pour l’étalonnage, les immunoessais, la cytométrie de flux et l’analyse de particules. Notre engagement envers les laboratoires de diagnostic clinique, les compagnies pharmaceutiques, les universités et les institutions de recherche est fondé sur une expertise inégalée en matière de conception et de fabrication de microbilles qui offrent une précision supérieure, une reproductibilité homogène entre les lots, une uniformité élevée et une stabilité à long terme.
Pour les applications telles que les tests d’agglutination sur lame à flux latéral, le développement d’essais turbidimétriques ou la caractérisation de particules, le comptage et le triage de cellules, les applications agroalimentaires, industrielles et autres, veuillez contacter notre équipe d’experts en technologie des particules afin de discuter de vos besoins spécifiques.
Développez des dosages diagnostiques de très bonne qualité et hautement sensibles sur le lieu d’intervention grâce aux microbilles colorées Thermo Scientific™ Color-Rich™. Nos méthodes de coloration interne offrent une saturation de couleur exceptionnelle, empêchent la séparation par dissolution des colorants en milieu aqueux, laissent la surface libre pour la fixation par liaison covalente et permettent une réactivité immunologique maximale.
Validez les résultats de vos compteurs de particules grâce aux contrôles de comptage Thermo Scientific™ afin de vous assurer qu’ils mesurent la matière particulaire avec la plus grande précision. Cette action est importante car la contamination de l’air, de la surface ou du liquide est une préoccupation et nécessite une surveillance assidue.
Assurez des performances optimales pour vos cytomètres en flux en utilisant les microbilles pour cytométrie de flux Thermo Scientific™ pour l’étalonnage, l’alignement, le comptage et le paramétrage d’instrument afin de garantir une stabilité optique et en matière de flux, ainsi que pour le développement de dosages utilisés pour la détection et l’analyse quantitative simultanées de jusqu’à 24 analytes différents dans un échantillon.
Développez des dosages et des tests à flux latéral hautement précis et sensibles grâce aux microbilles fluorescentes Thermo Scientific™ Fluoro-Max™. Disponibles dans une vaste gamme de tailles et de couleurs, ces microbilles sont colorées dans la masse afin de garantir une brillance de couleur, une visibilité et une saturation de couleur maximales, d’empêcher toute séparation par dissolution pour une stabilité optimale et d’offrir une surface sans colorant pour la fixation par liaison.
Comptez sur les étalons de taille traçables Thermo Scientific™ NIST comme référence tierce afin d’étalonner et de contrôler les performances lorsque les instruments d’analyse des tailles des particules sont utilisés pour résoudre des problèmes analytiques du monde réel.
Obtenez des performances et des résultats précis dans les applications de recherche et industrielles spécialisées grâce aux microbilles Thermo Scientific™ pour l’optimisation de dosages, l’analyse de matières particulaires de différentes tailles ainsi que pour les tests de détecteurs de fumée et de milieux de filtration.