diagnostic-plates-modules-banner-470x250
L’importance de la surface
Dénichez des informations utiles sur les produits concernant les surfaces de liaison passive pour les biomacromolécules, les surfaces de couplage covalent pour les petites biomolécules et la surface de capture d’affinité pour les biomolécules marquées pour l’affinité. Nos solutions diagnostiques bénéficient de plus de 30 années d’expérience de pointe dans le domaine des technologies des plaques d’immunoessai.
Plaques et modules de diagnostic appréciés
Catégories de plaques de développement de dosage de diagnostic fournies
Microplaques vierges (96 puits) pour adsorption passive (enrobage) des anticorps, des protéines et d’autres biomolécules pour ELISA et autres techniques de dosage.
Streptavidine, anticorps, nickel et autres microplaques revêtues d’un ligand (96 puits) pour la liaison d’affinité de protéines et d’autres biomolécules pour ELISA et autres techniques de dosage.
Microplaques activées fonctionnellement pour la fixation par covalence de peptides, d’acides nucléiques et d’autres biomolécules pour ELISA et autres techniques de dosage sur plaques. Ces plaques se lient avec des groupes fonctionnels tels que des amines (NH2), des sulfhydryles (SH), des carboxyles (COOH) et des phosphates (PO4).  
Microplaques de réticulation covalente et de liaison d’affinité (96 puits) pour immobiliser les acides nucléiques (oligos, oligonucléotides, etc.) pour des techniques de dosage sur plaques.
Guide des techniques en phase solide
Quel est le type de surface le plus adapté à vos besoins ?
Quel que soit le format retenu, vous devez choisir différents éléments pour déterminer le type de surface le plus approprié pour l’application. Le choix dépend du composant de dosage à immobiliser. Notre guide en phase solide est une introduction aux techniques en phase solide et contient, entre autres, les informations suivantes :
  • Formats et surfaces pour les techniques en phase solide
  • Paramètres influençant le revêtement
  • Conditions de dosage pour ELISA
  • Immobilisation de l’ADN
Télécharger le guide en phase solide ›