Plaques et modules de diagnostic
L’importance de la surface
Trouvez les bonnes informations sur nos produits liés aux surfaces de fixation passive pour biomacromolécules, les surfaces de couplage covalent pour les biomolécules de plus petite taille et la surface de capture d’affinité pour les biomolécules marquées par affinité. Nos solutions diagnostiques bénéficient de plus de 30 années d’expérience de pointe dans le domaine des technologies des plaques d’immunoessai.
Disponibles avec un revêtement PolySorp™, Medisorp™, MaxiSorp™ et MultiSorp™, nos modules immunologiques sécables, nos modules standard et nos plaques transparents vous aideront à sélectionner des surfaces passives pour l’immobilisation de biomolécules spécifiques.
Disponibles avec des surfaces de liaison covalente et d’affinité, nos plaques et nos modules réduisent la variabilité des orientations moléculaires et la quantité de réactifs utilisée dans vos expériences.
Disponibles avec un revêtement PolySorp™, MaxiSorp™ et Mini-Sorp™, nos tubes et bouchons immunologiques sont idéaux pour les tests ELISA, RIA en phase solide, RIA en phase liquide ou le stockage des échantillons. Si vous travaillez dans le domaine des biotechnologies, dans un laboratoire pharmaceutique ou dans la production de vaccins et de kits de diagnostic, utilisez les sticks Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno.
Disponibles avec des revêtements PolySorp™, Medisorp™, MaxiSorp™ et MultiSorp™, nos modules immunologiques sécables, nos modules standard et nos plaques noirs et blancs vous aideront à sélectionner des surfaces passives pour faciliter les dosages par fluorescence et par luminescence.
What is the best type of surface for my needs?
Whatever the format chosen, there are a number of choices to be made about the best type of surface for the application. The choice will depend on the assay component to be immobilized. Our Solid Phase Guide is an introduction to solid phase techniques, including:
- Solid Phase formats and surfaces
- Parameters affection coating
- Assay conditions for ELISA
- Immobilization of DNA
- Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products