La référence de qualité supérieure
Seules les résines de la meilleure qualité et répondant aux normes les plus strictes sont utilisées dans les applications pharmaceutiques, de recherche universitaire, agroalimentaires et relatives aux biens de consommation. Ces résines de qualité supérieure garantissent un faible niveau de matières extractibles pouvant contaminer le contenu du flacon.
Tubes et flacons à emballage plastique populaires
Catégories de tubes et flacons à emballage plastique à la une
Flacons de laboratoire en vrac
Flacons à usage général, carrés et à large col, fabriqués en matières plastiques de la meilleure qualité, disponibles dans une grande variété de matériaux et de formes.
Flacons de conditionnement en vrac
Flacons pour le stockage, le transport et l’emballage. Nos flacons de conditionnement en vrac offrent des solutions d’emballage économiques idéales pour de nombreuses applications. Disponibles dans divers formats et sous différents conditionnements.
Tubes de micro-conditionnement
Récipients pour l’échantillonnage, le stockage et l’expédition. Nos différents dispositifs de fermeture pour micro-conditionnement vous permettent d’identifier rapidement les réactifs de vos kits afin de réduire le risque de contamination croisée.
Accessoires de conditionnement
Scellez vos réactifs de façon sûre. Accessoires comprenant une gamme étendue de bouchons de couleurs et d’équipements de couple pour sceller vos réactifs en toute sécurité. Les bouchons sont conçus d’un tenant et sans doublure. Ils sont équipés d’un joint étanche intégralement moulé garantissant une étanchéité inégalée. Les raccords de clé dynamométrique garantissent une lecture précise du niveau de serrage.
Flacons à faible taux de particules
Remplissez et distribuez précisément vos échantillons. Les flacons à faible teneur en particules / en métaux Nalgene offrent une excellente résistance chimique et constituent une solution idéale pour le stockage d’échantillons, de produits intermédiaires en vrac et d’ingrédients pharmaceutiques actifs.
Flacons pour milieu de culture
Nos flacons pour milieux sont soumis à des tests biologiques. Ils sont étanches et stériles. Fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET) et en copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG), leur forme carrée offre un gain de place.
Flacons de sérum
Protection contre les fuites, la casse et toute contamination. Nos flacons de sérum sont plus légers que le verre et transparents pour vous aider à en identifier rapidement le contenu.
Flacons de diagnostic
Flacons de petit volume pour l’échantillonnage, le stockage et l’expédition. Grâce à leur étanchéité garantie, nos flacons de diagnostic sont parfaits pour conditionner de petits volumes de réactifs.
Flacons compte-gouttes
Une distribution fiable et reproductible. Fabriqués en polyéthylène basse densité (LDPE) pour l’emballage et la distribution de vos réactifs les plus précieux, les flacons compte-gouttes Thermo Scientific™ Nalgene™ constituent une excellente alternative aux systèmes de pipetage et autres dispositifs de distribution. Nos flacons compte-gouttes sont disponibles en volumes de 4, 8 et 15 ml, en coloris blanc et naturel et avec des bouchons de diverses couleurs.
Les flacons de laboratoire Nalgene sont uniques en leur genre.
Ils sont célèbres dans les laboratoires du monde entier pour leur étanchéité garantie et leur construction solide. Qu’est-ce qui fait l’excellence de Nalgene ? Les flacons Thermo Scientific Nalgene et leurs bouchons sont conçus avec soin pour fonctionner parfaitement ensemble et ainsi offrir la garantie d’une étanchéité fiable à chaque instant.
Parcourir les flacons de laboratoire ›