230x195-ah-prionics-cow
Une gamme de solutions de diagnostic de la tuberculose bovine, reconnues par l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et le FLI (Institut Friedrich-Loeffler)
La tuberculose bovine (bTB) est une maladie infectieuse majeure qui atteint les poumons et les ganglions lymphatiques des ruminants et qui peut se transmettre des animaux aux humains via des aérosols ou par la consommation de produits laitiers non pasteurisés provenant d’un animal infecté. Une épidémie de bTB peut engendrer des conséquences économiques considérables en raison de la diminution de rendements laitiers, de l’abattage de troupeaux et de restrictions sur l’exportation de viande provenant de régions affectées.
Dans notre effort continuel pour nous situer parmi les principaux fournisseurs de solutions de diagnostic pour les animaux d’élevage, nous sommes fiers d’annoncer que les solutions Prionics™ telles que les dosages BOVIGAM™ sont désormais disponibles par le biais de la gamme de produits fiables Thermo Fisher Scientific. Les solutions de diagnostic de la bTB BOVIGAM sont approuvées par l’OIE et le FLI. Notre gamme fournit l’unique source pour tous les tests de bTB officiels prescrits par l’OIE. Cette gamme complète de solutions de diagnostic de la bTB comprend des fractions protéiques purifiées (PPD) de la tuberculine pour les tests cutanés du bétail, ainsi que des tests de l’interféron γ (dosages BOVIGAM), qui peuvent être utilisés séparément ou conjointement avec les tests cutanés afin de produire des résultats objectifs et très fiables. Le kit de PCR en temps réel pour la détection du complexe M. tuberculosis Applied Biosystems™ VetMAX™ peut ensuite être utilisé pour confirmer des résultats suspects.
Le kit de TB BOVIGAM™ est le seul dosage in vitro d’interféron γ de la tuberculose bovine qui est enregistré par l’OIE. Il a été validé par l’OIE comme étant le test primaire indépendant pour le dépistage et la confirmation dans les zones infectées par la bTB.
Un monde sans bTB pourrait exister si une association appropriée d’outils de diagnostic tels que notre PPD de la tuberculine, le kit BOVIGAM et le kit PCR en temps réel VetMAX sont mis en œuvre afin d’atteindre l’objectif d’un programme anti-bTB en augmentant la sensibilité et / ou la spécificité des tests en fonction des besoins locaux. L’application optimale de programmes de tests peut contribuer à éviter l’abattage non nécessaire et la fermeture de fermes sur une longue période ; elle peut même aider à éliminer la survenue de la TB bovine dans le monde entier.
  Consulter le prospectus des produits ›
Solutions éprouvées qui s’adaptent à vos besoins uniques en matière de dépistage de la bTB
Les solutions Thermo Fisher Scientific sont à la pointe des diagnostics de la tuberculose bovine et leurs performances ont été reconnues par diverses autorités dans le monde entier, notamment l’OIE et le FLI. La gamme complète des produits de diagnostic de la bTB (dosages BOVIGAM, antigènes de stimulation, kit de PCR en temps réel VetMAX et PPD de la tuberculine pour les tests cutanés) constitue une association unique d’outils de diagnostic qui peuvent être utilisés dans diverses applications afin d’augmenter la sensibilité et / ou la spécificité des tests en fonction de vos besoins uniques de dépistage.
Pour en savoir plus sur les dispositions particulières de solutions de dépistage les mieux adaptées à vos exigences, veuillez consulter la documentation produits ci-dessous.
Kits BOVIGAM –l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a approuvé l’enregistrement du kit de TB BOVIGAM dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 2015 de l’OIE. C’est le seul dosage in vitro d’interféron γ de la tuberculose bovine qui est enregistré par l’OIE ; il a été validé par l’OIE comme étant le test primaire indépendant pour le dépistage et la confirmation dans les zones infectées par la bTB. Ce kit de diagnostic est utilisé pour la détection de la bTB pour le bétail, les moutons, les chèvres et les buffles. Il est couramment utilisé dans des programmes de surveillance de la tuberculose en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande.
Caractéristiques du test :
  • Diagnostic rapide afin d’améliorer la gestion des troupeaux
  • Sensibilité analytique optimale pour la détection de la bTB
  • Résultats objectifs et reproductibles
  • Aide à la réduction des coûts et de la durée de fermeture des fermes
  Consulter le prospectus des produits ›
Kit de PCR en temps réel pour la détection du complexe M. tuberculosis VetMAX–solution diagnostique fiable permettant le diagnostic rapide de la tuberculose bovine chez les animaux.
Contribue à réduire les coûts des programmes anti-bTB
  • Utilise une réaction de PCR pour détecter les sept souches du complexe M. tuberculosis
  • Format duplex à un puits
Utilisation rapide et facile
  • Le délai entre la préparation de l’échantillon et le résultat est d’environ 3 heures, contre six semaines parfois pour la culture traditionnelle de M. bovis
  • Tous les composants regroupés dans un kit
Confiance dans les résultats
  • Inclut le contrôle positif interne Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ pour empêcher l’apparition de faux signaux de cibles non spécifiques
  • Selon une étude française réalisée sur le terrain, la sensibilité du diagnostic est de 96,6 % et la spécificité, de 98,1 %
Réactifs pour le test cutané des PPD de la tuberculine –nos PPD de la tuberculine ont été employés pour fabriquer l’étalon de référence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et sont disponibles dans un kit pour le test intradermique comparatif simple de la tuberculine cervicale (SICCT), ainsi que pour le test simple de la tuberculine cervicale (SCT).
  • Une correspondance double unique garantit que la puissance réelle des PPD de la tuberculine bovine est supérieure à celle des PPD aviaires et que leur différence ne dépasse pas 500 UI/dose
  • Répondent aux exigences relatives à la monographie de la pharmacopée européenne
  • Validés pour une utilisation chez les animaux dès la naissance
  • Fabriqués sur un des plus grand sites de production de la tuberculine au monde
  • Livrés sous forme de méthode pratique et rentable (peuvent être transportés entre +2°C et +37°C pendant 14 jours au maximum)
Pour plus d’informations ou pour commander nos réactifs pour le test cutané des PPD de la tuberculine, veuillez envoyer un courriel à orders@prionics.com ou téléphoner au +41 44 200 20 00