Maladies animales – Porcs / cochons
Maladies à la une
Toutes les maladies triées par ordre alphabétique
- Actinobacillus pleuropneumoniae
- Peste porcine africaine (PPA)
- Maladie d’Aujeszky
- Brachyspirose
- Brucellose
- Peste porcine classique (PPC)
- Clostridium perfringens
- Coronavirus bovin (BCV)
- Cryptosporidiose
- E. coli F4 (K88)
- E. coli F5 (K99)
- Érysipèle
- Fièvre aphteuse (FMD)
- Haemophilus parasuis / maladie de Glässer
- Virus de l’hépatite E (VHE)
- Lawsonia intracellularis
- Mycobacterium avium
- Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo)
- Parvovirose / parvovirus porcin (PPV)
- Pasteurellose
- Circovirus porcin de type 2 (PCV2)
- Diarrhée épidémique du porc
- Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP)
- Coronavirus respiratoire porcin (CVRP)
- Rotavirus
- Salmonellose
- Brachyspira hyodysenteriae /
dysenterie porcine - Grippe porcine (SIV)
- Maladie vésiculeuse du porc (SVD)
- Toxoplasmose
- Gastro-entérite transmissible
- Trichinellose
Actinobacillus pleuropneumoniaeRetour
Présentation
Actinobacillus pleuropneumoniae provoque une maladie respiratoire contagieuse, qui peut se répandre à l’échelle mondiale et affecte généralement les <cochons âgés de six mois, mais peut également infecter les adultes lors d’une première épidémie. Bien que la transmission aérosols de A. pleuropneumoniae soit possible, la maladie est généralement transmise par un contact nez à nez, avec un développement des signes cliniques en à peine quatre heures. La maladie se déclenche de manière agressive et se développe rapidement, ce qui se solde par des taux élevés de morbidité et de mortalité.
Signes
Les signes cliniques de A. pleuropneumoniae peuvent inclure une fièvre élevée, de la léthargie, une respiration laborieuse, des pertes sanglantes (nasales et orales) et de l’anorexie, bien que certains porcs puissent mourir avant même d’avoir manifesté des signes cliniques compte tenu du déclenchement rapide de la maladie. La morbidité peut dépasser 50 %, et si la maladie n’est pas traitée, le risque de décès est très élevé ; les animaux qui survivent présentent une toux persistante et un taux de croissance réduits.
Risque pour la santé humaine
A. pleuropneumoniae est zoonotique et peut être transféré aux humains par des morsures d’animaux.
Impact économique
Les exploitations porcines peuvent subir de lourdes pertes économiques suite aux épidémies de A. pleuropneumoniae compte tenu des coûts de traitement, de la réduction du taux de croissance chez les animaux ayant survécu à la maladie, de la mortalité et de l’abattage d’animaux dus à des abcès dans les foyers d’infection.
Peste porcine africaine (PPA)Retour
Présentation
La PPA est provoquée par le virus de la peste porcine africaine (VPPA). Le VPPA infecte les cochons domestiques, les phacochères et les potamochères. La transmission se produit par contact direct entre des animaux sains et malades, ou par contact indirect par le biais d’aliments infectés, ainsi que par des vecteurs biologiques (tiques molles).
Cette maladie est endémique dans l’hémisphère sud de l’Afrique, ainsi que dans la péninsule ibérique et en Sardaigne. Des épidémies sporadiques se sont produites dans d’autres pays européens (Belgique en 1985, Pays-Bas en 1986) et hors de l’Europe (Caraïbes, Brésil).
Signes
La PPA existe en formes suraiguës, aiguës, subaiguës et chroniques, et les taux de mortalité varient de 0 à 100 % en fonction de la virulence du virus qui infecte les cochons. La maladie aiguë est caractérisée par une courte période d’incubation de 3 à 7 jours, suivie d’une fièvre élevée (pouvant atteindre 42°C) et du décès dans les 5 à 10 jours.
Les signes cliniques les moins variables sont la perte d’appétit, la dépression et la position couchée. Les autres signes incluent une hyperémie de la peau des oreilles, de l’abdomen et des pattes, une détresse respiratoire, des vomissements, des saignements du nez ou du rectum et parfois de la diarrhée. L’avortement est parfois le premier événement observé dans une épidémie. La maladie chronique est caractérisée par un amaigrissement, un gonflement des articulations et des problèmes respiratoires. Cette forme de la maladie est rarement observée lors des épidémies.
Risque pour la santé humaine
La PPA ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
L’effet sur le cheptel porcin peut varier en fonction de la souche, d’un taux de mortalité proche de 100 % à des cas d’isolats à faible virulence qui peuvent être difficiles à diagnostiquer. En cas d’épidémie dans une région ou un pays, les incidences financières et physiques peuvent être dévastatrices pour l’industrie porcine et les industries connexes.
Lors d’épidémies à Malte et en République dominicaine, par exemple, les cheptels porcins de l’ensemble de ces pays ont été entièrement décimés.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Maladie d’AujeszkyRetour
Présentation
La maladie d’Aujeszky est une maladie virale et contagieuse provoquée par un virus de l’herpès appelé le virus de la pseudorage (VPR). Sa forme la plus courante est un syndrome fébrile aigu qui affecte principalement les cochons (le foyer principal du virus) bien que de nombreuses autres espèces animales soient également vulnérables.
Le virus se propage vers les voies aériennes, le système nerveux et, chez les truies, le fœtus. Il est très répandu dans le monde et ses effets ont une incidence économique considérable.
Signes
L’image clinique dépend de l’âge de l’animal infecté et de son développement physiologique. Chez les porcelets, le virus cause des problèmes nerveux (marche circulaire et crises) suivis d’un décès peu après. Chez les animaux en pleine croissance, les effets principaux sont des problèmes respiratoires et gastro-intestinaux, avec un retard de croissance. Chez les truies, on observe des problèmes de reproduction, comme l’avortement, le retour de chaleurs et des portées plus petites. L’animal est infecté par exposition au virus en suspension dans l’air ; le virus peut ensuite demeurer latent dans le corps, prêt à se réactiver ultérieurement en période de stress ou d’immunosuppression.
Risque pour la santé humaine
À de rares occasions, la maladie d’Aujeszky peut être transmise d’un animal infecté aux humains.
Impact économique
Une infection à large échelle du VPR dans les cheptels porcins peut entraîner de graves pertes économiques pour l’industrie porcine. Pour minimiser les dommages économiques potentiels provoqués par une épidémie de cette maladie, il est essentiel de procéder à des tests sensibles et spécifiques pour une détection précoce du virus afin d’empêcher la propagation de l’infection.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
BrachyspiroseRetour
Épidémiologie
Une bactérie mobile en forme de spirale est l’agent responsable de la dysenterie porcine (également appelée diarrhée hémorragique ou entérite hémorragique). Elle infecte les porcs mais peut également causer une infection asymptomatique passagère d’autres espèces animales, comme les rats, les souris, les chiens et les oiseaux s’ils entrent en contact avec des excréments de cochons.
Cette maladie est observée dans tous les pays faisant l’élevage des porcs. Elle affecte principalement les cochons en phase d’engraissement, bien que les truies et les porcelets sevrés puissent également manifester des symptômes. La voie de contamination la plus courante est l’introduction d’un animal infecté dans une unité, mais les souris peuvent également jouer un rôle important car elles peuvent contracter l’infection à partir d’un petit inoculum (102 UFC), puis continuer d’excréter la bactérie pendant six mois.
Signes
Les principaux symptômes de la brachyspirose sont la diarrhée, la perte de poids, un retard de croissance et, dans les cas les plus graves, la déshydratation.
Impact économique
La dysenterie porcine a de graves répercussions économiques à cause de son taux de mortalité (jusqu’à 50 % dans une unité donnée), et bien plus encore à cause du retard de croissance (l’abattage peut être retardé de 28 jours) et du coût de traitement. En outre, les animaux guéris représentent une menace dans la mesure où ils peuvent toujours excréter la bactérie.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
BrucelloseRetour
Présentation
La brucellose est une maladie infectieuse provoquée par les bactéries du genre Brucella. Les espèces de Brucella particulièrement préoccupantes sont : B. abortus, qui affecte principalement le bétail, B. melitensis, qui affecte principalement les moutons et les chèvres, et B. suis, qui affecte principalement les porcs. Toutes ces espèces de Brucella ne sont pas spécifiques à l’hôte et peuvent être transmises à d’autres espèces animales ou aux humains dans certaines conditions.
La brucellose est couramment transmise aux animaux sensibles par contact direct avec des animaux infectés ou dans un environnement ayant été contaminé par des sécrétions d’animaux infectés. La brucellose représente donc un problème pour le troupeau.
La brucellose est une maladie à déclaration obligatoire ; tout cas doit être signalé aux autorités sanitaires locales. Différents programmes d’éradication sont efficaces en fonction des espèces et du taux d’infection. Lorsque les taux d’incidence sont élevés, des programmes de vaccination sont nécessaires pour réduire le taux d’infection. Une fois cela accompli, des programmes de surveillance liés à l’abattage des animaux infectés sont mis en place. Ces programmes visent à obtenir les statuts "Exempt de brucellose" et "Officiellement exempt de brucellose" pour des régions spécifiées ou des pays entiers. En Europe, la surveillance est réglementée par la directive de l’UE 2003/99/CE sur la surveillance des zoonoses.
Signes
Les symptômes d’une infection à la Brucella sont souvent une réduction de la production laitière, une perte de poids, des avortements, la stérilité et la claudication. L’absorption de Brucella se fait par voie orale et par le biais de blessures cutanées ou de membranes de muqueuses. Les bactéries Brucella sont excrétées principalement avec les tissus de fœtus avortés et le placenta, ainsi que dans le sperme et le lait.
Il peut arriver que les animaux se rétablissent avec le temps. Plus couramment, cependant, les symptômes disparaissent mais la maladie l’emporte. Ces animaux asymptomatiques représentent de dangereuses sources d’infection.
Risque pour la santé humaine
Le lait cru et le fromage non pasteurisé représentent les sources les plus fréquentes d’infection pour les humains. Les exploitants agricoles et le personnel vétérinaire sont exposés à un risque accru d’infection compte tenu de l’exposition directe aux éléments infectés avortés. En règle générale, la maladie n’est pas mortelle pour les humains ; néanmoins, si elle n’est pas traitée, elle peut durer plusieurs années.
La période d’incubation est habituellement d’une à trois semaines, mais elle peut parfois être de plusieurs mois. Les patients affichent des symptômes non spécifiques comme une fièvre fluctuante, des frissons, des malaises et des maux de tête.
Impact économique
La brucellose est un problème de santé publique et vétérinaire majeur dans de nombreuses régions du monde. Bien qu’elle tue rarement les animaux infectés, si on prend en considération les dommages économiques qu’elle peut entraîner, la brucellose est une des maladies les plus graves pour les cheptels du monde entier.
Cette zoonose a été ou est sur le point d’être éradiquée dans de nombreux pays, mais elle reste fréquente dans la région méditerranéenne, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.
Peste porcine classique (PPC)Retour
Présentation
La PPC est considérée comme la seconde maladie la plus grave de toutes les maladies contagieuses affectant les porcs et les sangliers sauvages, après la fièvre aphteuse. Elle représente une menace grave pour la production porcine avec de sérieuses conséquences socio-économiques.
La maladie est provoquée par un virus ARN enveloppé appartenant au genre Pestivirus de la famille des Flaviviridae. La PPC ne peut être transmise aux humains et se manifeste de différentes façons en fonction de la virulence du virus à l’origine de l’infection et du stade de développement de l’animal.
Dans tous les cas, les tests de laboratoire (virologie et/ou sérologie) sont essentiels pour confirmer ou infirmer une suspicion de PPC.
Signes
Une forme suraiguë peut provoquer le décès dans les 48 heures, pratiquement sans signe visible, mais la forme aiguë la plus courante comprend une phase initiale caractérisée par une fièvre élevée (jusqu’à 42°C) durant laquelle l’animal est léthargique, cesse de s’alimenter et développe une conjonctivite avec des écoulements oculaires purulents.
Cette maladie provoque également des problèmes gastro-intestinaux et respiratoires, un déséquilibre hématologique et des troubles neurologiques. L’animal décède au bout de 5 à 15 jours. Certains de ces signes peuvent être confondus avec ceux de nombreuses autres maladies porcines, ce qui rend la PPC difficile à diagnostiquer.
La forme chronique de la maladie est encore plus insidieuse car les signes sont légers et les animaux infectés peuvent survivre pendant des semaines, voire des mois. Qui plus est, la présence d’autres maladies ou infections concomitantes peut compliquer le diagnostic différentiel.
Risque pour la santé humaine
Le virus de la peste porcine classique (VPPC) ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
La présence du VPPC dans les cheptels porcins peut avoir un impact économique grave sur l’industrie de la viande suite à d’innombrables décès d’animaux ayant succombé à la maladie, et aux restrictions commerciales sur les exportations de viande.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Clostridium perfringensRetour
Présentation
Une bactérie anaérobie sporulée, Clostridium perfringens, se trouve couramment dans le sol et l’appareil digestif de divers animaux domestiques ; elle est classifiée en six types uniques (A, B, C, D, E et F), les types B, C et D étant les formes les plus courantes de la maladie.
Il n’est pas inhabituel que de petites quantités de C. perfringens résident dans l’appareil digestif d’un animal et le traversent sans provoquer de maladie. Mais dans les cas où un animal est exposé à une soudaine augmentation d’hydrates de carbone (lait, concentrés supplémentaires, etc.), la bactérie C. perfringens peut rapidement se multiplier et produire de grandes quantités de toxines qui entraînent souvent une mort rapide.
Le type B, aussi connu sous le nom de dysenterie de l’agneau, présente un taux de mortalité élevé chez les jeunes agneaux ; il est aussi lié à la maladie chez les jeunes veaux.
Le type C affecte généralement les bovins, les petits ruminants et les porcs, pour lesquels il peut entraîner une entérite hémorragique et nécrotique.
Le type D, également connu sous le nom de maladie du rein pulpeux ou maladie de la suralimentation, est associé aux petits ruminants et aux bovins. C. perfringens de type A et C peut aussi provoquer une entérocolite (gonflement du gros intestin et de l’intestin grêle) chez les poulains, les élevages de chevaux de vachers tels que les quarter horses y étant plus sensibles.
Signes
En raison de la nature agressive de la maladie et de l’arrivée rapide de la mort, il peut être difficile d’observer des signes cliniques chez un animal infecté. Lors d’un examen plus approfondi d’un animal avant la mort, l’infection par C. perfringens peut présenter divers signes, par exemple, l’animal est énervé, tourne en rond, appuie sa tête contre une cloison, a des convulsions, manque d’énergie, est atteint de diarrhée ou se désintéresse des soins.
Risque pour la santé humaine
C. perfringens ne semble pas présenter de risque zoonotique.
CryptosporidioseRetour
Présentation
La cryptosporidiose est provoquée par des parasites intestinaux microscopiques qui sont excrétés par les fèces d’un animal infecté. Présents dans le monde entier, ces parasites interagissent fréquemment avec d’autres entéropathogènes pour provoquer diarrhée et lésions intestinales chez les animaux de fermes néonatals tels que les porcelets, les chevreaux, les agneaux et les poulains. Des études ont démontré que les infections se développant avec d’autres agents pathogènes tels que le coronavirus et le rotavirus peuvent entraîner des diarrhées plus graves.
Alors que les taux de mortalité due à la cryptosporidiose sont généralement bas, elle peut être fatale en cas de complications dues à d’autres facteurs comme par exemple un animal rencontrant une baisse d’énergie résultant d’une faible consommation de colostrum ou de lait, des infections parallèles, ou des refroidissements causés par des conditions climatiques défavorables.
La transmission de la maladie peut également se faire directement d’un animal à un autre, ou indirectement à partir de contaminants de l’environnement, de contamination fécale de l’approvisionnement en eau ou en aliments pour animaux, ou de transmission humaine. Une infection des veaux peut être détectée dès l’âge de 5 jours ; la diarrhée se déclarant entre 5 et 15 jours. Chez les petits ruminants, l’infection peut être associée avec de graves crises de diarrhée, se traduisant par des taux élevés de mortalité chez les agneaux âgés de 4 à 10 jours, et chez les chevreaux âgés de 5 à 21 jours.
Bien que la cryptosporidiose ne soit généralement pas considérée comme un agent pathogène entérique important chez les porcs, des infections peuvent être observées sur une plage plus étendue de maturité (de 1 semaine à l’âge de mise sur le marché), et peut contribuer à une diarrhée de malabsorption après le sevrage chez les porcs infectés. La cryptosporidiose est moins fréquente chez les poulains mais, lorsque des infections se produisent, elles se déclarent habituellement à un âge compris entre 5 et 8 semaines.
Signes
Les signes de cryptosporidiose peuvent comprendre une diarrhée qui persiste pour plusieurs jours, une perte de poids importante, un amaigrissement, de l’apathie, de l’anorexie et de la déshydratation.
Risque pour la santé humaine
Le Cryptosporidium peut être une cause non virale courante de diarrhée chez les personnes immunocompétentes (par ex. les enfants) et peut avoir un effet grave sur la santé des personnes immunodéprimées. Les animaux infectés peuvent transmettre la maladie directement aux humains ; la cryptosporidiose risque également d’être transmise par les eaux de surface et les eaux potables qui ont été contaminées par les excréments d’un animal infecté.
E. coli F4 (K88)Retour
Présentation
L’Escherichia coli est associée à la diarrhée chez les jeunes porcelets et peut se produire quelques jours après la naissance, pendant l’allaitement, ou une à deux semaines après le sevrage. Au moins deux types distincts de maladie diarrhéique sont associés aux diverses souches de l’organisme. Le premier type comporte deux facteurs de virulence associés à la production de diarrhée ; des antigènes fimbriaux, comme F4 (K88) ou F5 (K99), leur permettent de coloniser les villosités de l’intestin grêle. Ces entéropathogènes, également connus sous le nom de E. coli de type attachant et effaçant, peuvent produire des vérotoxines qui entraînent des diarrhées hémorragiques plus graves. L’infection peut résider dans le côlon, le cæcum et la partie distale de l’intestin grêle, avec de graves infections provoquant des œdèmes, des érosions des muqueuses et une ulcération.
Les voies de transmission incluent l’aérosol respiratoire, l’aérosol fécal et la voie orale-fécale. Les animaux porteurs du virus peuvent parfois excréter l’organisme dans les fèces ; l’excrétion peut augmenter sous le stress de la parturition. Les porcelets allaités sont vulnérables dans ces conditions s’ils entrent en contact avec des mères infectées (peau ou glandes mammaires) ou s’ils pénètrent dans des zones d’élevage contaminées susceptibles d’infecter les portées suivantes.
Signes
L’E. coli peut déclencher une diarrhée soudaine et abondante chez les cochons, ce qui occasionne une déshydratation ; le pelage de l’animal devient également plus rêche. Les cochons infectés souffrent parfois de vomissements, de températures corporelles hyponormales et de frissons. En règle générale, la diarrhée persiste jusqu’à ce qu’une intervention ait lieu, et les taux de mortalité peuvent être élevés si les pratiques d’élevage et les conditions environnementales sont médiocres. Bien que ces signes soient similaires chez les cochons de tout âge, ils ont tendance à être plus graves chez les nouveau-nés.
Risque pour la santé humaine
Les animaux peuvent être un réservoir de sérotypes E. coli vérotoxiques associés au syndrome urémique hémolytique et à la colite hémorragique des humains. L’infection peut se produire par la consommation de denrées alimentaires contaminées, mais les pathogènes entériques des animaux d’élevage peuvent aussi être transmis aux humains par un contact direct qui peut se produire lors de visites dans des zoos, des fermes ou des foires aux bestiaux.
Impact économique
Le complexe respiratoire bovin parmi les troupeaux en parc d’engraissement, ainsi que la maladie intestinale aigüe des vaches laitières, peuvent contribuer à des pertes financières et à des conséquences économiques importantes.
E. coli F5 (K99)Retour
Présentation
L’Escherichia coli est associée à la diarrhée chez les jeunes porcelets et peut se produire quelques jours après la naissance, pendant l’allaitement, ou une à deux semaines après le sevrage. Au moins deux types distincts de maladie diarrhéique sont associés aux diverses souches de l’organisme. Le premier type comporte deux facteurs de virulence associés à la production de diarrhée ; des antigènes fimbriaux, comme F4 (K88) ou F5 (K99), leur permettent de coloniser les villosités de l’intestin grêle. Ces entéropathogènes, également connus sous le nom de E. coli de type attachant et effaçant, peuvent produire des vérotoxines qui entraînent des diarrhées hémorragiques plus graves. L’infection peut résider dans le côlon, le cæcum et la partie distale de l’intestin grêle, avec de graves infections provoquant des œdèmes, des érosions des muqueuses et une ulcération.
Les voies de transmission incluent l’aérosol respiratoire, l’aérosol fécal et la voie orale-fécale. Les animaux porteurs du virus peuvent parfois excréter l’organisme dans les fèces ; l’excrétion peut augmenter sous le stress de la parturition. Les porcelets allaités sont vulnérables dans ces conditions s’ils entrent en contact avec des mères infectées (peau ou glandes mammaires) ou s’ils pénètrent dans des zones d’élevage contaminées susceptibles d’infecter les portées suivantes.
Signes
L’E. coli peut déclencher une diarrhée soudaine et abondante chez les cochons, ce qui occasionne une déshydratation ; le pelage de l’animal devient également plus rêche. Les cochons infectés souffrent parfois de vomissements, de températures corporelles hyponormales et de frissons. En règle générale, la diarrhée persiste jusqu’à ce qu’une intervention ait lieu, et les taux de mortalité peuvent être élevés si les pratiques d’élevage et les conditions environnementales sont médiocres. Bien que ces signes soient similaires chez les cochons de tout âge, ils ont tendance à être plus graves chez les nouveau-nés.
Risque pour la santé humaine
Les animaux peuvent être un réservoir de sérotypes E. coli vérotoxiques associés au syndrome urémique hémolytique et à la colite hémorragique des humains. L’infection peut se produire par la consommation de denrées alimentaires contaminées, mais les pathogènes entériques des animaux d’élevage peuvent aussi être transmis aux humains par un contact direct qui peut se produire lors de visites dans des zoos, des fermes ou des foires aux bestiaux.
ÉrysipèleRetour
Présentation
L’érysipèle est l’une des plus anciennes maladies liées aux porcs ; elle est causée par Erysipelothrix rhusiopathiae et réside dans les tissus amygdaliens des porcs en croissance ou adultes. Plus de 28 sérotypes uniques ont été isolés ; on pense que les porcs sont sensibles à au moins 15 d’entre eux. Dans des environnements où E. rhusiopathiae est endémique, des anticorps d’origine maternelle offrent une immunité passive aux jeunes porcs et aident à supprimer la maladie clinique.
Les sols et les eaux d’un environnement peuvent être contaminés lorsque des cochons infectés excrètent l’organisme par le biais de leurs sécrétions nasales et de leurs fèces. Les cochons souffrant d’une infection chronique, rétablis et sains peuvent tous devenir porteurs de E. rhusiopathiae, qui est généralement transmis par l’ingestion d’aliments, d’eau ou d’excréments contaminés. Une fois ingéré, l’organisme pénètre le corps de l’animal par le tractus gastro-intestinal, le tissu lymphoïde ou les amygdales.
Signes
Les cochons infectés par E. rhusiopathiae peuvent manifester divers signes cliniques, notamment de la soif, de la fièvre, une dépression, des cris excessifs et de l’anorexie. Les animaux infectés peuvent également marcher avec raideur et développer divers types de décoloration cutanée allant d’une décoloration violette de l’abdomen, des oreilles et du museau à des lésions cutanées sur tout le corps. Si cet état n’est pas traité, de larges zones de nécrose et de séparation cutanées peuvent apparaître, la queue et les extrémités des oreilles devenant nécrotiques.
La mortalité liée à E. rhusiopathiae varie entre 0 et 100 % ; néanmoins, en cas de décès, celui-ci survient souvent dans les six premiers jours après l’apparition des signes cliniques chez l’animal. Les truies gestantes risquent d’avorter à cause de la fièvre associée à la maladie et les cochons non traités peuvent développer une forme chronique de E. rhusiopathiae, qui est caractérisée par de l’arthrite. Avec le temps, les articulations touchées par l’arthrite gonflent et deviennent douloureuses au toucher.
Risque pour la santé humaine
L’érysipèle est une maladie zoonotique qui provoque une infection cutanée localisée chez les humains.
Fièvre aphteuse (FMD)Retour
Présentation
La FMD est une maladie virale extrêmement contagieuse qui affecte tous les animaux à sabots fendus ; elle est répandue dans le monde entier. La FMD ne peut pas être différenciée cliniquement d’autres maladies de la vésicule telles que la maladie vésiculeuse du porc (SVD). Le virus appartient au genre Apthovirus de la famille des Picornaviridae. Il existe sept sérotypes du virus de la FMD : O, A, C, SAT-1, SAT-2, SAT-3 et Asie 1. L’infection par l’un des sérotypes ne procure pas d’immunité contre d’autres sérotypes.
Parmi les espèces domestiques, les bovins, les porcs, les moutons et les chèvres sont sensibles à la FMD.
Signes
Les signes cliniques de la FMD sont l’apparition de vésicules (petites ampoules) sur les pieds, à l’intérieur et autour de la cavité buccale et sur les glandes mammaires des femelles. Ces vésicules peuvent aussi apparaître à l’intérieur des naseaux et aux points de pression sur les membres, particulièrement chez les porcs.
La transmission se produit généralement par contact entre animaux infectés et sensibles. Le virus peut être excrété dans l’air pendant la phase aigüe d’infection.
Risque pour la santé humaine
La FMD ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
La présence de la FMD est une menace économique très importante pour la subsistance de l’industrie de l’élevage en raison de l’abattage de troupeaux et de la restriction des exportations de viande en provenance des zones affectées.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Haemophilus parasuis / maladie de GlässerRetour
Présentation
Avant leur sevrage, les porcelets peuvent être colonisés par divers micro-organismes ; néanmoins, certains agents colonisateurs peuvent être pathogènes. Par exemple, Haemophilus parasuis provoque une maladie systémique, connue sous le nom de maladie de Glässer, qui se déclenche de manière agressive, se développe rapidement et affiche un taux de mortalité élevé qui est caractérisé par de l’arthrite, une polysérite fibrineuse et une méningite. H. parasuis est présent dans le monde entier, et la maladie de Glässer affecte principalement les jeunes porcs âgés de <8 semaines, bien qu’elle soit parfois observée chez les adultes. Les animaux rétablis peuvent développer une fibrose dans les cavités abdominale et thoracique, ce qui se solde par un taux de croissance réduit et une condamnation des carcasses à l’abattage.
En règle générale, H. parasuis se transmet entre la truie infectée et le porcelet pendant la période d’allaitement ; il peut également se déclarer entre des porcelets regroupés dans des unités d’élevage et d’engraissement.
Signes
Les signes typiques de l’infection au H. parasuis incluent une toux excessive, de la fièvre, une respiration abdominale, des articulations gonflées, une dépression, une perte d’appétit et des signes du système nerveux central comme des tremblements et de l’agitation.
Les signes cliniques typiques de la forme aigüe de la maladie de Glässer incluent une fièvre élevée (41,5°C), une toux grave, une respiration abdominale, des articulations gonflées et des signes du système nerveux central comme un décubitus latéral, de l’agitation et des tremblements. Ces signes peuvent être observés conjointement ou individuellement.
Suite à une grave fibrose dans les cavités thoracique et péritonéale, les animaux souffrant de manière chronique peuvent être sujets à une réduction du taux de croissance et mourir soudainement.
Risque pour la santé humaine
H. parasuis ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
Des épidémies aigües de H. parasuis parmi les troupeaux naïfs peuvent contribuer à des coûts de production et de contrôle élevés en raison de taux de mortalité élevés associés à la maladie.
Virus de l’hépatite E (VHE)Retour
Présentation
Le VHE appartient à la famille des Hepeviridae. Il est composé d’un sérotype réparti en quatre génotypes. Il a été prouvé que seuls les génotypes 3 et 4 infectent les cochons. Le génotype 3 est le génotype le plus fréquemment rencontré chez les cochons dans les pays industrialisés.
Les infections chez les cochons sont principalement asymptomatiques. Les cochons excrètent le virus par l’urine et les excréments. Il a été prouvé que le virus s’accumule dans le tissu musculaire et dans plusieurs organes chez les cochons.
Signes
Les signes potentiels du virus incluent de l’anorexie, de l’asthme, une fièvre élevée (environ 41°C) et des symptômes neurologiques significatifs.
Risque pour la santé humaine
Chez les humains, les infections au HEV peuvent suivre une voie asymptomatique ou subclinique, mais elles peuvent également devenir aiguës. L’hépatite E aiguë est une maladie grave ; sa manifestation clinique est comparable à celle de l’hépatite A, avec un taux de mortalité estimé entre 0,5 % et 4,0 %.
Chez les humains, on a longtemps pensé que les infections au HEV se produisaient uniquement chez les voyageurs visitant les régions endémiques du HEV. Néanmoins, au cours des dernières années, un nombre croissant d’infections sporadiques au HEV dans des régions non endémiques ont été signalées, qui ne peuvent être associées aux voyages, et une accumulation de preuves indique une transmission des cochons d’élevage aux humains. La plupart des pays n’ont qu’une connaissance limitée de la prévalence des infections au HEV chez les cochons et, par conséquent, du risque pour les consommateurs. C’est pourquoi il est essentiel d’obtenir plus d’informations et de mettre en place des stratégies de contrôle afin de s’atteler aux problèmes de sécurité alimentaire potentiels à un stade précoce.
Impact économique
La plupart des infections chez les cochons sont subcliniques et l’impact économique est faible pour les éleveurs de porcs. Les infections au HEV chez les cochons représentent une menace potentielle pour la sécurité alimentaire. Des informations complémentaires sont requises concernant son impact sur les coûts des soins de santé publique.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Lawsonia intracellularisRetour
Épidémiologie
L. intracellularis est un bacille gram-négatif intracellulaire obligatoire, qui est l’agent infectieux de l’entérite proliférative (EP). L’EP est extrêmement courante chez les cochons, mais elle peut également affecter les chevaux, les chiens et les lapins. Chez les cochons, l’EP frappe souvent les animaux âgés de 6 à 20 semaines, mais elle peut également toucher des animaux plus jeunes ou des animaux âgés de plusieurs années.
L’EP est habituellement chronique, et provoque une diarrhée de couleur grise et un retard de croissance. Les formes aiguës vont parfois de pair avec des saignements gastro-intestinaux (selles noires et molles) suivis de la mort. L’EP est observée chez les cochons partout dans le monde entier ; son impact économique est majeur.
Signes
L’EP correspond à un ensemble de troubles caractérisés par un épaississement de la muqueuse de l’intestin grêle (et parfois du côlon) suite à la prolifération de cellules épithéliales intestinales. L’épithélium qui en résulte est immature, sans cellules caliciformes, et signale parfois une lésion traumatique des muqueuses.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo)Retour
Présentation
Mycoplasma hyopneumoniae est présent dans le monde entier et provoque une pneumonie infectieuse chronique chez les cochons qui est caractérisée par une toux sèche persistante, une réduction du taux de croissance et une détresse respiratoire sporadique. M. hyopneumoniae peut se transmettre par les femelles, les cohortes ou l’exposition à d’autres cochons plus âgés, ainsi que par la toux et le contact nez à nez avec des porteurs infectés.
Signes
La toux est le premier symptôme de M. hyopneumoniae, et dans les troupeaux où la maladie est endémique, le taux de morbidité est élevé, mais le taux de mortalité est en général faible.
Risque pour la santé humaine
M. hyopneumoniae ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
M. hyopneumoniae peut constituer un lourd fardeau économique, notamment lorsque le virus de la grippe porcine (SIV) ou le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) est endémique.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Mycobacterium aviumRetour
Présentation
Mycobacterium avium appartient au complexe M. avium (MAC), qui est composé de 28 sérotypes. Les sérotypes 1-6, 8-1 et 21 appartiennent au M. avium sous-esp. avium (MAA), dont la plupart peuvent infecter les humains ainsi que les cochons. Les infections au MAA chez les cochons sont principalement subcliniques. Les seuls signes visibles sont des lésions granulomateuses qui apparaissent dans les ganglions lymphatiques de la plupart des animaux.
À l’heure actuelle, le diagnostic des infections au MAA chez les cochons repose sur la palpation et l’incision de ganglions lymphatiques au moment de l’abattage. Cette méthode traditionnelle comporte un désavantage, car le MAA a été isolé de ganglions lymphatiques sans lésions ; ces animaux infectés ne sont donc pas détectés. Qui plus est, les infections par des espèces non mycobactériennes telles que Rhodococcus equi peuvent également former des lésions granulomateuses et ainsi conduire à mal diagnostiquer des animaux. En outre, la méthode de détection actuelle est fastidieuse et chronophage.
La surveillance fondée sur les risques pour le MAA, basée sur la sérologie, peut améliorer le contrôle du MMA et, par conséquent, améliorer l’état de santé du troupeau en matière de M. avium. Grâce aux tests sérologiques, les infections au MAA dans les troupeaux peuvent être contrôlées de manière nettement plus rentable et efficace qu’en choisissant la méthode traditionnelle.
Signes
Les signes généralisés comprennent un amaigrissement progressif, une léthargie, un affaiblissement, de l’anorexie et une fièvre légère et fluctuante.
Risque pour la santé humaine
Plusieurs études suggèrent une transmission zoonotique des cochons aux humains, lorsque le pathogène peut entraîner un large éventail de symptômes chez les individus immunodéficients et une maladie pulmonaire chez les humains immunocompétents.
Impact économique
La plupart des infections chez les cochons sont subcliniques et l’impact économique est faible pour les éleveurs de porcs. Des informations complémentaires sont requises concernant la prévalence des infections au MMA chez les humains ainsi que l’impact sur les coûts des soins de santé publique.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
PasteurelloseRetour
Épidémiologie
Pasteurella multocida est un coccobacille non mobile, sans spores, encapsulé et gram-négatif. Il s’agit de l’espèce la plus importante en médecine vétérinaire. C’est un parasite ou un saprophyte des muqueuses respiratoires et digestives de plusieurs espèces animales. En règle générale, il devient pathogène en période de stress.
Répandue dans le monde entier, cette espèce provoque le choléra aviaire, la rhinite atrophique chez les cochons, les lapins et les petits ruminants, la septicémie hémorragique chez les bovidés, la pneumonie chez les ruminants et les cochons et des problèmes respiratoires chez les carnivores, les rongeurs et les lagomorphes. Le P. multocida toxinogène (dermato-nécrotique) exprime une protéine qui dégrade le tissu conjonctif dans les voies respiratoires des cochons et des lapins.
Signes
Les principaux symptômes de la brachyspirose sont la diarrhée, la perte de poids, un retard de croissance et, dans les cas les plus graves, la déshydratation.
Impact économique
La dysenterie porcine a de graves répercussions économiques à cause de son taux de mortalité (jusqu’à 50 % dans une unité donnée), et bien plus encore à cause du retard de croissance (l’abattage peut être retardé de 28 jours) et du coût de traitement. En outre, les animaux guéris représentent une menace dans la mesure où ils peuvent toujours excréter la bactérie.
ParvoviroseRetour
Épidémiologie
La SMEDI (mortinatalité, momification, décès embryonnaire et infertilité) est une maladie contagieuse courante chez les porcs qui est observée dans de nombreux pays partout dans le monde. Elle est provoquée par le parvovirus porcin (PPV) à ADN simple brin, qui appartient à la famille des Parvoviridae. L’infection commence dans un ou plusieurs fœtus avant de se répandre à l’intérieur de l’utérus à la majorité de la portée ; ainsi, des porcelets vivants peuvent naître avec des fœtus momifiés.
Signes
Après l’infection d’une truie gestante naïve, le PPV provoque des problèmes de reproduction avec une mortinatalité, une momification, un décès embryonnaire, une infertilité, un retour irrégulier de chaleurs et une petite portée.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Circovirus porcin de type 2 (PCV2)Retour
Épidémiologie
Le PCV2 est un virus à ADN classé dans le genre Circovirus de la famille des Circoviridae. Ce virus est désormais reconnu comme l’agent infectieux principal impliqué dans le développement du syndrome de dépérissement post-sevrage multisystémique (SDPM). Le PCV2 est excrété principalement dans les excréments et l’urine, mais on le trouve également dans les sécrétions bronchiques et nasales. Sa transmission est avant tout horizontale par le biais de porteurs sains et d’animaux malades.
Signes
Les signes principaux sont un amaigrissement, un essoufflement, une diarrhée et une jaunisse, qui sont souvent liés aux bactéries super-infectieuses. Le SDPM concerne les porcelets sevrés âgés de 5 à 18 semaines, mais des problèmes de reproduction ont également été observés chez les truies, notamment l’avortement, la mortinatalité et l’accouchement prématuré.
Prévalence et impact sur le troupeau
Le SDPM est répandu dans le monde entier (de nombreux pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie) et provoque de lourdes pertes économiques compte tenu de son impact sur les performances d’élevage.
Diarrhée épidémique porcine (DEP)Retour
Présentation
Le virus de la diarrhée épidémique porcine (DEP) est le plus répandu en Chine et dans les pays européens ; il a été diagnostiqué pour la première fois aux États-Unis en avril 2013. La maladie touche uniquement les cochons, et elle est provoquée par un coronavirus semblable à celui qui est responsable de la gastro-entérite transmissible (GET). Le virus endommage les villosités intestinales de l’animal en produisant des éclosions de diarrhées aiguës et graves qui sont rapidement transmises entre des cochons de tout âge. Chez les populations sensibles, les poussées aiguës de diarrhées peuvent affecter jusqu’à 100 % des truies et peuvent se solder par deux scénarios cliniques : Le type I de la DEP, qui touche les porcs en croissance, et le type II de la DEP, qui touche les animaux de tout âge, des cochons de lait aux truies matures. La diarrhée peut persister jusqu’à 14 jours et peut contribuer à des taux de mortalité de 60 à 100 % chez les cochons de lait.
La transmission se fait principalement par voie oro-fécale directe, et aucun vecteur ou réservoir n’a été impliqué dans sa propagation. Il est également possible que la maladie se transmette indirectement par des vêtements, ainsi que par des véhicules privés ou des transports en commun.
Signes
Les signes cliniques de la DEP ressemblent étroitement à une épidémie de GET, et incluent, en règle générale, une diarrhée aqueuse chez les cochons, ainsi que des vomissements, de la fièvre, de la colique et le décès en fonction de l’âge de l’animal. La DEP se répand habituellement plus lentement dans les exploitations agricoles que la GET, et la maladie est associée à une période d’incubation plus longue de 3 à 4 jours. Bien que la DEP et la GET soient provoqués par des coronavirus similaires, une immunité croisée n’est pas obtenue en cas d’infection par l’un des virus.
Risque pour la santé humaine
La DEP ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
La diarrhée épidémique porcine peut générer des pertes économiques importantes car la maladie est hautement infectieuse et peut causer des décès et des chutes de production substantiels chez les cochons. Qui plus est, des pertes financières peuvent également apparaître, en raison des coûts de traitement et de biosécurité. Les consommateurs peuvent également subir une charge économique sous la forme de prix supérieurs pour les produits à base de porc.
Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP)Retour
Présentation
Le SDRP est une maladie hautement contagieuse observée chez les porcs (cochons et sangliers). Elle est provoquée par un virus appartenant à la famille des Arterivirus qui contient également les agents responsables de l’artérite équine et de la fièvre hémorragique simienne. Le SDRP est un petit virus à ARN enveloppé (50 à 60 nm) avec au moins deux protéines de membrane différentes à sa surface, qui sont probablement les antigènes suscitant les réponses sérologiques détectées chez les cochons infectés.
Le virus du SDRP comporte une activité immunosuppressive et tue les macrophages dans le poumon, à l’intérieur duquel il se reproduit. Cela contribue probablement à affaiblir la résistance pulmonaire à d’autres virus et bactéries infectieux. Les particules virales sont sécrétées dans toutes les sécrétions corporelles, notamment les sécrétions nasales, les selles et le sperme, ainsi que dans le tissu fœtal avorté et le placenta. Cette maladie est répandue dans le monde entier et touche les cochons domestiques en particulier.
Signes
Le virus provoque des symptômes respiratoires et pseudo-grippaux, ainsi que des problèmes de fertilité, des avortements et la naissance d’avortons.
Risque pour la santé humaine
Le SDRP ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
Le SDRP est l’une des maladies les plus dévastatrices, d’un point de vue économique, pour l’industrie porcine. La réduction des taux de reproduction et la baisse de performance en termes de gain de poids chez les animaux infectés peuvent mener à des pertes économiques considérables pour les exploitations agricoles.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Coronavirus respiratoire porcin (CVRP)Retour
Présentation
Le CVRP est un virus relativement récent, qui est d’abord apparu en Europe il y a près de 10 ans. Aujourd’hui, il concerne la plupart des pays du monde. Le CVRP est une maladie qui se propage par voie respiratoire et qui est capable de couvrir de longues distances ; par conséquent, il est difficile de protéger totalement les troupeaux.
Le CVRP infecte les cochons de tout âge car la transmission de la maladie se produit par contact direct ou par voie aérienne. Le déroulement et l’étendue de l’infection dans un troupeau peuvent être largement influencés par les saisons, la densité de la population porcine et la distance entre les exploitations agricoles.
Signes
Les cochons infectés par le CVRP peuvent manifester une toux passagère qui dure quelques heures. Bien que la maladie soit souvent observée dans des infections mixtes avec le SDRP, le mycoplasme et la grippe, des incertitudes demeurent quant au rôle éventuel que joue la maladie dans ces scénarios d’infection.
Risque pour la santé humaine
Le CVRP ne semble pas présenter de risque zoonotique.
RotavirusRetour
Présentation
Les rotavirus touchent les populations porcines du monde entier, provoquant de la diarrhée chez les porcelets allaités ou les cochons sevrés, ce qui peut causer une morbidité élevée et une faible mortalité si la diarrhée n’est pas aggravée par d’autres facteurs de santé. Cette infection associée à d’autres maladies diarrhéiques, comme la gastro-entérite transmissible ou la salmonellose, peut provoquer des signes cliniques plus extrêmes et des taux de mortalité supérieurs.
Les rotavirus sont différenciés par sept sérogroupes distincts d’un point de vue antigénique (A, B, C, D, E, F, G), quatre d’entre eux (A, B, C, E) touchant directement les porcs. Bien que le type A soit le plus connu et le plus prévalent de ces sérogroupes, le type C a également été associé à des épidémies. Il est fort probable que les rotavirus circulent constamment dans de larges troupeaux de porcs, dans lesquels les jeunes animaux sont exposés à la maladie par leur environnement contaminé ou parce que le virus est propagé par des porteurs infectés.
Le rotavirus est transmis par la voie oro-fécale et, une fois consommé, il circule vers l’intestin grêle, où il endommage les cellules épithéliales qui résident aux extrémités des villosités, ce qui entraîne une atrophie villositaire.
Signes
Le signe principal du rotavirus est une diarrhée de couleur blanche à jaune, qui dure en général plusieurs jours jusqu’à ce que le cochon développe une immunité active. Les signes supplémentaires peuvent inclure une déshydratation modérée et des vomissements. La morbidité varie et les taux de mortalité sont généralement faibles si les pratiques d’élevage et les conditions environnementales sont bonnes, mais ces taux peuvent augmenter en cas de mauvaises pratiques d’élevage, d’exposition au froid ou si une maladie concomitante est impliquée.
Risque pour la santé humaine
Le rotavirus est considéré comme étant zoonotique et peut être transmis aux humains.
Impact économique
Une morbidité accrue, une mortalité en hausse, des coûts de traitement et des taux de croissance en baisse à cause de la diarrhée porcine peuvent occasionner d’importantes pertes économiques.
SalmonelloseRetour
Présentation
La salmonellose est une infection provoquée par la bactérie Salmonella. La présence de la salmonellose a été identifié dans des pays du monde entier, mais elle semble être surtout présente dans les régions d’élevage intensif, et se rencontre particulièrement chez les cochons, les veaux et certains types de volailles.
La maladie peut affecter tous les animaux domestiques ; toutefois, les animaux jeunes, en gestation ou en lactation sont les plus sensibles à la maladie. Les signes cliniques qui peuvent être observés sont l’avortement, l’arthrite, les maladies respiratoires et une septicémie aigue. La maladie entérique, qui se présente le plus souvent comme une diarrhée contenant du sang et de l’eau avec de la pyrexie, est la manifestation clinique la plus courante.
De nombreux animaux, notamment les cochons, le bétail et la volaille, peuvent également être infectés sans afficher de signe clinique. Ces animaux peuvent avoir un rôle important lié à la propagation de l’infection entre les troupeaux et sont également une source de contamination alimentaire et d’infection humaine.
Signes
Les signes cliniques typiques peuvent inclure de la fièvre et une diarrhée aqueuse grave, rapidement suivies d’une déshydratation. La diarrhée est généralement putride et peut comporter du sang et du mucus. Les Salmonellae produisent des toxines qui peuvent contribuer à endommager les intestins et avoir des effets systémiques. Si la muqueuse intestinale est suffisamment endommagée, les bactéries peuvent pénétrer dans le flux sanguin, ce qui provoque une septicémie, et les bactéries peuvent atteindre le cerveau, les poumons, les articulations, l’utérus (ce qui provoque l’avortement chez les vaches en gestation) et d’autres organes.
Risque pour la santé humaine
La salmonellose est l’une des maladies zoonotiques les plus importantes pouvant être responsable de symptômes cliniques graves chez les humains. Les cochons, les bovins, la volaille et les œufs ont été identifiés comme des sources importantes des infections à la Salmonella. L’existence de cette maladie présente des risques importants pour la santé humaine. Les infections à la Salmonella d’animaux prévus pour l’industrie alimentaire jouent un rôle important en matière de santé publique, car ces animaux sont considérés comme constituant la source majeure des infections humaines à la Salmonella.
Impact économique
La salmonellose a de graves répercussions économiques sur l’industrie de l’élevage bovin au niveau mondial. La mortalité du bétail, les coûts de traitement, l’avortement, la réduction de la production, le lait jeté et la baisse de confiance des consommateurs sont tous des éléments qui contribuent au coût de la Salmonella pour les industries bovines.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Brachyspira hyodysenteriae / dysenterie porcineRetour
Présentation
Brachyspira hyodysenteriae provoque une maladie connue sous le nom de dysenterie porcine, une maladie diarrhéique mucohémorragique qui affecte le côlon des cochons. B. hyodysenteriae croît dans le côlon, provoquant une dégénérescence de la muqueuse superficielle, une hypersécrétion de mucus et des points de saignement multifocaux à la surface de la muqueuse. Une diarrhée se produit car la muqueuse ne parvient pas à réabsorber les sécrétions endogènes de l’intestin grêle.
B. hyodysenteriae peut être transmise par l’ingestion de selles infectées ou par la propagation de l’organisme dans les selles de cochons porteurs pendant de longues périodes.
Signes
En règle générale, les signes d’infection au B. hyodysenteriae incluent de la fièvre, une diarrhée mucoïde, de l’anorexie, de la déshydratation, un amaigrissement et une faiblesse extrême.
Risque pour la santé humaine
B. hyodysenteriae ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
Une morbidité accrue, une mortalité en hausse, des coûts de traitement et des taux de croissance en baisse à cause de la diarrhée porcine peuvent occasionner d’importantes pertes économiques.
Grippe porcineRetour
Épidémiologie
La grippe porcine est une infection virale extrêmement contagieuse chez les cochons. L’infection est transmise lorsqu’un animal entre en contact avec des sécrétions contenant des particules virales, notamment dans les aérosols produits par une toux, des éternuements et la projection de sécrétions nasales.
Signes
Le virus de la grippe porcine (SIV) provoque une maladie respiratoire caractérisée par une toux, des éternuements, des sécrétions nasales, une température rectale élevée, une léthargie, une respiration difficile et une perte d’appétit. Dans certains cas, l’infection au SIV peut provoquer des problèmes de reproduction et des avortements.
Les signes et l’excrétion nasale du virus peuvent commencer 24 heures après l’infection. Bien que le taux de mortalité ait tendance à rester faible, la morbidité peut atteindre jusqu’à 100 % et une surinfection bactérienne secondaire peut aggraver les signes de l’infection au SIV.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Maladie vésiculeuse du porc (SVD)Retour
Présentation
La SVD est une maladie extrêmement contagieuse chez les cochons et le virus qui en est la cause (SVDV) fait partie du genre Enterovirus de la famille des Picornaviridae. Bien que les symptômes de la maladie soient souvent modérés, la maladie figure sur la liste A de l’Office international des épizooties (OIE) car il est cliniquement impossible à distinguer de la fièvre aphteuse (FMD). Par conséquent, on suppose que les épidémies de la SVD sont provoquées par la FMD jusqu’à ce qu’un diagnostic en laboratoire prouve le contraire.
Le virus peut se propager dans l’environnement par des excrétions nasales et buccales et peut également se trouver dans les excréments.
Signes
En règle générale, la SVD est caractérisée par la présence de vésicules sur les bourrelets, sur les talons des pieds et parfois sur les lèvres, la langue, le groin et les mamelles des animaux infectés.
Risque pour la santé humaine
Le SVDV ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
Une épidémie de SVD peut avoir un impact économique grave sur l’industrie de la viande à cause de la nécessité d’abattre les troupeaux infectés pour éradiquer la maladie. Il est probable que des restrictions commerciales temporaires sur les exportations de viande soient imposées.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
ToxoplasmoseRetour
Présentation
La toxoplasmose est provoquée par le parasite protozoaire Toxoplasma gondii, qui appartient à la famille des Sarcocystiidae. Les infections à la toxoplasmose sont répandues chez les humains et de nombreuses autres espèces d’animaux à sang chaud, notamment les cochons, les moutons et les chèvres. Des cas sont dénombrés dans le monde entier ; cependant, la prévalence chez les populations humaines et animales varie considérablement selon les pays.
L’infection peut apparaître en cas de consommation de viandes crues ou insuffisamment cuites qui contiennent des kystes tissulaires et des tachyzoïtes, ou de denrées alimentaires ou d’eau contaminées par des ookystes. La viande et les produits carnés infectés au Toxoplasma sont considérés comme une source importante d’infection humaine.
Signes
La plupart des infections porcines sont subcliniques mais la toxoplasmose peut provoquer des signes cliniques chez les cochons de tout âge. La toxoplasmose clinique a été surtout signalée chez les porcelets allaités. Les cochons infectés sont nés morts, malades ou deviennent malades trois semaines après la naissance ; certains restent normaux sur le plan clinique. Une respiration difficile est le signe clinique le plus courant de la toxoplasmose. La fièvre, une faiblesse générale, la diarrhée, des signes nerveux et, rarement, une perte de la vue constituent d’autres signes cliniques.
Risque pour la santé humaine
Chez les humains, les infections au toxoplasma sont également asymptomatiques dans la plupart des cas. Les signes cliniques apparaissent principalement chez les individus immunodéprimés chez lesquels une infection peut être la cause d’une maladie neurologique grave. De récentes études ont démontré, cependant, que les personnes immunocompétentes peuvent développer une toxoplasmose clinique plus fréquemment qu’on ne le pensait jusque-là. Le panel sur les risques biologiques estime que la toxoplasmose est une maladie sous-évaluée et rarement signalée dans l’Union européenne (EFSA J 583:1-64, 2007), et a récemment classé Toxoplasma gondii et Escherichia coli producteur de vérocytotoxine (VTEC) pathogène comme "les dangers biologiques qui justifient le plus l’inspection de la viande de mouton et de chèvre" (EFSA J 11:3265, 2013).
L’Institut sur les pathogènes émergents de l’Université de Floride estime que la toxoplasmose est le deuxième fardeau de santé publique parmi les infections alimentaires dans sa publication "Ranking the Risks: The 10 Pathogen-Food Combinations with The Greatest Burden on Public Health."
Impact économique
En raison du risque d’infection humaine, l’industrie de production de viande peut être gravement touchée lorsqu’une infection au toxoplasma se déclare. La surveillance et le diagnostic des troupeaux de porcs, de moutons et de chèvres peuvent facilement être effectués en réalisant des tests visant à identifier les anticorps du Toxoplasma dans le sérum et le plasma de l’animal ou dans le jus de viande.
Toxoplasma chez les petits ruminants provoque des pertes dues aux avortements, à la mortinatalité ou à la naissance d’agneaux faibles. La mise en œuvre de mesures adaptées en fonction des résultats de tests peut améliorer considérablement l’état de santé d’un troupeau.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Gastro-entérite transmissibleRetour
Présentation
La gastro-entérite transmissible (GET) détruit les cellules épithéliales villositaires dans l’intestin grêle du porc, ce qui entraîne une atrophie villositaire, une malabsorption, une diarrhée, des vomissements et une déshydratation. La période d’incubation est d’environ 18 heures et l’infection peut se propager rapidement par contact ou par exposition à des aérosols.
Sachant que le virus responsable peut survivre à des températures plus froides, les épidémies graves sont courantes en hiver.
Signes
Les signes cliniques de la GET peuvent inclure des vomissements, une diarrhée abondante, une déshydratation et une soif excessive. Chez les porcelets âgés de moins d’une semaine, la mortalité est proche de 100 %, alors que chez les cochons âgés de plus d’un mois, les décès causés par la maladie sont rares. La mortalité est proche de 100 % chez les porcelets âgés >d’une semaine, tandis que les cochons âgés <d’un mois meurent rarement. Les truies gestantes souffrent souvent de vomissements et de diarrhée, et peuvent occasionnellement avorter.
Risque pour la santé humaine
La GET ne semble pas présenter de risque zoonotique.
Impact économique
La GET peut être une cause importante de pertes économiques parmi les troupeaux reproducteurs à cause de la mortalité très élevée des porcelets, bien qu’elle soit de moindre importance pour les troupeaux d’élevage et d’engraissement.
TrichinelloseRetour
Présentation
La trichinellose est une maladie zoonotique répandue dans le monde entier et provoquée par le nématode Trichinella. Le nématode Trichinella spp. infecte plusieurs espèces animales carnivores et omnivores, notamment les cochons domestiques. À l’heure actuelle, 11 sous-espèces différentes ont été reconnues comme appartenant à ce genre. Les espèces d’importance majeure en Europe sont Trichinella spiralis, Trichinella britovi, Trichinella pseudospiralis et Trichinella nativa. T. spiralis est particulièrement préoccupant car les cochons domestiques sont particulièrement sensibles à ce génotype. T. britovi se trouve principalement dans la faune sauvage.
T. pseudospiralis est une espèce non encapsulée, ce qui veut dire qu’il ne forme pas de capsule caractéristique d’autres espèces (par ex. T. spiralis). En outre, T. pseudospiralis peut également infecter des oiseaux. T. nativa est couramment observé dans la faune sauvage ; il s’agit d’une espèce adaptée aux climats froids et résistante au gel. Le ver peut infecter toute espèce de mammifère qui consomme ses stades larvaires enkystés.
En Union européenne, la trichinellose est couramment détectée dans des zones d’agriculture traditionnelle, où les cochons sont élevés dans de petites exploitations ayant des mesures de contrôle insuffisantes. Occasionnellement, des cas sont également observés dans des exploitations utilisant de bonnes pratiques agricoles.
Signes
La plupart des infections restent non diagnostiquées chez les animaux domestiques et sauvages. Bien qu’un diagnostic ante-mortem chez les animaux autres que les humains soit rare, la trichinellose peut être soupçonnée en cas de consommation de rongeurs, de carcasses sauvages ou de viande crue infectée.
Risque pour la santé humaine
Toutes les espèces de Trichinella peuvent affecter la santé humaine. Les humains peuvent être infectés en consommant de la viande crue ou insuffisamment cuite. Les premiers symptômes d’infection à Trichinella sont de la diarrhée, des vomissements, de la fatigue, de la fièvre et une gêne abdominale. Dans un second temps, ces symptômes peuvent se transformer en maux de tête, fièvre, frissons, toux, gonflement oculaire, articulations douloureuses et douleurs musculaires, démangeaisons cutanées, diarrhée ou constipation.
À un stade avancé de l’infection, le patient aura probablement des difficultés à coordonner ses mouvements et souffrira de problèmes cardiaques et respiratoires. Dans certains cas, l’infection peut mener à la mort. Chaque année, au moins 90 cas humains d’infection sont signalés dans l’Union européenne et les pays de l’EEE/AELE.
Impact économique
L’Union européenne dépense des millions d’euros par an pour tester la viande de porc et détecter la présence de Trichinella. Il est probable que ces coûts augmenteront suite à la réglementation 2075/2005 de l’UE, qui est entrée en vigueur en 2006 et qui exige de tester toutes les carcasses de porcs afin de détecter la trichinellose.
Les exigences réglementaires varient d’un pays à l’autre ; il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre zone géographique.
Pour usage vétérinaire uniquement.