Exploitation minière et production d’électricité au charbon
Améliorez le contrôle de qualité et garantissez la sécurité de l’exploitation dans la mine de charbon
De la mine au chargement, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour répondre aux normes de qualité, et livrer un produit de qualité plus homogène. Les analyseurs de charbon élémentaire en ligne et le logiciel de mélange Thermo Scientific™ fournissent aux producteurs de charbon des données précises et fiables pour contrôler les mélanges de charbon et garantir des lots conformes aux normes. Nous proposons également des balances à courroie, des doseurs à tapis peseur et des systèmes d’échantillonnage qui fournissent les informations de procédés nécessaires pour gérer vos opérations de manière optimale tout en vous offrant, à vous et vos clients, l’assurance que vous livrez et qu’ils reçoivent les tonnages demandés. Créez un environnement plus sûr pour vos employés et protégez votre équipement avec nos détecteurs de métaux portatifs, nos capteurs de niveau, nos dispositifs de centrage de courroie, nos interrupteurs d’arrêt d’urgence, nos interrupteurs de blocage d’alimentation et nos analyseurs de poussières personnels.
Produits de surveillance et d’échantillonnage en vrac associés
Gagnez en souplesse d’échantillonnage avec l’échantillonneur à balayage primaire Thermo Scientific Ramsey modèle SWAX-7000, pouvant être utilisé seul ou comme extracteur principal.
Protégez votre équipement, évitez les accidents et réduisez le nombre d’arrêts imprévus. Les commutateurs de protection de convoyeurs Thermo Scientific surveillent la position et le suivi des transporteurs à courroie pour identifier les dangers potentiels.
Renforcez la sécurité et réduisez le coût de vos investissements grâce aux jauges de densité Thermo Scientific DensityPRO sans contact, très précises et d’une grande simplicité d’utilisation.
Le contrôle de type marche-arrêt de vos circuits est extrêmement fiable, puissant et économique grâce au contacteur de niveau de point PNF Thermo Scientific™ sans contact et non invasif.
Produits associés relatifs à la qualité de l’air
Surveillance en temps réel de l’exposition à la poussière de charbon à l’aide d’un analyseur personnel de poussière inhalable, conçu spécifiquement pour une utilisation dans les applications minières basées aux États-Unis. L’analyseur personnel de poussière Thermo Scientific PDM3700 est équipé d’une protection de batterie étanche, d’un logiciel pour PC permettant le téléchargement des données et la génération de rapports et d’un chargeur intégré avec station de téléchargement pour interface PC.
Transportez et installez aisément cet analyseur de surveillance continue en temps réel. L’intensité de la lumière diffusée par les particules en suspension dans l’air qui traverse la cuve de détection fournit des mesures continues pour l’obtention des poussières totales et des points de fractionnement compris entre PM10 et PM1.
Fournissez des résultats en temps réel et une validation gravimétrique avec la balise aérosols Thermo Scientific personal DataRAM™ pDR-1500, un instrument personnel offrant les mêmes performances qu’un instrument de laboratoire pour les aérosols.
The Coal Analysis and Production Information page is a comprehensive resource for coal industry professionals of all levels. Learn about tools and technologies for coal blending and analysis, moisture analysis, dust monitoring, and belt scales and other bulk weighing equipment.
Découvrez l’analyseur de charbon CQM FLEX
Contrôlez l’analyse de qualité minute par minute de vos flux d’échantillons les plus critiques avec le Thermo Scientific CQM FLEX, l’analyseur de charbon en ligne de pointe offrant le niveau de précision le plus élevé possible.
Gagnez en souplesse d’échantillonnage
L’échantillonneur à balayage primaire Thermo Scientific Ramsey SWAX-7000 peut obtenir un échantillon représentatif directement à partir du flux de matériaux.
Belt conveyer scales are an important part of a mining operation’s bulk material handling system. A belt scale system monitors production output and inventory, or regulates product loadout, while providing vital information for the effective management and efficient operation of your business. There are many options to consider when selecting a belt scale system. How do you know which one is right for your application?
Check out the Belt Scale Selection Guide